提供更多的选择和控制,满足您所有的生物工艺需求
Gibco 细胞培养产品的设计和生产旨在提供您所需要的性能和质量。从培养基和添加剂到试剂和缓冲液,我们可以帮助您每天获得具有可重现结果的优越结果。
Gibco 产品有多种剂型可供选择,可满足您特定处理应用的需求,并针对培养基剂型和定制包装解决方案提供特殊定制选项。 我们的培养基剂型选项专注于灵活性和性能,可为您提供更多的选择和控制,帮助您实现处理目标。
从前沿先进制粒技术 (AGT) 到大规模生物工艺液体,我们可以帮助您找到理想剂型、规格和包装,以满足您的需求。
剂型 | 描述 | 容量 | 包装规格(近似最大容量) |
AGT
| 先进的干粉培养基剂型,简化了生产中的处理和复溶过程,并简化了原材料质量控制要求(包括储存和放行),同时保持一致的性能和产品质量。 可用于所有 Gibco 细胞培养基和补料的剂型。 | 1 – 1,250kg | Securitainer:1L、4L、7 L 和 25 L* Ropack Bucket:120L、200L、350L、450L、600L* 蓝色 HDPE 桶:4 x 600L、5 x 650L、6 x 1000L *+ |
液体培养基
| Gibco 高性能培养基、补料、缓冲液和一般生物工艺添加剂的液体剂型。我们的产品旨在符合您的标准,包括灵活的生物工艺容器 (BPC),有 1 L 至 1,000 L 规格可供选择。 | 1 – 10,000L | PET 方形瓶:0.1L、0.5L 和 1.0L HDPE 瓶:0.1L、0.5L 和 1.0L 袋装:1L、10L、20L、50L、100L 和 200L 薄膜袋 |
干粉培养基 (DPM)
| 适用于进行生物工艺处理的 Gibco 高性能培养基、补料和添加剂的标准干粉 (DPM) | 1 – 7,500kg | Securitainer:1L、5L、10L 和 35 L* Ropack Bucket:150L、250L、450L、600L、800L* 蓝色 HDPE 桶:4 x 600L、5 x 650L、6 x 1000L *+ |
* 假设复溶比为 23 g/L。
+ 每桶含有多袋培养基
您的细胞培养需求是独特的,我们致力于满足您的生物工艺挑战。我们提供一系列生物工艺产品、服务和包装定制选项,以满足您的需求。
几乎所有的 Gibco 细胞培养基产品都可以根据您在配方和扩大生产中的研究和生产需求进行定制。
Gibco 生物工艺开发服务是满足所有上游培养基需求的理想合作伙伴。将您和您客户的需求放在首位是我们的信念,我们亦了解高滴度、蛋白质质量和加快上市时间的重要性。 了解我们如何为您的独特项目开发专门的解决方案。
如果标准包装不符合您的需求,我们的专业包装工程师将随时为您创建定制解决方案。我们为液体、干粉和 AGT 培养基提供各种配置的定制包装方案。
风险确实存在。我们引以为豪的是我们的风险缓解战略,该战略可确保细胞培养生产中使用的所有原材料供应的连续性。我们的生物工艺开发专业团队会与您密切合作,分享风险预测并及早规划。这种合作关系使我们能够根据您的个人需求降低供应商风险。