为了分析色谱的需要,我们提供了一系列分析检测用的产品,包括亲和柱、非亲和柱以及相结合的配体。
POROS 分析色谱柱提供有 10 um 和 20 um 两种颗粒尺寸,能够同时兼容分析和实验室的制备应用,可快速分离生物大分子。
利用 POROS Protein A 分析柱检测细胞培养上清液中单克隆抗体的滴度和得率。POROS CaptureSelect 分析柱将快速、高效定量的优势拓展到抗体片段、生物仿制药和融合蛋白领域。
CaptureSelect 偶联配体可用于开发一系列分析检测方法,包括 ELISA、Western blot 和无标签分析。其应用包括抗体衍生疗法、血浆蛋白、生物仿制药甚至病毒和疫苗的定量分析和表征。
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
用于研究和进一步生产用途。不适用于人类或动物的诊断或直接治疗。