葡聚糖偶联物是低毒性的亲水性多糖,可用于组织切片、活体神经元和体外培养的细胞。多种分子量的荧光和生物素化葡聚糖偶联物可选。这些葡聚糖偶联物大多数为赖氨酸可固定,可用甲醛或戊二醛进行处理。
本页内容:
葡聚糖偶联物的特性
葡聚糖,Alexa Fluor | 葡聚糖,荧光基团,生物素 | |
---|---|---|
结果 | 细胞直接荧光成像 | 细胞直接荧光成像;生物素可以轻松进行二级检测以放大弱信号 |
组织切片 | 是 | |
活体神经元 | 是 | |
固定的组织切片 | 否 | |
体外培养的细胞 | 是 | |
细胞导入方式 | 显微注射 | |
染色模式 | 内源 | |
适用于 | 单细胞 | |
转运 | 双向 | |
突触转移 | 否 |
葡聚糖偶联物选择指南
标准滤光片 | 荧光基团/ 偶联物 | 激发/发射波长 (nm) | 质量 | 可固定 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
葡聚糖 - Cascade Blue 偶联物 | DAPI | Cascade Blue | 400/420 | 10 mg | 是 | D7132 |
葡聚糖 - 荧光素偶联物,赖氨酸可固定 | FITC | 荧光素 | 494/518 | 10 mg | 是 | D3306 |
葡聚糖 - 荧光素偶联物,带阴离子 | 否 | D3305 | ||||
葡聚糖 - 荧光素和生物素偶联物 | 5 mg | 是 | D7156 | |||
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物,赖氨酸可固定 | TAMRA | TAMRA | 494/518 | 10 mg | 是 | D3308 |
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物,带阴离子 | 否 | D3307 | ||||
葡聚糖 - 四甲基罗丹明和生物素偶联物 | 555/580 | 5 mg | 是 | D7162 | ||
葡聚糖 - Texas Red 偶联物,赖氨酸可固定 | Texas Red | Texas Red | 595/615 | 10 mg | 是 | D3328 |
葡聚糖 - Texas Red 偶联物,中性 | 否 | D3329 | ||||
葡聚糖 - 生物素偶联物 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 mg | 是 | D7135 |
标准滤光片 | 荧光基团/ 偶联物 | 激发/发射波长 (nm) | 数量 | 可固定 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
葡聚糖 - Cascade Blue 偶联物 | DAPI | Cascade Blue | 400/420 | 25 mg | 是 | D7132 |
葡聚糖 - Alexa Fluor 488 偶联物 | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 5 mg | 是 | D22910 |
葡聚糖 - 荧光素偶联物 | 荧光素 | 494/518 | 25 mg | 是 | D1820 | |
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物 | TAMRA | TAMRA | 494/518 | 25 mg | 是 | D1817 |
葡聚糖 - Alexa Fluor 546 偶联物 | TRITC | Alexa Fluor 546 | 556/573 | 5 mg | 是 | D22911 |
葡聚糖 - Alexa Fluor 555 偶联物 | Alexa Fluor 555 | 555/565 | 5 mg | 是 | D34679 | |
葡聚糖 - Alexa Fluor 568 偶联物 | 罗丹明 | Alexa Fluor 568 | 578/603 | 5 mg | 是 | D22912 |
葡聚糖 - Alexa Fluor 594 偶联物 | Texas Red | Alexa Fluor 594 | 590/617 | 5 mg | 是 | D22913 |
葡聚糖 - Texas Red 偶联物 | Texas Red | 595/615 | 25 mg | 是 | D1863 | |
葡聚糖 - Alexa Fluor 647 偶联物 | Cy5 | Alexa Fluor 647 | 650/668 | 5 mg | 是 | D22914 |
葡聚糖 - Alexa Fluor 680 偶联物 | Cy5.5 | Alexa Fluor 680 | 679/702 | 5 mg | 是 | D34680 |
葡聚糖 - 生物素偶联物 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 25 mg | 是 | D1956 |
标准滤光片 | 荧光基团/ 偶联物 | 激发/发射波长 (nm) | 数量 | 可固定 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40,000 MW | ||||||
葡聚糖 - 荧光素偶联物,赖氨酸可固定 | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 25 mg | 是 | D1845 |
葡聚糖 - 荧光素偶联物,带阴离子 | 否 | D1844 | ||||
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物 | TAMRA | TAMRA | 494/518 | 25 mg | 否 | D1842 |
葡聚糖 - Texas Red 偶联物 | Texas Red | Texas Red | 595/615 | 25 mg | 否 | D1829 |
40,000 MW | ||||||
葡聚糖 - 荧光素偶联物,赖氨酸可固定 | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 25 mg | 是 | D1845 |
葡聚糖 - 荧光素偶联物,带阴离子 | 否 | D1823 | ||||
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物,赖氨酸可固定 | TAMRA | TAMRA | 494/518 | 25 mg | 是 | D1818 |
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物,中性 | 否 | D1819 | ||||
葡聚糖 - Texas Red 偶联物,赖氨酸可固定 | Texas Red | Texas Red | 595/615 | 25 mg | 是 | D1864 |
葡聚糖 - Texas Red 偶联物,中性 | 否 | D1830 | ||||
500,000 MW | ||||||
葡聚糖 - 荧光素偶联物,500,000 MW | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 10 mg | 是 | D7136 |
2,000,000 MW | ||||||
葡聚糖 - 荧光素偶联物,500,000 MW | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 10 mg | 是 | D7137 |
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物,2,000,000 MW | TAMRA | TAMRA | 555/580 | 10 mg | 是 | D7139 |
如果没找到适合您的实验的葡聚糖偶联物,请查阅Molecular Probes 手册 - 葡聚糖偶联物表格了解更多信息
标准滤光片 | 荧光基团/ 偶联物 | 激发/发射波长 (nm) | 质量 | 可固定 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
葡聚糖 - Cascade Blue 偶联物 | DAPI | Cascade Blue | 400/420 | 10 mg | 是 | D7132 |
葡聚糖 - 荧光素偶联物,赖氨酸可固定 | FITC | 荧光素 | 494/518 | 10 mg | 是 | D3306 |
葡聚糖 - 荧光素偶联物,带阴离子 | 否 | D3305 | ||||
葡聚糖 - 荧光素和生物素偶联物 | 5 mg | 是 | D7156 | |||
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物,赖氨酸可固定 | TAMRA | TAMRA | 494/518 | 10 mg | 是 | D3308 |
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物,带阴离子 | 否 | D3307 | ||||
葡聚糖 - 四甲基罗丹明和生物素偶联物 | 555/580 | 5 mg | 是 | D7162 | ||
葡聚糖 - Texas Red 偶联物,赖氨酸可固定 | Texas Red | Texas Red | 595/615 | 10 mg | 是 | D3328 |
葡聚糖 - Texas Red 偶联物,中性 | 否 | D3329 | ||||
葡聚糖 - 生物素偶联物 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 mg | 是 | D7135 |
标准滤光片 | 荧光基团/ 偶联物 | 激发/发射波长 (nm) | 数量 | 可固定 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
葡聚糖 - Cascade Blue 偶联物 | DAPI | Cascade Blue | 400/420 | 25 mg | 是 | D7132 |
葡聚糖 - Alexa Fluor 488 偶联物 | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 5 mg | 是 | D22910 |
葡聚糖 - 荧光素偶联物 | 荧光素 | 494/518 | 25 mg | 是 | D1820 | |
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物 | TAMRA | TAMRA | 494/518 | 25 mg | 是 | D1817 |
葡聚糖 - Alexa Fluor 546 偶联物 | TRITC | Alexa Fluor 546 | 556/573 | 5 mg | 是 | D22911 |
葡聚糖 - Alexa Fluor 555 偶联物 | Alexa Fluor 555 | 555/565 | 5 mg | 是 | D34679 | |
葡聚糖 - Alexa Fluor 568 偶联物 | 罗丹明 | Alexa Fluor 568 | 578/603 | 5 mg | 是 | D22912 |
葡聚糖 - Alexa Fluor 594 偶联物 | Texas Red | Alexa Fluor 594 | 590/617 | 5 mg | 是 | D22913 |
葡聚糖 - Texas Red 偶联物 | Texas Red | 595/615 | 25 mg | 是 | D1863 | |
葡聚糖 - Alexa Fluor 647 偶联物 | Cy5 | Alexa Fluor 647 | 650/668 | 5 mg | 是 | D22914 |
葡聚糖 - Alexa Fluor 680 偶联物 | Cy5.5 | Alexa Fluor 680 | 679/702 | 5 mg | 是 | D34680 |
葡聚糖 - 生物素偶联物 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 25 mg | 是 | D1956 |
标准滤光片 | 荧光基团/ 偶联物 | 激发/发射波长 (nm) | 数量 | 可固定 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40,000 MW | ||||||
葡聚糖 - 荧光素偶联物,赖氨酸可固定 | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 25 mg | 是 | D1845 |
葡聚糖 - 荧光素偶联物,带阴离子 | 否 | D1844 | ||||
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物 | TAMRA | TAMRA | 494/518 | 25 mg | 否 | D1842 |
葡聚糖 - Texas Red 偶联物 | Texas Red | Texas Red | 595/615 | 25 mg | 否 | D1829 |
40,000 MW | ||||||
葡聚糖 - 荧光素偶联物,赖氨酸可固定 | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 25 mg | 是 | D1845 |
葡聚糖 - 荧光素偶联物,带阴离子 | 否 | D1823 | ||||
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物,赖氨酸可固定 | TAMRA | TAMRA | 494/518 | 25 mg | 是 | D1818 |
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物,中性 | 否 | D1819 | ||||
葡聚糖 - Texas Red 偶联物,赖氨酸可固定 | Texas Red | Texas Red | 595/615 | 25 mg | 是 | D1864 |
葡聚糖 - Texas Red 偶联物,中性 | 否 | D1830 | ||||
500,000 MW | ||||||
葡聚糖 - 荧光素偶联物,500,000 MW | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 10 mg | 是 | D7136 |
2,000,000 MW | ||||||
葡聚糖 - 荧光素偶联物,500,000 MW | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 10 mg | 是 | D7137 |
葡聚糖 - 四甲基罗丹明偶联物,2,000,000 MW | TAMRA | TAMRA | 555/580 | 10 mg | 是 | D7139 |
如果没找到适合您的实验的葡聚糖偶联物,请查阅Molecular Probes 手册 - 葡聚糖偶联物表格了解更多信息
葡聚糖应用
几种荧光和生物素化葡聚糖偶联物可在分子量范围为 3,000 至 2,000,000 道尔顿间选择。这些葡聚糖偶联物可用于多种应用,如细胞谱系示踪(图 1),神经元示踪(图 2、3),研究间隙连接处细胞间通信或追踪内吞作用和胞饮作用。
3,000 MW 葡聚糖快速分散到精细的细胞突出中,可用于研究间隙连接。10,000 MW 葡聚糖留在细胞内,不会越过间隙连接,并且它们分布更慢、滞留在细胞中的时间更长。500,000 和 2,000,000 MW 荧光葡聚糖偶联物在开发早期阶段的谱系示踪方面可能会特别有用,但这些生物聚合物的水溶性较低,并且比低分子量的葡聚糖偶联物更易发生沉淀或堵塞针头。
图 1.非洲爪蟾胚胎中谱系示踪。注射葡聚糖偶联物的 32 细胞非洲爪蟾胚胎的三个背面卵裂球的谱系示踪。将赖氨酸可固定的 10,000 MW 荧光素葡聚糖注入 1 背面 (A1) 卵裂球;将赖氨酸可固定的 10,000 MW Texas Red 葡聚糖注入 2 背面 (B1) 卵裂球,以及将赖氨酸可固定的 10,000 MW Cascade Blue 葡聚糖注入 3 背面 (C3) 卵裂球。用甲醛固定胚胎,对其进行包埋和切片。左图显示了注射后立即固定的第 6 阶段(32 细胞)胚胎的 13 µm 厚切片;由于存在残留卵黄体,该切片表现出明显的自发荧光。右图是 10 期(早期原肠胚)胚胎。用 Zeiss Axiophot 10 倍物镜拍摄切片胚胎的三次曝光照片。图像由加州大学伯克利分校 Marie Vodicka 提供。
图 2.墨西哥钝口螈脑的前腹和前背侧线神经。分别用 3,000 MW Rhodamine Green 葡聚糖和 3,000 MW 四甲基罗丹明葡聚糖标记后,墨西哥钝口螈整装大脑中的前腹和前背侧线神经。在这两种情况下,葡聚糖附着在相应的切割颅神经上。这张显微照片显示了机械力感应神经侧线纤维的四个隔离腹侧束以及背侧电感应纤维的混合。图像由克莱顿大学的 Bernd Fritzsch 提供。
图 3.雄性食蚊鱼(食蚊鱼近似种)脊髓中的二级运动神经元用赖氨酸可固定 3,000 MW Texas Red 葡聚糖标记的雄性食蚊鱼(食蚊鱼近似种)整装脊髓中的二级运动神经元。葡聚糖晶体附着在臀部附属支撑鳍的羽状倾斜肌,染料从轴突传送到细胞体和树突。使用落射荧光显微镜,利用适合 Texas Red 染料的带通滤光片对运动神经元进行可视化和拍照。图像由内布拉斯加大学医疗中心的 E. Rosa-Molinar 和克莱顿大学的 Bernd Fritzsch 提供。
相关资源
Molecular Probes 手册
研究工具
仅供科研使用,不可用于诊断目的。