赛默飞有多种细胞增殖检测试剂盒;基于您的研究实验中的细胞数量、细胞类型以及作用机制,选择感兴趣的细胞增殖检测试剂盒。这里有适用于流式检测和成像分析应用(包括微孔板分析和高内涵筛选)的各种类型细胞增殖检测试剂盒。
细胞增殖检测试剂盒选择指南
试剂盒原理 | 检测试剂 | 检测实验原理 | 检测对象 | 实验方法 |
---|---|---|---|---|
新DNA合成![]() | Click-iT EdU检测试剂盒 BrdU检测试剂盒 | 在细胞增殖过程,检测加入到新合成DNA的胸苷类似物 终点检测实验 细胞样本或组织样本 | 当可以检测到胸苷类似物EdU或BrdU时,或者在将药物加到细胞样本中时,进行细胞增殖分析。 | 流式细胞术 成像分析(包括HCS和酶标仪) |
通过染料稀释度进行细胞增殖次数分析![]() | CellTrace细胞增殖试剂盒 CFSE细胞增殖试剂盒 | 由无毒性染料永久标记细胞,进行活细胞分析 连续多天进行活细胞分析 动力学检测 细胞样本 | 加入标记染料后,从时间零点开始进行细胞倍增代数检测 | 流式细胞术 |
定量分析DNA含量变化![]() | CyQUANT 细胞增殖试剂盒 | 主要结合DNA的核酸结合染料 终点检测实验 固定细胞或活细胞 | 与已知细胞数的标准曲线对比,确定细胞内的核酸含量 | 酶标仪 |
刃天青(AlamarBlue, PrestoBlue)细胞活力检测 | 细胞代谢活性由底物(Resazurin)还原检测到,通过吸光度或荧光值读取 动力学检测 | 检测细胞还原能力 荧光信号与代谢中的活细胞数量成正比 | 酶标仪 | |
CyQUANT MTT 细胞活力检测 CyQUANT XTT 细胞活力检测 | 细胞代谢活性由底物还原检测到,通过吸光度读取 终点测定实验 | 检测细胞还原能力 荧光信号与代谢中的活细胞数量成正比 | 酶标仪 |
检测新合成的DNA是精准确定单个细胞中或细胞群中细胞增殖的方法;新DNA合成的速率是基于加入到DNA中的核苷类似物(如BrdU或EdU)而定,它们俩在其实验结果和染料兼容性上十分不同。
使用选择指南,开始了解Click-iT EdU检测试剂盒以及其如何与传统BrdU检测方法比较
使用Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 647 成像试剂盒对HeLa细胞进行多色成像实验
免疫表型分析实验结果:评估人T细胞中的CD3表达和DNA链分解。双参数分别来自于Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 488 流式检测试剂盒 和人CD3 PE-Cy7荧光。
通过染料稀释度进行细胞增殖次数分析
使用荧光染料永久性标记细胞,且不影响细胞形态或生理,这使通过流式细胞仪可能追踪到细胞分裂次数。细胞示踪染料CFSE常用于细胞增殖研究中,但它有其局限性。CellTrace Violet染料无需488nm激光激发,逐渐替代CFSE染料,使细胞增殖检测更适用于与其他染料探针完成多种实验分析。还有,CellTrace试剂在CFSE基础上不仅比CFSE毒性小,而且因更亮的单峰染色,可以观察到比CFSE更多的细胞倍增代数。
了解更多有关CFSE升级版的CellTrace 试剂的信息
采集人外周血中淋巴细胞,用CellTrace Violet染色并由流式分析
定量分析DNA含量细胞增殖试剂盒
使用CyQUANT 细胞增殖试剂盒对NIH3T3 成纤维细胞进行定量分析
CyQUANT 细胞增殖试剂盒是一种基于微孔板的荧光精准检测方法,可根据细胞DNA含量对细胞群中的细胞进行计数。由于细胞DNA的含量十分稳定,因此可在多个时间点使用CyQUANT 细胞增殖试剂盒计算细胞群的平均增殖速率。CyQUANT染料与DNA的结合与代谢状态无关,因此可以在各种条件下或在各种细胞类型中比较信号时长和荧光强度。
CyQUANT细胞增殖试剂盒的多种规格适用于不同实验场景,其中有对总细胞数的连续多日实验和终点检测实验,以及活细胞检测实验。
了解更多关于CyQUANT 细胞增殖试剂盒的信息
代谢指示剂类细胞增殖试剂盒
代谢指示剂(如Resazurin)测定细胞的还原能力,并适用于基于荧光值或吸光度的酶标仪。激发的荧光信号与孔板中活细胞数成正比。建议AlamarBlue在更多细胞活力研究中或在高细胞密度的微孔板实验中使用,而PrestoBlue建议用于微孔板检测中的快速活力测定实验(10分钟培养)。
比色法类试剂也适用于酶标仪。强活性细胞会将指示剂(MTT或XTT)还原为染色产物;死细胞或受损细胞(也可能是不再增殖的细胞)的还原力降低、荧光信号弱。虽然经常从单一时间点确定细胞群的细胞活力,但在多个时间点检测的MTT信号和XTT信号可用于评价细胞群的平均增殖速率。
了解更多有关细胞活性测定的微孔板检测试剂盒的信息
同时使用半胱天冬酶Capase-3/7检测试剂和PrestoBlue 细胞活性检测试剂盒十分容易完成高通量筛选细胞群
相关资源
工具
赛默飞Panel Builder流式配色工具——使用Panel Builder设计流式多色方案,轻松定制Panel,满足您的需求。
荧光光谱查看器——在线查看荧光试剂的激发光谱和发射光谱,同时可检查多种荧光染料之间的光谱重叠度。
细胞活性、细胞增殖和细胞周期信息——查找技术资源,如应用指南、线上讲座、视频、技术文章等,这些都包括了如何使用细胞功能检测的赛默飞试剂和试剂盒的实验方法。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。