Stain-iT 细胞染色模拟工具的使用步骤
预览细胞染色效果,不浪费试剂和抗体,节省时间。Stain-iT 细胞染色模拟工具可用于复杂程度各异的实验,助您获得高质量的结果。
立即使用 Stain-iT
简单 5 步,快速上手。
单击 Stain-iT 细胞染色模拟工具中的“仪器(Instrument)”选项卡。
查看显微镜或成像仪器的配置,包括激光器、灯、光立方和滤光片的数量。生产商通常会在仪器网页的规格或功能一栏列出仪器型号信息。如果无法找到仪器,您可手动输入详细信息或使用模拟仪器设置。通过模拟仪器设置,您可查看所有可选试剂和染料。
通过自定义设置,您可输入具体仪器。
单击 Stain-iT 细胞染色模拟工具中的“细胞(Cell)”选项卡。
然后输入样品的固定状态。样品制备情况直接影响着实验中可以使用哪些试剂和探针。有些试剂与固定剂不兼容。
选择您想用染料、探针或抗体染色的细胞结构或细胞器
仪器发出的激光被分成特定的光谱通道。激光激发后,荧光染料发出的发射光可被检测到。通道颜色的选择会影响染色试剂上荧光染料的选择。如果要选择多种产品,尽量将荧光染料分散到不同的通道,并减少光谱重叠。
产品类型包括试剂和二抗或标记试剂盒。单个细胞结构可能有多种染色试剂。使用“荧光光谱查看器 (SpectraViewer) ”确定哪种试剂能提供最佳发射光谱。
使用“荧光光谱查看器 (SpectraViewer) ”检查染料、探针和试剂的光谱兼容性。目的是减少所选试剂之间的光谱重叠。
将鼠标或指针悬停在荧光光谱查看器上,会显示所选波长以及与试剂相关的特定荧光染料的激发和发射百分比。
点击全屏可放大查看光谱。
点击荧光光谱查看器右上角的“全屏 (Full screen) ”,可将荧光染料或激光分成单独的图谱。这样能够显示每个光谱的更多细节。点击右上角“退出全屏 (Exit full screen) ”,返回实验设计。
点击“查看并加入购物车 (review and add to cart) ”,购买产品。
确认数量并查看每款产品的技术规格。大多数产品都附有详细的使用指南,可通过点击带链接的产品名称获取。