The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们的高内涵筛选 (HCS) 平台(也叫做高内涵分析 (HCA) 或高内涵成像平台),旨在提供出色的单细胞分析功能和最短的数据采集时间。对单层至球状体来源的完整、固定或活细胞进行无偏倚的自发表型分析。在 HCS Studio 软件的支持下,Thermo Scientific CellInsight HCS 平台可于数秒内完成采集复杂的图像和高内涵数据。
CellInsight 平台和 HCS Studio 软件将多参数荧光显微镜术和数学算法相结合,可识别和测量视野内的每个细胞,已在 2,000 多种同行评审出版物中得到推荐。同步成像和分析使得数据采集时间最短,而这是高通量筛选应用的关键优势。激光聚焦、共焦旋转盘性能、相机灵敏度和算法处理等方面的最新进展加速了通量的处理,可在 4 分钟内扫描和定量一个完整的 96 孔板。
仅供研究使用。不可用于诊断程序。