The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
货号: HCSDCX7LEDPRO
Thermo Scientific CellInsight CX7 Pro 高内涵筛选平台基于 LED,可为样品信息提取和深度发掘提供多种成像模式。无论选择逐孔或逐通道功能,您都可以体验到在高性能的光学系统和高灵敏相机的支持下读取样品,并可充分满足对分辨率和动态范围要求。通过全光谱分析优化您的检测,任何通道均可灵活选择宽场或共聚焦光学器件。
CX7 Pro 平台还提供 5 色明场选项,可用于组织切片的比色分析。CellInsight CX7 Pro HCS 平台可满足现在和未来长期的多种检测分析。
除包含高内涵筛选平台的常用功能外,CellInsight CX7 Pro LED 平台还提供:
新一代 sCMOS 相机
CX7 Pro 已升级为使用 sCMOS 相机,可提供超过 95% 的峰值量子效率和低背景 1.0e-即时噪音。该量子效率大大降低了所有波长下的曝光时间,从而提高了高通量性能。通过 -20˚C 冷却,可扩大实验的检测窗口,支持多达 65,536 级灰度检测,同时不会提升背景噪音。
将 Olympus X-line 物镜引入 CX7 Pro
如今,CX7 Pro 可提供 Olympus X-line 物镜,从而进一步提高仪器的成像质量和检测性能。现在,使用新的 CX7 Pro 平台可进行标准化的出版级质量成像。
活细胞实验优化
包含已针对活细胞实验优化的 CX7 Pro LED 光源。
经优化的LED激发光源,使图像更加平整、明亮,而且背景更低。
共聚焦成像模式
CrEST™ 磁性转盘式共焦技术及含双pinhole(40 or 70微米)。CrEST 同步设计于光学路径上,可提供高分辨率的共聚焦成像性能。
宽场成像模式
7 色光学引擎可缩短切换时间和减少强度波动,从而缩短扫描时间并提高定量性能。
自动化
CX7 Pro LED 配置用于全自动孔板处理和扫描。
多重分析
多重利用通过荧光测量法获得的吸光度数据,为确认和相关分析提供了更多可能。
明场成像模式
此模式使用用于 RGB 和琥珀色光源的 LED 阵列,支持用户对使用 H&E 等经典染料染色的组织学样品进行比色吸光度测量。
类别 | 属性 | 描述 |
光学系统 | 相机 | 光学高分辨率荧光相机:
|
| 光源 | LED 固态 7 色光学引擎通过随附的滤光片组提供以下激发 / 发射能力(Ex/Em,nm):
|
| 物镜 | 标准型(Olympus™ 物镜):
选件(Olympus 物镜):
|
| 图像兼容性 | JPG, BMP, GIF, PNG, TIF, C01, DIB |
物理特性 | 尺寸 | 20 英寸 x 32 英寸 x 18 英寸 (50.8 cm x 81.3 cm x 45.7 cm) |
| 重量 | 68 kg (150 lb) |
系统 | 数据管理 | 兼容 Thermo Scientific 图像存储和数据集管理软件 |
| 软件 | Thermo Scientific HCS Studio 4.0 细胞分析软件 |
| PC | Windows 10 专业版64位 PC,32GB (4x8GB) RAM,Intel™ Xeon™ 处理器,3.7GHz Turbo,RAID I 控制器搭配 1.8TB 硬盘和 256 启动盘。 随附 Dell 24" 高分辨率宽屏显示屏或等同显示屏,键盘和鼠标 |
| 功率 | 300 W |
采用 CellInsight CX7 Pro 平台成像的 HeLa 细胞
经由 Invitrogen HCS NuclearMask Blue(蓝色)、Invitrogen MitoTracker Orange(绿色)和 Invitrogen Alexa Fluor 647 鬼笔环肽(红色)染色和使用 Thermo Scientific CellInsight CX7 Pro 平台采集的 HeLa 细胞图像。
采用 CellInsight CX7 Pro 平台成像的 A549 细胞
经由 Invitrogen HCS CellMask Blue(蓝色)、Invitrogen Alexa Fluor 488 鬼笔环肽(绿色)、Invitrogen Alexa Fluor 750 山羊抗小鼠 IgG 二抗(粉红色)染色和使用 Thermo Scientific CellInsight CX7 Pro 平台采集的 A549 细胞图像。
CellInsight CX7 Pro 平台上成像的人乳腺癌组织切片
经 KI67-DAB 染色和苏木精与伊红复染并使用 Thermo Scientific CellInsight CX7 平台成像的人类乳腺癌固定组织的三色明场图像。
CellInsight CX7 Pro LED 仪器上成像的 HeLa 细胞
先后经微管蛋白抗体和 Invitrogen Alexa Fluor Plus 488 抗体标记,并经 Hoechst 34580 染色的 HeLa 细胞。在 CellInsight CX7 Pro LED 仪器上采用 60 倍物镜和共焦模式进行成像。
CellInsight CX7 Pro LED 仪器上成像的 HeLa 细胞
先后经微管蛋白抗体和 Invitrogen Alexa Fluor Plus 647 抗体标记,并经 Hoechst 34580 染色的 HeLa 细胞。在 CellInsight CX7 Pro LED 仪器上采用 60 倍物镜和共焦模式进行成像。
CellInsight CX7 Pro LED 仪器上成像的 HeLa 细胞
先后经 ATP 合成酶 V 抗体和 Alexa Fluor Plus 488 抗体标记,并经 Hoechst 34580 染色的 HeLa 细胞。在 CellInsight CX7 Pro LED 仪器上采用 60 倍物镜和共焦模式进行成像。
CellInsight CX7 Pro 高内涵仪器允许您在整个荧光光谱范围内优化检测——并多重分析组分以深入探索生物学问题。
蓝色 | 绿色 | 橙色 | 红色 | 深红色 | 近红外 | |
Alexa Fluor Plus 405 | Alexa Fluor Plus 488 | Alexa Fluor Plus 555 | Alexa Fluor Plus 594 | Alexa Fluor Plus 647 | Alexa Fluor Plus 680 | Alexa Fluor Plus 800 |
---|---|---|---|---|---|---|
山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY |
山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG |
山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG |
山羊抗大鼠 IgG | 山羊抗大鼠 IgG | 山羊抗大鼠 IgG | 山羊抗大鼠 IgG | |||
山羊抗人 IgG | 山羊抗人 IgG | 山羊抗人 IgG | 山羊抗人 IgG | |||
驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG |
驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG |
驴抗大鼠 IgG | 驴抗大鼠 IgG | 驴抗大鼠 IgG | 驴抗大鼠 IgG | |||
驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG |
仅供研究使用。不可用于诊断程序。