Search Thermo Fisher Scientific
GeneArt 无缝克隆试剂盒和 GeneArt Gibson Assembly 试剂盒可实现同时组装多达 15 个 DNA 片段,用以构建精确的大型载体,并且在高效反应中无冗余序列。与传统RE 克隆方法相比,这些克隆方法避免了多轮限制性酶的分析和酶切、DNA 末端修复、去磷酸化、连接酶连接、酶灭活和清除以及珍贵DNA样本损失,可节省 3-4 周时间。
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | |
组装高达 4 个片段 | 组装高达 8 个片段 | 组装高达 15 个片段 | |||
---|---|---|---|---|---|
GeneArt 无缝克隆酶预混液 | GeneArt 无缝克隆 & 组装试剂盒 | GeneArt PLUS 无缝克隆和组装试剂盒 | GeneArt IIs 型组装试剂盒 | GeneArt Gibson Assembly HiFi 和 EX 试剂盒 | |
克隆效率 | >90% |
| >90% |
| >90% |
一体式酶/缓冲液混合物 | |||||
同时克隆的片段数 | 高达 4 个 | 高达 4 个 | 高达 4 个 | 高达 8 个 | 高达 15 个 |
最大的组装产品长度 | 长达 13 kb(含载体) | 长达13 kb(含载体) | 长达40 kb(含载体) |
| 长达 100 kb+(含载体) |
克隆多个片段时间 | 通常在半天以内 | 1 天 | 通常在半天以内 | 通常在半天以内 | 通常在半天以内 |
无需PCR即可组装无末端序列同源性的片段 |
有关使用酿酒酵母 MaV203 进行组装的信息,请参阅 GeneArt 高阶遗传组装系统。
克隆支持中心
查找分子克隆应用的小贴士、疑难解答和相关资源
Gibson Assembly® 是 SGI-DNA, Inc 的注册商标,已得到授权和许可。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。