KingFisher Flex 系统
Thermo Scientific KingFisher Flex 是一款多功能台式自动化提取仪器,每次运行可处理 24 或 96 个样品。该仪器能够以中高通量一致地提取和纯化 DNA、RNA、蛋白质和细胞。
特点
除了所有 KingFisher 纯化系统的常见功能外,Flex 提供:
高通量纯化
每次运行 24–96 个样品
从两种孔板规格中选择
工作体积范围广:20 μL–5 mL
简单的工作流程
只需要按照屏幕上的说明进行操作
易于安装和运行
可在 10 分钟或更短时间内运行
从我们的库中下载方案
或者使用 Thermo Scientific BindIt 软件轻松定制方案
演示视频
方案和软件
KingFisher Duo Prime 和 Flex 仪器随附 Thermo Scientific BindIt 软件。该软件可轻松创建、下载、运行、修改和存储适用于 KingFisher 应用的方案。
方案可用于试剂盒的核酸和蛋白质纯化程序。该软件允许您为方案的每个部分定义和编辑步骤、参数、孔板和试剂—结合、洗涤和洗脱。
有关 BindIt 的更多信息,请参阅特点选项卡。
应用
KingFisher Flex 可以为各种各样的下游应用温和高效地分离和纯化各种样品类型中的核酸、蛋白质和细胞。有关在 KingFisher Flex 上运行的一系列应用试剂盒、试剂和方案,请参阅试剂盒、试剂和方案 选项卡。
孔板、塑料耗材和制备
有关与 KingFisher Flex 配套使用的孔板、塑料耗材和用于孔板制备的产品的信息,请参阅附件选项卡。
性能数据
属性
描述
仪器尺寸
台式
通量水平
中等到高
处理体积范围
PCR 板 (20–100 µL),带裙边(或类似的带裙边 PCR 板)
20–200 μL:96 浅孔板
50–1,000 μL:96 深孔板
200–5,000 μL:24 深孔板
每次运行的样品数量
24 或 96
包含软件
BindIt
可定制方案
是(含 BindIt 软件)
加热/制冷
环境温度 5ºC 至 115ºC
紫外灯
条形码读取器
带 BindIt 软件
用户可选择的磁头
4
单独使用