KingFisher Presto 系统
Thermo Scientific KingFisher Presto 是一款多功能台式样品制备仪器,与兼容的机械臂液体处理器(必需)集成,可实现免手动的自动化操作。该仪器能够以超高通量一致地提取和纯化 DNA、RNA、蛋白质和细胞。
特点
除了所有 KingFisher 纯化系统的常见功能外,Presto 还提供:
自动超高通量纯化
每次运行 24–96 个样品
体积小巧
易于安装到自动化系统上
设计用于自动化整合
兼容特定液体处理仪器
从两种孔板规格中选择
工作体积范围广:20 μL–5 mL
加热能力
适用于需要高温条件的应用
演示视频
方案和软件
KingFisher Duo Prime、Flex 和 Presto 仪器随附 Thermo Scientific BindIt 软件。该软件可轻松创建、下载、运行、修改和存储适用于 KingFisher 应用的方案。该软件允许您为方案的每个部分定义和编辑步骤、参数、孔板和试剂—结合、洗涤和洗脱。
有关 BindIt 的更多信息,请参阅特点选项卡。
应用
KingFisher Presto 可以为各种各样的下游应用方便高效地分离和纯化各种样品类型中的核酸、蛋白质和细胞。有关在 KingFisher Presto 上运行的一系列应用试剂盒、试剂和方案,请参阅试剂盒、试剂和方案选项卡。
机械臂液体处理器
许多商用机械臂液体处理器都兼容 KingFisher Presto。请联系您的 KingFisher 销售代表或您的首选供应商,以了解他们是否开发和测试了 KingFisher 接口。
孔板、塑料耗材和制备
有关与 KingFisher Presto 最优配套使用的孔板、塑料耗材和用于孔板制备的产品的信息,请参阅附件选项卡。
性能数据
属性
描述
仪器尺寸
台式:集成机械臂液体处理器
通量水平
超高
处理体积范围
50–150 μL:96 浅孔板
50–1,000 μL:96 深孔板
200–5,000 μL:24 深孔板
每次运行的样品数量
24 或 96
包含软件
BindIt
可定制方案
是(含 BindIt 软件)
加热/制冷
环境温度 5ºC 至 115ºC
紫外灯
条形码读取器
包含
用户可选择的磁头
2
单独使用
否;必须与液体处理器集成
通过 BindIt 软件执行方案测试运行功能