溴化乙锭是最常用的 DNA 和 RNA 凝胶检测染料。溴化乙锭是一种 DNA 嵌入剂,能够插入双螺旋 DNA 碱基对之间。溴化乙锭的最大紫外吸收波长为 300 和 360 nm,最大发射波长为 590 nm。与溴化乙锭结合的 DNA 检出限为 0.5-5.0 ng/条带。
溴化乙锭的使用
尽管溴化乙锭通常用于 DNA 凝胶染色,但也可用于在凝胶阻滞分析中检测蛋白与 DNA 复合物,以及在凝胶电泳过程中观察单个 DNA 分子。由于ssDNA 或 RNA 染色敏感性较低,所以通常需要 10 倍以上的核酸浓度才能进行等效检测。
我们提供 10 mg/mL 的溴化乙锭溶液,可按需使用或稀释至所需浓度。
使用 EtBr 时注意安全
溴化乙锭的主要缺点在于它是一种强有力的致突变剂。所以在使用溴化乙锭溶液时必须格外谨慎,并进行净化处理。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。