以超大量和宏量水平大提质粒
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Expi 质粒纯化试剂盒使用新型专有、阴离子交换树脂纯化最高水平的转染级质粒 DNA。增强型树脂结合大容量、快速流速、高分离度和高效内毒素去除功能。质粒分离通常在约 90 分钟内完成,纯度等同于使用氯化铯(CsCl)梯度法分离获得的纯度。PureLink HiPure Expi质粒纯化 试剂盒提供超大量和宏量抽提,可以最快的流程获得最高转染级的质粒 DNA。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Expi 质粒纯化试剂盒使用新型专有、阴离子交换树脂纯化最高水平的转染级质粒 DNA。增强型树脂结合大容量、快速流速、高分离度和高效内毒素去除功能。质粒分离通常在约 90 分钟内完成,纯度等同于使用氯化铯(CsCl)梯度法分离获得的纯度。PureLink HiPure Expi质粒纯化 试剂盒提供超大量和宏量抽提,可以最快的流程获得最高转染级的质粒 DNA。
PureLink HiPure Expi Plasmid 超大量试剂盒包括真空过滤柱,可在不离心的情况下进行细菌过滤,从而实现极快处理。该试剂盒通常从 500 mL 细菌培养物中分离出 4 mg 高品质超纯质粒 DNA,固有内毒素水平低。该试剂盒的优势包括:
使用 PureLink HiPure Expi 质量超大量试剂盒在短短 90 分钟内分离转染级质粒 DNA。
PureLink HiPure Expi 质粒宏量试剂盒包括真空过滤柱,可在不离心的情况下提供细菌过滤,从而实现极快处理。该试剂盒通常从 2.5 L 细菌培养物中分离出 12 mg 高品质超纯质粒 DNA,固有内毒素水平低。该试剂盒的优势包括:
图 1:PureLink HiPure Expi 质粒超大量试剂盒先进的阴离子交换技术可为超纯 DNA 提供更高的产量。采用 PureLink HiPure Expi 质粒超大量试剂盒或竞争对手 Q 公司的 超大量试剂盒纯化得到的 pcDNA™ 3.3 的总质粒产量对比,细菌培养液体积不断增加。
图 2:质粒纯化试剂盒可提取转染级 DNA,与 Gibco™Expi293™ 表达系统具有出色的兼容性。该图显示了使用 PureLink HiPure Expi 质粒超大量试剂盒或竞争对手 Q 公司的 超大量试剂盒分离源 DNA 后,通过 Expi293 系统测得的 pcDNA™3.3-促红细胞生成素(EPO)的表达水平。
图 3:PureLink HiPure Expi 试剂盒可在更短时间内获得高产量的超纯转染级质粒 DNA。与竞争对手 Q 公司的试剂盒相比,PureLink HiPure Expi 质粒制备试剂盒结合先进的阴离子交换技术和真空辅助功能,大大缩短了整体方案时间。
核酸纯化和核酸分析支持中心
查看核酸纯化和分析实验技巧、疑难解答帮助等资源。
DNA纯化和分析指南
RNA分离纯化指南
高级质粒DNA纯化:从转染级到无内毒素超净级制备
新款 PureLink Expi 无内毒素质粒纯化包