按照相关 GMP 原则生产的高性能 Cas9 蛋白
将基因组编辑研究从基础研究转化到临床环境时,高质量的细胞治疗辅助材料和文件至关重要。我们的 Gibco 细胞治疗系统 (CTS) TrueCut Cas9 蛋白旨在满足用于要求野生型 Cas9 核酸酶按照严格的质量标准生产的临床研究和应用。
- 始终如一的高效编辑 - 在所有测试的细胞系中,包括原代 T 细胞中 >90% 的编辑效率
- 按照更严格的标准生产 - Cas9 蛋白按照 GMP 原则生产,符合细胞、基因和组织产品的辅助材料的标准
- 大包装规格 - 可选择 2.5 或 5.0 mg,浓度为 10 mg/mL
CTS TrueCut Cas9 蛋白按照细胞、基因和组织产品辅助材料的标准(包括 USP <1043>、Ph Eur.5.2.12 和 ISO 20399 -1、-2 和 -3),并根据 21 CFR 第 820 部分的原则,在 FDA 注册的生产厂生产。
- 可追溯性文件 - 包括 COA、COO、药物主文件和/或法规支持文件*(根据要求提供)
- 广泛的安全性检查 - 包括无菌性、内毒素、支原体、残留核酸和蛋白质
- 无菌生产 - 使用一次性技术完成整个工艺
- 无菌灌装 - 在 A/B 级(100 级和 ISO 5 同等级别)洁净室中包装成品
*不同国家特定的法规支持文件流程需要额外的文件准备时间。
数据:CTS TrueCut Cas9 蛋白在原代 T 细胞中实现高效敲除
图 1.CTS TrueCut Cas9 在 T 细胞中的细胞活力和编辑效率与 RUO Cas9 具有可比性。CTS TrueCut Cas9 蛋白和 TrueCut Cas9 蛋白 v2 (7.5 pmol) 分别与 TrueGuide 合成 sgRNA (7.5 pmol) 混合,形成 2 个 RNP 复合物,靶向 4 个细胞治疗相关基因上的 7 个位点。使用 Neon 转染系统(10 μL 试剂盒),每个 RNP 复合物转染 5×105 个 T 细胞。培养 72 小时后,收获细胞,所有反应均重复进行 3 次。(A) 通过流式细胞术检测和分析的细胞活力超过 90%,并且所有 7 个位点的结果都相似。(B) 使用 Ion Torrent NGS 系统,通过靶向扩增子测序验证 (TAV) 测量的所有靶位点的编辑效率结果也相似。
数据:CTS TrueCut Cas9 蛋白在原代 T 细胞中具有高敲入效率
图 2.CTS Cas9 在 10 倍电穿孔转染规模下达到高水平的 HDR 敲入效率。CTS TrueCut Cas9 蛋白和 TrueCut Cas9 蛋白 v2 (12.5 μg 或 75 pmol)与 TrueGuide 合成 sgRNA (75 pmol) 和 ssODN 供体 (150 pmol) 混合,形成靶向 4 个治疗基因的 RNP-ssODN。使用较大规模的 Neon 转染系统 (100 μL 试剂盒),将每个 RNP 转染至 5×106 个 T 细胞中。培养 72 小时后,收获细胞,所有反应均重复进行 3 次。(A) 在所有检测的基因和位点中,通过流式细胞术检测和分析测得的细胞活力均超过 90%。(B) 所有靶基因位点中两个 Cas9 之间的编辑效率(通过使用 Ion Torrent NGS 系统的靶向扩增子测序验证 (TAV) 测量的通过 HDR 和 indel 的供体整合百分比计算)结果相似。
数据:在原代 T 细胞中,CTS TrueCut Cas9 蛋白的敲除效率高于竞争产品
图 3.CTS Cas9 的敲除效率高于竞争产品。 将 CTS TrueCut Cas9 蛋白和竞争对手的 Cas9 与 TrueGuide 合成 sgRNA 混合,靶向 α 和 β T 细胞受体基因(TRAC 和 TRBC)区域,形成 Cas9 RNP 复合物。使用 Neon 转染系统,每个 Cas9 RNP 复合物转染 5×105 个 T 细胞。 所有反应均重复进行 3 次。 (A) TCR 的流式细胞术样本数据;总体上,CTS Cas9 达到 88.7% 以上的 KO 效率,而供应商 A 的 Cas9 的 KO 效率为 61.7%。 (B) 基于 NGS 的 TAV 测量结果显示,与供应商 A 的 Cas9 相比,CTS Cas9 在不同靶点 的平均 KO 效率较高 (**p< 0.01)。
更多样本数据,包括在不同温度下的批间一致性和稳定性,请参阅我们的 CTS TrueCut Cas9 蛋白应用指南:
CTS TrueCut Cas9 蛋白放行质量标准
参数 | 质量标准 |
---|
浓度 | 9.0-11.0 mg/mL |
体外活性检测 | >90%的未切割参考 DNA 体外转化为切割产物 |
内毒素 | <10.0 EU/mg |
无菌性 | 无生长 |
纯度(RP-HPLC 法) | ≥95% |
纯度(SDS-PAGE 法) | ≥95% |
聚合物 | ≤5% |
鉴别(RP-HPLC 法) | 符合 |
鉴别(SDS-PAGE 法) | 符合 |
pH | 7.0-7.8 |
残留 DNase | |
残留 RNase | |
残留宿主细胞蛋白 | |
残留宿主细胞 DNA | |
支原体 | |
*LOQ = 定量限;**LOD = 检测限 |
关于 CTS TrueCut Cas9 蛋白的常见问题 (FAQ)
两种产品都是相同的 Cas9 蛋白,但 CTS TrueCut Cas9 蛋白的生产符合细胞、基因和组织产品的辅助材料标准。这增加了如上所述的可追溯性文件、广泛的安全性检查、无菌生产、无菌灌装、高浓度和大包装尺寸的优势。
我们的 Cas9 蛋白储存在由 10 mM Tris(pH 8.0,4℃)、100 mM NaCl、200 mM Na2SO4、50% 甘油组成的储存缓冲液中。
赛默飞世尔科技的与我们的 Cas9 产品相关的有限使用商标许可 (LULL)†,解决了使用 CTS TrueCut Cas9 蛋白进行发现研究、临床前研究和 35 U.S.C. §271(e)(1) 安全港法规范围内的临床研究活动的问题。35 U.S.C. §271(e)(1) 涵盖的活动范围需要由客户确定。对于超出此范围的活动,客户有责任获得任何所需的第三方权利。
† 要查看 LULL,请点击下方订购 CTS Cas9 蛋白部分中相应产品页面的链接。
订购 CTS TrueCut Cas9 蛋白
在此处订购 CTS TrueCut Cas9 蛋白,或使用我们的 TrueDesign Genome Editor 设计和订购材料进行您的整个基因编辑。
Gene editing resources and support
用于 科研或为临床研究而进行的非商业性细胞产品生产。注意:不可直接用于人类或动物给药。