Thermo Scientific™ 1500系列生物安全柜
现已在中国正式上市!
守护操作者、样本及环境三重安全
核酸检测
临床检测
GMP生产的QA/QC检测
细胞基因治疗
分子生物学
生物培养
Containment超强的控污能力
气流瞬间平衡Smartflow Plus技术增强前窗气流
平衡控制,DAVe气流平衡验证系统实时监控前窗
气流波动,给予用户安全充分的信心
Cost effective经济实惠
长寿命直流节能风机
节能待机模式,降低70%能耗,
延长HEPA滤膜寿命
LED长寿命照明
Comfort舒适
10°倾角前窗设计,
方便安全观察实验,
避免头部过近靠近前窗
可调节高度支架
带滚轮的支架
Convenience便捷
机械式前窗高度确认开关
智能免维护设计
SmartClean清洁模式,便捷又安全
定时UV开关
基于双风机的升级Smartflow Plus + DAVe
智能UV强度探头
316拉丝不锈钢内表面,减少微生物污染
前窗玻璃内圈增加额外硅胶条,防止紫外线外泄
GUI动画操作触摸屏
超长寿命直流风机
10°倾角前窗设计,方便安全观察实验
SmartClean
基于双风机的升级Smartflow Plus + DAVe
通过DIN12980认证,三重H14过滤膜
智能UV强度探头
316拉丝不锈钢内表面,减少微生物污染
前窗玻璃内圈增加额外硅胶条,防止紫外线外泄
BIBO袋进袋出更换预过滤耗材
GUI动画操作触摸屏
超长寿命直流风机
10°倾角前窗设计
SmartClean