增强您的培养箱的功能和多功能性
Thermo Scientific CO2 培养箱提供多种选项,让您的新仪器能够充分适合您的需求。您从我们这里购买培养箱配件时可以放心,它们在制造上遵循与我们的设备相同的高质量标准,并且设计为可与您的型号无缝配合。
OPC UA 网关
Heracell VIOS 160i/250i 和 Forma Steri-Cycle i160/i250 CO2 培养箱的配件可实现开放式平台通信统一架构 (OPC UA) 集成。OPC UA 是一种独立于平台的开放式行业连接标准,可实现机器间通信以及各种设备、软件系统和应用程序之间的信息集成。借助可用的网关配件,您可将 Heracell VIOS/Forma Steri-Cycle 型号连接至分布式控制系统并交换实时和历史数据。
连接原因:
  • 符合 21 CFR 第11部分的要求并满足 GMP 需求
  • 利用增强的数据可追溯性支持审计要求
  • 实时监控运行情况,以便保护样品、提升工作流程效率、优化资产和成本以及遵从法规。
借助磁条,该配件可轻松地连接到培养箱背面。网关配件包配备齐全,包含网关设备、USB 2.0 线缆 USB-A 至 USB-B 接头以及 100-240V 电源。每个 CO2 培养箱连接需要一个配件包。
搁架和托盘
适合大型容器的专用搁架系统
Thermo Scientific CultiMaxx 搁架系统为专用的大容量细胞培养容器提供了额外的容纳空间和/或更便捷的取放通道。
不锈钢加强搁架专为我们的大型 CO₂ 培养箱设计,可作为配件订购,客户自行安装也很容易。 
适用于 G-Rex® 生物反应器的 CultiMaxx 系统
CultiMaxx 搁架系统可容纳一个培养箱中的多达10个 G-Rex® 500M-CS 生物反应器,就每个培养箱而言,比标准搁架增加了 150% 的容量。适用于 250i/i250 型号的 Heracell VIOS/Vios CR 和 Forma Steri-Cycle (CR) CO₂ 培养箱。  
适用于4层 Nunc 细胞工厂系统的 CultiMaxx 系统
适用于4层 Nunc 细胞工厂系统的 CultiMaxx 搁架系统采用交错设计,用户可轻松取放多达10个 VIOS/Vios CR 和 Steri-Cycle (CR) 型号中的容器,以及多达15个 Forma Steri-Cult CO₂ 培养箱(322L 型号)中的单元。
适用于10或13层 Nunc 细胞工厂系统的 CultiMaxx 系统
适用于10或13层 Nunc 细胞工厂系统的 CultiMaxx 不锈钢加强搁架可容纳多达6个 VIOS/Vios CR 和 Forma Steri-Cycle 型号中的容器,或多达9个 Forma Steri-Cult CO₂ 培养箱中的容器。 
对于不同型号的培养箱,我们有更多搁架和配件可供选择
替换搁架
为您的培养箱提供替换搁架、水盘和托盘,以较大化空间利用率。可以选择不锈钢或铜材质以及可选的加固结构。
易滑式搁架
Easy Glide 搁架系统可提供平稳的操作和搁架稳定性。
HEPA 过滤器
腔室内 HEPA 空气过滤系统每60秒对整个腔室内的空气进行持续过滤,以在培养箱内达到 ISO 5 级洁净室条件。为了实现优秀性能,每年都应对这些过滤器进行更换。 可在线订购替换过滤器。 
支架
支架为您的 CO2 培养箱增加了机动性,有助于打造更好的培养条件以及提高维护、人体工程学和实验室清洁的便利性。 可选类型包括重型粉末涂层钢底座、配备双轮、旋转锁定脚轮和调平支脚以及各种高度以搭配您的型号。 
堆叠适配器
通过堆叠 CO2 培养箱,尽可能提高对实验室空间的利用。 易于安装的适配器可为堆叠的培养箱提供稳定性并防止箱体损坏。 
Cell Roller System
使用专为 CO2 培养箱设计的 Cell Roller System,在不同的培养转瓶中生产单层细胞培养物。 Cell Roller System 可以通过5级附加件、加固地面斜板、旋转警报和备用电池进行扩展。 
Cell locker 腔室
独立的 Thermo Scientific Cell locker 腔室用于隔离细胞类型或不同的项目,从而为重要培养物提供增强保护。每个 Cell Locker 腔室都具有双 0.2 µm 膜滤器,允许空气流通但将微生物污染物排除在外,各容纳9个 T-75 细胞培养瓶、20个6孔板或24个96孔板。
Aqua-Tec 水盘抑菌盘
Thermo Scientific Aqua-Tec 水抑菌盘*是一种耗材,用于 CO2 培养箱和水浴的水箱中,可帮助预防微生物污染。它可以无害处理,无需按照特殊步骤进行处置,并可实现几乎免维护的抑菌保护。
*仅在以下国家提供:德国、法国、英国、爱尔兰、瑞士、奥地利、瑞典、冰岛