经认证的洁净室
通过严格的测试,Heracell Vios CR / Forma Steri-Cycle CR 培养箱在标准操作模式和灭菌模式下都成功达到了 ISO 5 级兼容性。
了解更多信息 ›
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
经第三方认证的新款洁净室兼容型 CO2培养箱。适用于 ISO 5 级和药品生产质量管理规范 (GMP) A/B 级环境。Thermo Scientific Heracell Vios CR CO2 培养箱和 Thermo Scientific Forma Steri-Cycle CR CO2 培养箱具有颗粒主动控制系统,并与常用的洁净室清洁方法兼容,非常适合您的洁净室套件或 GMP 生产环境。
Heracell Vios 160i CR | Heracell Vios 250i CR | |
![]() | ![]() | |
描述 | 适用于高价值细胞的先进培养箱设计 | 先进的大容量,适用于高价值细胞和高通量实验室 |
容量 | 165 L (5.8 cu. ft.) | 255 L (9.0 cu. ft.) |
腔室类型 | 直热式 | 直热式 |
开门方向 | 右铰链 | 右铰链 |
外部材料 | 304 L 不锈钢拉丝外壳 | 304 L 不锈钢拉丝外壳 |
选择内部配置 | 304 不锈钢 › 100% 铜 › Cell Locker内舱室(可配置系统) › | 304 不锈钢 › 100% 铜 |
灭菌 | Steri-Run (180°) | Steri-Run (180°) |
IP 防护等级 | IP54 防护等级 | IP54 防护等级 |
HEPA 过滤 | ISO 5 级 | ISO 5 级 |
主动粒子控制系统 | ISO 5 级 GMP A/B 环境 | ISO 5 级 GMP A/B 级环境 |
气流技术 | THRIVE: | THRIVE: |
CO2 传感器 | IR180Si | IR180Si |
O2 控制 | 1%-21% 或 5%-90%可选 | 1%-21% 或 5%-90%可选 |
湿度 | 带盖一体式储水箱,易于排水 | 带盖一体式储水箱,易于排水 |
用户界面 | iCAN 触摸屏 | iCAN 触摸屏 |
文档包 | 包含 | 包含 |
数据输出 | 4-20 mA 标准 | 4-20 mA 标准 |
Forma Steri-Cycle 160i CR | Forma Steri-Cycle 250i CR | |
![]() | ![]() | |
描述 | 适用于高价值细胞的先进培养箱设计 | 先进的大容量,适用于高价值细胞和高通量实验室 |
容量 | 165 L (5.8 cu. ft.) | 255 L (9.0 cu. ft.) |
腔室类型 | 直热式 | 直热式 |
开门方向 | 右铰链 | 右铰链 |
外部材料 | 304 L 不锈钢拉丝外壳 | 304 L 不锈钢拉丝外壳 |
选择内部配置 | 304 不锈钢 › 100% 铜 › Cell Locker内舱室(可配置系统) › | 304 不锈钢 › 100% 铜 |
灭菌 | Steri-Run (180°) | Steri-Run (180°) |
IP 防护等级 | IP54 防护等级 | IP54 防护等级 |
HEPA 过滤 | ISO 5 级 | ISO 5 级 |
主动粒子控制系统 | ISO 5 级 GMP A/B 环境 | ISO 5 级 GMP A/B 级环境 |
气流技术 | THRIVE | THRIVE |
CO2 传感器 | IR180Si | IR180Si |
O2 控制 | 1%-21% 或 5%-90%可选 | 1%-21% 或 5%-90%可选 |
湿度 | 带盖一体式储水箱,易于排水 | 带盖一体式储水箱,易于排水 |
用户界面 | iCAN 触摸屏 | iCAN 触摸屏 |
文件包 | 包含 | 包含 |
数据输出 | 4-20 mA 标准 | 4-20 mA 标准 |
Heracell Vios 160i CR | Heracell Vios 250i CR | |
![]() | ![]() | |
描述 | 适用于高价值细胞的先进培养箱设计 | 先进的大容量,适用于高价值细胞和高通量实验室 |
容量 | 165 L (5.8 cu. ft.) | 255 L (9.0 cu. ft.) |
腔室类型 | 直热式 | 直热式 |
开门方向 | 右铰链 | 右铰链 |
外部材料 | 304 L 不锈钢拉丝外壳 | 304 L 不锈钢拉丝外壳 |
选择内部配置 | 304 不锈钢 › 100% 铜 › Cell Locker内舱室(可配置系统) › | 304 不锈钢 › 100% 铜 |
灭菌 | Steri-Run (180°) | Steri-Run (180°) |
IP 防护等级 | IP54 防护等级 | IP54 防护等级 |
HEPA 过滤 | ISO 5 级 | ISO 5 级 |
主动粒子控制系统 | ISO 5 级 GMP A/B 环境 | ISO 5 级 GMP A/B 级环境 |
气流技术 | THRIVE: | THRIVE: |
CO2 传感器 | IR180Si | IR180Si |
O2 控制 | 1%-21% 或 5%-90%可选 | 1%-21% 或 5%-90%可选 |
湿度 | 带盖一体式储水箱,易于排水 | 带盖一体式储水箱,易于排水 |
用户界面 | iCAN 触摸屏 | iCAN 触摸屏 |
文档包 | 包含 | 包含 |
数据输出 | 4-20 mA 标准 | 4-20 mA 标准 |
Forma Steri-Cycle 160i CR | Forma Steri-Cycle 250i CR | |
![]() | ![]() | |
描述 | 适用于高价值细胞的先进培养箱设计 | 先进的大容量,适用于高价值细胞和高通量实验室 |
容量 | 165 L (5.8 cu. ft.) | 255 L (9.0 cu. ft.) |
腔室类型 | 直热式 | 直热式 |
开门方向 | 右铰链 | 右铰链 |
外部材料 | 304 L 不锈钢拉丝外壳 | 304 L 不锈钢拉丝外壳 |
选择内部配置 | 304 不锈钢 › 100% 铜 › Cell Locker内舱室(可配置系统) › | 304 不锈钢 › 100% 铜 |
灭菌 | Steri-Run (180°) | Steri-Run (180°) |
IP 防护等级 | IP54 防护等级 | IP54 防护等级 |
HEPA 过滤 | ISO 5 级 | ISO 5 级 |
主动粒子控制系统 | ISO 5 级 GMP A/B 环境 | ISO 5 级 GMP A/B 级环境 |
气流技术 | THRIVE | THRIVE |
CO2 传感器 | IR180Si | IR180Si |
O2 控制 | 1%-21% 或 5%-90%可选 | 1%-21% 或 5%-90%可选 |
湿度 | 带盖一体式储水箱,易于排水 | 带盖一体式储水箱,易于排水 |
用户界面 | iCAN 触摸屏 | iCAN 触摸屏 |
文件包 | 包含 | 包含 |
数据输出 | 4-20 mA 标准 | 4-20 mA 标准 |
注: 建议在 Chrome、Firefox 或 Safari 浏览器中查看此工具。了解更多信息 ›
![]() | 了解洁净室要求,颗粒和风险来源,成为 GMP 认证的培养箱需要什么,以及不同培养箱如何产生截然不同的培养条件。 |
设计用于尽量利用培养箱空间 |
当您扩大细胞治疗生产规模时,您所信任的培养箱现在可以随您一起调整。为满足您不断变化的需求,我们的特殊搁架系统选件可以为专用细胞培养容器(如,ScaleReady 的 G-Rex® 500m-CS 生物反应器 (Wilson Wolf) 或 Thermo Scientific Nunc Cell Factory 系统)提供额外的容量和/或改进的触及通道。
这些专用搁架系统可作为单独的附件提供。在使用更大的细胞培养容器进入细胞扩增阶段时,每种产品都具有几项优势。
![]() 不锈钢加强搁架 | ![]() 可作为附件提供 | ![]() 自安装且可改装 |
专为提升培养箱空间利用率而设计 |
随着细胞治疗生产规模的扩大,可以按需调整您所信任的培养箱。为了满足您不断变化的需求,我们的专用搁架系统为专用细胞培养容器(如 ScaleReady G-Rex® 500M-CS 生物反应器(由 Wilson Wolf 提供)或 Thermo Scientific Nunc 细胞工厂系统)提供更大的容量和/或更便利的存取通道。
这些专用搁架系统可作为单独配件提供。当您在细胞扩增阶段使用较大的细胞培养容器时,每款搁架系统都具有多项优势。
![]() 不锈钢加固搁架 | ![]() 可作为配件提供 | ![]() 可自行安装和改装 |
如需获取更多信息或与专家交流,了解如何为您的 CO2 培养箱找到理想的 CultiMaxx 解决方案,请联系我们 ›