推动性能提升并实现细胞培养可靠性的创新
Thermo Scientific CO2 培养箱设计用于提供可模拟体内反应的健康培养物,从而推动下游成功。为了产生可靠且一致的结果,我们的产品组合基于数十年的成熟技术和不断改进的功能,以支持您特定应用的需求。
污染控制
对于任何处理培养细胞的人来说,污染都是一种风险,因此我们的 CO2 培养箱的设计和制造都优先考虑风险缓解。被动和主动污染控制技术均可帮助保持细胞健康,同时减少维护和清洁任务。 
内表面材料
防止有害的微生物生长和实现方便清洁始于培养箱腔室。选择抛光304不锈钢或 100% 铜内表面,让您安心,可以自信地追求自己的工作。  
100% 铜内表面
越来越多的细胞培养专家选择具有 100% 纯铜内表面的 CO₂ 培养箱,自然是因为它们易于清洁,无需特殊处理。纯铜表面使用寿命长,细胞培养安全。我们的 CO₂ 培养箱耐用、可靠、可回收,是一种可持续的明智选择。只有 100% 铜才能让您放心。
“我们之所以喜欢 100% 铜培养箱,是因为从入门级用户到发表了 20-30 篇论文的博士后,我们真的没有遇到任何问题,我们的任何团队均未遇到任何污染问题。它真的极其简便。”
使用Thermo Scientific Heracell 铜 CO₂ 培养箱拥有11年经验的实验室经理
灭菌循环
从 CO2 培养箱提供的一系列高温灭菌技术中进行选择。在自动循环期间,热量在整个培养箱腔室内持续循环,这符合国际药典消灭任何可让微生物存活的温度较低区域的要求。该工艺简化了清洁,无需高压灭菌,并减少了使用可能对培养细胞和实验室人员产生负面影响的危险化学品的必要性。消灭了包括真菌、孢子、支原体以及其他细菌在内的生物污染物,同时避免了 UV 杀菌灯的物理限制和持续成本,包括潜在有毒杀菌剂的处理和存放。我们所有的 CO2 培养箱系统均根据美国和欧盟药典标准,使用至少100万经批准的生物学指示生物接受独立测试。
HEPA 过滤
悬浮颗粒物是大多数实验室环境中的主要污染来源。我们的 CO2 培养箱提供先进的 HEPA 过滤技术,在开门30秒后仅需五分钟即可通过 ISO 5 级洁净室空气质量条件保护您的培养物。 腔室内 HEPA 过滤结合主动空气循环,可捕获给您的工作带来风险的任何大小颗粒物。
腔室内 HEPA 过滤通过每60秒对培养箱内的整个空气进行过滤,确保在开门30秒后的5分钟内达到洁净室质量 ISO 5 级(100级)空气质量,从而实现对悬浮污染物的持续防范。
Cell Locker 系统
Thermo Scientific Cell Locker 系统是细胞培养物管理方面的一个突破,它将细胞培养箱分成6个独立、可高压灭菌的隔离式聚碳酸酯腔室。独立腔室能够加强培养物保护和安全性,保持更高的稳定性,加快恢复速度,甚至可在低氧条件下减少气体用量。Cell Locker 系统是一种新颖的方法,可改善原代细胞、干细胞以及其他敏感细胞类型的培养条件。
分隔的腔室可防止交叉污染
有了 Cell Locker 系统,每个独立的 Cell Locker 腔室实际上都是一个隔离室。双 0.2µm 膜滤器允许空气流通,但可防止污染物进入。培养皿和培养瓶可以单独、在工作托盘上成组或随整个 Cell Locker 腔室取出,并可通过选配盖板提供长时间保护。
精密传感器
对培养箱内环境因素精确、可靠的测量是模拟体内条件的关键,可确保下游测定中准确的细胞反应。 我们的培养箱利用直接定位在培养箱腔室内的传感器对细胞所处条件进行精确测量。这种设计要求更坚固的传感器构造,但可以对发生的任何变化提供即时和准确的校正。根据您的应用要求,选择稳健的热导 (TC) 或高级红外 (IR) CO2 传感器技术。
可靠的热导 (TC) 传感器
热导 (TC) 传感器坚固、价格低廉且使用寿命长。部分型号集成了湿度补偿以改善响应。
精密高级红外 (IR) 传感器
为直接测量或利用下游监控的应用选择高级红外 (IR) 传感器。  
氧气控制
Thermo Scientific 可变氧气控制(“三气”)培养箱经过独特设计,优化了在高度模拟体内条件的环境下哺乳动物细胞的生长。体内氧浓度范围为 1% 到 14%,而不是存在于大气中的 20–21%。在很多情况下,低氧(缺氧)条件下培养的细胞长得更快、存活更久,并且表现出更少应激。 科学家可使用我们采用可变氧气控制的培养箱来提高其培养物的生物学相关性、增强生长性能、减少分化和应激反应以及更严格地模拟肿瘤微环境。 
通过使用采用氧气控制的培养箱,您可以为原代细胞、干细胞和胚胎研究应用模拟低氧 (1–21%) 环境,或为肺、视网膜、神经以及其他敏感组织的研究模拟富氧 (5–90%) 条件。
“我们的实验室要求采用这种 [5%氧气],以便模拟体内条件,使细胞尽可能接近这些条件,而无任何差异。实验室提供正确表观遗传学的所有信号。”
生物医学研究所干细胞研究人员
湿度控制
提供了一系列控湿水箱设计,以根据您的要求改善性能和工作流程。可以选择简单的传统可拆卸接水盘,也可以选择独特的集成水库,通过直接加热获得高相对湿度 (rH) 水平和更快的恢复速度。外部水箱简化了维护,可以在不中断培养的情况下补水,采用全主动式 rH 参数控制,是需要精确湿度水平监测的应用的理想选择。
传统水盘
集成水库
集成有盖水库
外部水箱
用于手动 rH 控制的可拆卸水盘
大型直热式无盘水库,提供高 rH 水平和快速恢复速度
有保护盖、直热一体水盘,提供高 rH 水平和领先的恢复速度,方便补充和排干水
通过外部水箱实现主动湿度控制,便于在不中断培养的情况下补水
视觉监控
视觉加低水位警报
视觉加低水位警报
视觉加低水位警报
加热技术
我们提供直热式或水套式 CO2 培养箱选择,每种培养箱均具有独特的优势。直热式技术方便、重量轻且可进行高温灭菌。水套式培养箱可在出现意外断电时提供出色的温度稳定性和保护。
直热式腔体构造
腔体表面高效能的加热,为整个腔体提供了均匀的温度。
水套式腔室构造
独特的三重壁结构通过双层水套和高质量保温层获得出色的温度稳定性。
优化气流
为了在整个腔室内提供均匀的环境,我们的 CO2 培养箱采用了风扇辅助空气循环。如果没有主动循环,培养箱腔室内的条件将分层,在不同区域形成不同的微环境。我们的创新循环设计可实现更好的均匀性、更快的开门恢复以及优化整个培养箱腔室内的细胞生长。
THRIVE 气流系统
精确设计的气流模式可以有效分布关键环境条件(温度、气体和湿度),从而确保所有细胞都经历相同的条件而无干涸风险。*气流首先穿过带盖的直热式水箱,后者比标准接水盘湿度恢复速度快 50%。在线 HEPA 过滤器能清除气流中所有大小的颗粒和微生物,保护培养物不受污染。气流随后还要经过腔体内的传感器,作用并且调节空气,然后在培养物间温和循环。
* 根据开门30秒的内部标准,恢复率按照温度和 CO2 起始值的 98% 计算,按照湿度起始值的 95% 计算。
直观的用户界面
虽然 Thermo Scientific CO2 培养箱具有丰富的性能导向功能和先进技术,但易用性仍令人惊喜。 我们所有的培养箱均提供简单、直观的控制。可以选择简单的字母数字控制中心或高级触摸屏显示器。
Heracell Vios CO₂ 培养箱上的 iCAN 触摸屏显示器
智能 Thermo Scientific iCAN 触摸屏界面简化了用户交互和控制。安装在门上的控制面板易于阅读并提供多种语言,让用户可以轻松访问编程功能、培养箱运行数据和系统提醒。  明亮的 LED 屏幕提供完整的数据可视性和一目了然的监控,即使是从实验室的另一端也能看清。界面显示性能趋势图、屏幕菜单提示、错误和使用日志以及可配置的设置。
经过洁净室认证
为应对不断增长的对可靠洁净室兼容性的需求,我们提供了首个专为洁净室 CO2 培养箱设计的颗粒物控制系统。这一创新技术控制并捕获颗粒物,在不同培养箱中时,这些颗粒物可能会释放到洁净室环境中。 在我们的系统中,整个外壳的空气通过后部的 HEPA 过滤器过滤后排出,以确保不会对周围环境造成破坏。这项技术经过第三方验证和认证,适用于 ISO 5 级和 GMP A/B 级环境。
我们经过洁净室认证的培养箱采用拉丝304不锈钢外表面,兼容干燥非冷凝 VHP 和 3% 手动擦拭过氧化氢两种清洁方法、硅胶密封外壳和 IP54 等级组件部分,以防止灰尘进入以及抗液体喷洒。
我们的洁净室培养箱附带成套文档,其中包括:监管证书,遵守欧盟法律的符合性声明 (CE),CSA 和 QMS 证书,推荐的协议、部件和耗材列表,维护计划,推荐的清洁解决方案和程序,工厂文档和规格,合格证书,校准和技术规格以及与 ISO 5 级和 GMP A/B 级洁净室环境相容的第三方兼容性证书。