程控降温仪- 经典的低温存储前样品处理设备
生物样品的成功冻存取决于冷冻的速率、精准的温度控制以及合理的温度梯度。当温度下降到-180℃ 时, 大部分生物样品可转移到液氮中长期保存。
在细胞冻存的过程中,液态水转化为固态冰,细胞新陈代谢基本停止。同时,细胞内水分散失,导致细胞内盐分、代谢物浓度改变,进而造成细胞渗透压失衡,直接影响冻存细胞的复苏。冷冻速率太快或太慢,容易导致细胞内形成冰晶伤害或水分丧失,都不利于细胞存活。
通过使用程控降温仪,选择合适的冻存液、设定合适的降温速率,可有效克服以上不利因素,大大提高冻存细胞的复苏率。
Thermo Scientific ™ CryoMed™ 程控降温仪,标配 OPC UA 接口,现已隆重上市!
赛默飞世尔科技不断创新,投入大量成本倾力打造的、全新跨时代的Thermo Scientific™ CryoMed™系列程控降温仪,现已正式上市!
该系列产品旨在满足客户关键样品存储前的样品降温处理,有效提高冻存细胞的复苏效率,内置OPC UA 服务接口能够连接更多软件系统,更好的满足科学研究、生物制药、细胞和基因治疗、生物样本库等需求。关于新品,了解更多 ›
产品优势
标配 OPC UA 接口,可以对接软件,简化实验流程
- 标配OPC UA 接口,与BMS系统兼容,可实现数据对接
- 增强的数据可追溯性功能以支持审计要求,提高数据的安全性
- 内置OPC UA接口的设备集成了OPC UA通讯协议,可通过分布式控制系统(DCS)进行设备通信
全新的控制面板,功能强大,便捷实用
- 7 英寸大触摸屏控制面板,方便设置、查看;
- UI 运行日志和事件日志符合FDA 21 CRF part 11要求,标配USB接口,可以以PDF格式导出
- 6 个预设程序, 客户自定义程序14 个,大大简化客户程序设置和优化过程
多重设计,保证安全,合规性强
- 安全管理,用户三级权限,Admin, User 1, and User 2
- 电磁阀使用记录,预防性维护提醒客户及时更换配件
- 实时运行监控,保护样品安全
- 可兼容VHP(汽化过氧化氢)灭菌技术,支持药企客户GMP环境的清洁要求
- 随机标配工厂文件:符合性证书(Certificate of Conformance)、校准证书(UNIT SPECIFIC CALIBRATION CERTIFICATE)
经典传承,程序降温
- 专利的液氮注入环设计,避免液滴滴到样品上,造成局部冷冻现象
- 双电磁阀设计,快速降温,最快可达99.9℃/min
- 精准且均匀分散注入的液氮,确保冷冻室内样品温度的均一性
- 可靠的温度性能,适用于高通量样品降温
行业应用领域
细胞治疗
供体骨髓,脐带血,胚胎干细胞制备
生物制药 研发和生产
细胞疗法开发,细胞株保存,疫苗生产
生物样本库,细胞库
生物样本的制备和长期保存
科研
珍贵细胞系的制备和长期保存
选型指南
3D演示—程控降温仪360°交互式体验