The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific 低温储存系统提供了从样品制备到储存和运输的全面解决方案。 先进的系统组件加上 LN 2 的成熟易用和可靠性,是保护您的宝贵样品的理想产品。
我们基于液氮的系统具有储存时间长和温度稳定的优点,即使在最具挑战性的实验室条件下也能满足您的需求。基于 LN2 的系统非常高效,电力消耗极少,而且不使用卤代烃制冷剂,因而有助于减少温室气体排放。我们的低温储存系统不仅性能卓越,而且可为您的实验室带来多个“绿色”优势和成本节省。
Thermo Scientific 低温储存系统包含全系列的 LN2 设备,可完整可靠地低温储存样品。我们的样品制备冷冻冰箱可将您的样品准确、安全地降温至低温及超低温 (-80°C) 温度下,从而提高了样品的长期活性。我们的全系列手动和自动加注 LN2 储存设备可最佳地支持您的样品类型、储存容器偏好和实验室流程。低温兼容的运输过程和运输容器进一步补充了我们的产品系列。组合使用后,系统可提供精确、可靠、安全和准确的样品保护,同时能够满足您实验室的特定要求。
为整个样本储存过程提供保障
我们的样本预冷冻设备、储存和运输系统专为组合使用而设计,不仅让您的流程更加轻松,而且优化了样品的安全保护。该系统与我们的全系列低温储存工具、附件和低温储存管理产品组合相兼容,提高了性能和易用性。
Thermo Scientific 低温储存产品为最大程度地实现样本保护和安全而设计。 程序降温仪可以专业地精确、快速去除热量,减少了可能会损坏样品的储存前冰晶的形成。 我们的低温储存设备采用先进的绝热功能和创新设计,可确保储存装置内部的温度均匀性。 即使在长时间开盖或断电等紧急情况下,也能保持稳定的温度性能。 运输容器按照较高低温度稳定性标准建造,其有效性可与长期储存设备相媲美。
样本的保护不仅仅止步于系统内置的卓越温度控制可能和可靠性。 我们的低温储存系统也采用多种访问控制机构和锁定机构确保您的宝贵储存材料的物理安全。
警报和远程监控系统可让您更加安心地得知您的样品始终处于正确的低温储存温度下。 内部传感器支持各种监控设备,可记录和传输数据到您的网络或智能设备。
我们的低温储存系统支持各种储存配置,包括气相和液相低温储存。 我们的系统提供多种储存方式,无论您是储存冻存管或血袋以及使用冻存架和冻存罐、冻存盒、冻存条或麦管。
存储产品 | 存储容器类型 | 2.0mL冻存管容量范围 | 250mL血袋容量范围 |
CryoPlus | 冻存架和吊桶 | 5346-31,900支冻存管 | 112-696袋 |
CryoExtra | 冻存架和吊桶 | 19,500-93,000支冻存管 | 500-1910袋 |
存储产品 | 存储容器类型 | 2.0 mL 样品瓶容量范围 | 250 mL 血袋容量范围 |
CryoPlus | 冻存架 | 6318-37,700 | 112-696 |
BioCane | 冻存条或麦管 | 多达2000支冻存管/3360支麦管 | 不适用 |
Locator Plus | 盒 | 多达600个冻存管 | 不适用 |
作为学术和制药中日益重要的一个领域,冷冻生物学和低温储存的最新科学应用必须继续提供可靠、可追溯和可重复的结果。为此而使用的程控降温仪有助于通过测定而快速引导生物材料通过重要的冻结点。这有助于确保低温储存中更高的精度、最大程度减少细胞内冰晶的形成,并为用户和生物样品本身带来更好的复苏率。