多种附件和选件的设计可完美配合您所选择的产品,从而进一步增加超低温冰箱功能以及您的工作流程。
CO₂ 和 LN₂ 备用系统
使用 Thermo Scientific 的超低温冰箱 CO₂ 和  LN₂ 备用系统可加强关键样品的安全并让您安心。当箱体温度上升至预设值时,这些系统会将液态 CO₂ 或 LN₂ 注入箱体。LN₂ 备用系统使用液氮将温度保持在 -80˚C 下。CO₂ 备用系统可用 CO₂ 将温度维持在 -67˚C 下。
图表记录仪
Thermo Scientific 超低温冰箱图表记录仪可以连续 7 天记录温度编号,最低可测量至 -150°C。记录仪使用 6″ (15cm) 图表纸,且可选择工厂预装或现场安装。图表记录仪提供油墨和无墨两种选择。另外也提供温度图表记录仪专用纸卷。
HID 密钥卡冰箱门禁系统
限制对样品的访问权限并获取使用 Thermo Scientific 超低温冰箱密钥门禁卡选项查看和打开冰箱门的人员、开门日期、时间和时长等数据记录。密钥门禁卡套装包括 5 张密钥卡。 
搁架
可配置的内部搁架能够满足您的储存需求。这些搁架具有完美的整理和存储能力,可满足最严格的温度均质性性要求,从而让您安心无忧。稳定。可靠。并且不浪费空间。
冻存架和冻存盒
当您优先考虑储存空间时 ,您必须最大程度地利用已有空间。我们的超低温冰箱 冻存架 、滑动抽屉式冻存架(包括可选冻存管)、可调节侧取式冻存盒架以及标准或 深孔板冻存架,可有效整理和增加每平方英尺的储存数量。我们可以根据您的冰箱型号和应用为您提供合适的选项。 
TSX 冰箱外部照明套件
外部照明可直观地指示系统提示和警报代码,从而增加 TSX 冰箱中样品的监控和安全。  冰箱底部的绿色、橙色或红色光可一目了然地持续指示系统的运行状态。 该选项在繁忙以及拥有多台冰箱的实验室中特别有用。 
保护、整理和追踪样品所需的一切。
在超低温度下储存样品,为生物样本和其衍生物、基因组材料和化合物的长期安全提供了保证。Thermo Scientific 提供多种储存容器和耗材组合,可确保冰箱内的样品可得到长期的保护和安全,而且拥有多种格式和规格,可进一步优化空间的利用。
保存储存样品的相关信息是储存过程的关键一环,否则未经确认的储存样品即无法使用,又造成了浪费。Thermo Scientific 提供储存容器密封和条码系统等成熟的解决方案以组织、追踪和保护您的样品。