The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们的超低温冰箱产品组合包括众多独有的特色功能。 了解我们精心设计和精准工程的超低温储存产品为您带来的好处 。
我们在设计和工程、生产最佳实践、资源深度以及与客户合作等方面拥有丰富的经验,从而能够生产出高性能的超低温冰箱。从原材料选择到各组件的严格测试和分析,我们的产品成为储存系统性能的最高标准,极大提升了客户的信心。
典型的超低温冰箱每天开门 2-4 次,但在有些情况下每天最多会被打开 20 次。开门将为冰箱带来大量的热负荷。 而恢复低温所需的冷冻能力对冰箱的性能来说至关重要。Thermo Scientific 超低温冰箱利用蒸汽压缩循环物理学原理,在其系统设计中增加了对于进入蒸发器的液体制冷剂的热吸收能力,从而提高了开门后温度恢复的速度。
压缩机是超低温冰箱的心脏。 因此, Thermo Scientific 开发了创新的压缩机技术,并为这些组件提供最全面的保修(最长 12 年)。
TSX 系列冰箱可变驱动 (V-Drive) 压缩机在性能和能效方面实现了飞跃。标准压缩机只能在全功率下运行,而创新的可变驱动压缩机可按需改变速度,从而同时实现最佳的冷冻能力和能效。在与自动微调控件组合使用后, 可变驱动压缩机可调节冷冻功率以精确满足冰箱内外温度条件的要求。其结果是更好的温度均质性、更长的设备使用寿命和出色的能效。
变频压缩机技术和自适应控制技术可快速、高效地将温度降至设定点,即使是在繁忙实验室内的多次开门的情况下,这一功能也能完美地实现。
我们有着 70 多年的超低温冰箱生产经验,已为实现冰箱的性能而优化了箱体所有细枝末节。我们的冰箱仅选用最优质的坚固镀锌钢或可选不锈钢内衬制成。不锈钢冻存架不仅可调节,而且额外加固,每层最多可支持 125 磅的重量。精心设计的箱内分区可最大程度地提高储存容量,并利用内门减少霜和环境温度的影响。外门采用带全水发泡隔热层的真空门板,可达到极高 R 值的隔热等级。门缝周围的三点密封可确保气密密封。箱体外部安装有一体式控制面板、便于维护的滤网盒以及方便日常使用的脚轮。因此,冰箱在整体上优化了每平方英尺的样品储存和冷冻能力。
真正的性能是可以衡量的。在温度峰值变异、均质性和稳定性等可衡量方面,Thermo Scientific 超低温冰箱获得了始终如一的最高评级。在严格的实际测试环境下,我们通过在箱内设置的多个传感器测量冰箱内的温度波动(峰值变异)、一段时间内测量值的一致性 和特定位置处的温度变化(稳定性)。这些测试可确保您的样品能够一致、安全和正确的长期储存。
型号 | 能耗(kW-hr/day)* 标准模式 |
一分钟开门 回温时间(分钟) |
保温时间(-80℃至 -50℃) (分钟)** |
噪声 (dBA) |
TSX40086V | 7.7 | 20 | 292 | 47.5 |
TSX50086V | 8.5 | 25 | 264 | 49.0 |
TSX60086V | 8.6 | 31 | 297 | 45.5 |
TSX70086V | 9.4 | 31 | 339 | 48.0 |
* 能耗计算:具有代表性的冰箱数据来源于内部对冰箱进行的测试(冰箱设定点为 -80℃,环境温度为 20℃)
** 保温时间:具有代表性的冰箱数据来源于内部对冰箱进行的测试(冰箱设定点为 -80℃,环境温度为 20℃)
我们的超低温冰箱在设计和制造时以样品的宝贵性和不可替代性为理念。这就是为什么可靠性是我们的超低温储存产品组合的核心功能。我们以先进的压缩机和结构材料等最优质的组件为起点,并添加了用于冗余和监控系统的端到端选项,从而确保宝贵样品安全和可靠的长期储存。让您的信心从这里开始。
无论身在何处,您都可监控样品的安全。Thermo Scientific Device Link 技术提供准确、实时的温度,并允许您通过云端监控。箱内高品质传感器采用 4-20mA 干触点以及 RS-485 连接,可提供更好的细节和更高的精度。
Thermo Scientific 超低温冰箱按照最高的可靠性标准制造,但我们对于可靠性的追求将永不止步。 可选的紧急 LN2 和 CO2 冷冻系统可防止解冻,且在主冷冻系统故障的极端不可能情况下,确保样品的活性。
可装锁箱门提高了样品的安全性。当无法使用标准挂锁时,超低温冰箱门可安装一体式密钥安全门禁系统选件,允许您定义样品的访问权限,甚至监控打开冰箱门的人员以及开门时间和时长,从而确保了最高的储存安全性。
选择超低温冰箱时,人们自然会倾向于关注冰箱在安全可靠地保存样品的基本功能方面的表现。但是,在与客户实验室的数十年合作之后,我们知道另一个需要考虑的重要因素是“产品是否适合我?”毕竟,超低温冰箱在您的日常工作中发挥着重要的作用,并将在多年内为您服务。Thermo Scientific 的超低温冰箱设计有多个必备功能,是实验室中广受欢迎的新成员。请考虑:
Thermo Scientific 的超低温冰箱采用先进的真空隔热箱板,可增大内部空间,而且具有标准化的冻存架、隔板和储物盒,可在最小的面积内实现最优的储存。您可选配 300 、 400 、 500 、 600 或 700 个 2 英寸冻存盒。
您会爱上样品始终保持活性的确定性,但在开始使用后也会爱上冰箱本身。通过与客户的多年设计协作和测试,我们为冰箱添加了一些重要的功能,例如符合人体工程学的平稳操作手柄、完全平衡的箱门以及直观、易读的控制面板。您唯一不会注意到的是噪音。我们的 TSX 冰箱在工作时的噪音低于 50 分贝 - 与现代家用冰箱相同。
也许 Thermo Scientific 超低温冰箱的最大优势是其可在不牺牲能效或环保的同时提供出色的性能和可靠性。所有 TSX 系列冰箱都在零废弃物设施( 93% 的废物被回收以及 7% 的废物转化为能源)中生产。我们在生产中采用了天然制冷剂和全水发泡隔热材料,符合美国 EPA 的重要新替代品政策 (SNAP)、欧盟的 F-Gas 法规以及其他环保标准。通过采用先进的压缩机和冷冻系统,其能耗低至 8.7 kW / 天,与传统冰箱相比减少 70%,而且降低的热量输出可减少实验室的 HVAC 空调能耗。
Thermo Scientific 对于超低温冰箱的支持力度远超其他制造商,不仅提供备件和工时综合 5 年保修,而且为我们的可变驱动压缩机提供额外的 7 年保修。这整整 12 年是对您购买信心的强大支持。我们与您一样重视样品的活性。
如果您的 Thermo Scientific 超低温冰箱有任何问题,我们会努力为您快速、轻松解决。Thermo Scientific 的客户能够享受到全球最大的实验室设备维修专家网络、最短的响应时间、远程服务和故障排除以及我们 50 多年来的卓越服务口碑。 我们希望在您遇到问题的异常情况下让您仅经历最短的停机时间。可靠的合规和预防维护计划使让您在购买设备后可真正高枕无忧。