- 使用专用或医药级冷藏或冷冻装置。这些装置可能是紧凑型、台下型或大型装置。
- 基于微处理器的温度控制结合数字温度传感器(热电偶、电阻温度检测器 [RTD] 或热敏电阻)
- 风扇推动空气循环结合强力风扇或多个冷气通风口有助于保持均匀温度并促进从超出范围的温度快速恢复温度。
- 冷藏冰箱应将温度保持在 2°C 至 8°C(36°F 至 46°F)之间*
- 冷冻冰箱应将温度保持在 −50°C 至 −15°C(−58°F 至 +5°F)之间
疫苗的质量取决于其储存解决方案,因为许多疫苗需要高度专一性温度来保持有效性。任何偏差都可能对疫苗的活性产生极大的影响,在最坏情况下,可能使疫苗无效。 世界卫生组织估计,由于温度控制、物流和运输相关问题,全球每年可能有50%以上的疫苗被浪费。就我们而言,Thermo Fisher Scientific 努力为医院、医务室和药房提供他们所需的工具,以确保每种疫苗的强度和效力,而这要从正确冷藏开始。
在储存疫苗时,不应妥协,这就是我们提供高性能专用冷藏冰箱、冷冻冰箱和超低温冰箱的原因。这些装置符合 CDC、WHO、NSF 及其他全球机构的当前和即将出台的疫苗储存标准。
快速链接
疫苗储存指南和温度
疫苗“冷链”从生产时间至接种时间保持产品质量。 如果未正确维持冷链,疫苗效力可能丧失,导致无效疫苗供应。 疾病控制与预防中心(CDC)的疫苗储存处理工具包提供了有关正确储存疫苗的以下指南和建议,每年更新一次:
NSF International(原国家卫生基金会)发布了新的标准。NSF 成立了一个多机构委员会,其目标是为疫苗冷藏冰箱和冷冻冰箱定义一套性能标准,以帮助供应商选择最适宜的产品,以尽可能减少疫苗浪费。该委员会包括来自 CDC、国家卫生部免疫计划、非营利性组织和疫苗储存设备制造商的代表,其中包括赛默飞世尔科技。
基于对诊所、药店和疫苗接种点的实际使用数据的分析,该委员会制定了一项新的标准 NSF 456–疫苗储存。其目的是帮助疫苗管理员选择经认证可保持在适当温度范围内的储存装置,以确保疫苗的安全性和有效性,并最终惠及公众。
精选 Thermo Scientific TSX 系列高性能冷藏装置已通过该标准认证。
正确的疫苗储存温度
(有关最新的疫苗列表,参见 CDC。)
DT | HBIG | MR | 肺炎球菌 |
- 不暴露在冷冻温度下
- 储存在 2°C 至 8°C(36°F 至 46°F)之间
- 保持恒温器设定为中档,达到大约 5°C(40°F)的温度,这样会降低温度剧增的可能性
储存在冷冻冰箱中的疫苗:
HZV、MMRV、MMR、SARS-CoV-2、水痘
- 储存在冷冻冰箱中,温度保持在 −50°C 至 −15°C(−58°F 至 +5°F)之间
- 恒温器保持在出厂设定或中点温度设置,确保适当的冷冻储存温度
- 容量 — 1 和 3 立方英尺(小容量),300 至 700 盒(立式)
- 支持全球疫苗生产的大容量装置 — 带有 5 个内门的 TSX700 可使剂量储存最大化
- 可靠性 — 5 年质保及直接服务能力
选择疫苗冷藏冰箱
查看 3D 演示。单击演示中的图标,以查看疫苗计算器。
![]() | ![]() | ![]() | |
立即订购 | 立刻订购 | 立即订购 | |
描述 |
|
|
|
类型 | 台下型 | 台上型 | 台下型 |
外部尺寸 (深 x 宽 x 高) | 26 x 23.6 x 32 (66 x 60 x 81.3cm) | 22.1 x 20.5 x 23 (56.1 x 52.1 x 58.4cm) | 26 x 23.6 x 32 in. (66 x 60 x 81.3cm) |
内部储存容量 | 5.5 立方英尺(156L) | 1.8 立方英尺(50.9L) | 5.5 立方英尺(156L) |
搁架/抽屉 | 3 个搁架 | 3 个搁架 | 3 个搁架 |
门安全性 | 钥匙锁 | 钥匙锁 | 密码保护 |
设定点接口 | LCD 显示屏,带有单独的电容式触摸按键 | LCD 显示屏,带有单独的电容式触摸按键 | 触摸屏 |
重量 | 145 lbs(66kg) | 83 lbs(38kg) | 155 lbs(70kg) |
TSX 药房用 冷藏冰箱 | TSX 推拉门 冷藏冰箱 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
请求报价 | 请求报价 | |
描述 |
|
|
|
| |
类型 | 立式单门或立式双门 | 立式滑动双门 |
外部尺寸(深 x 宽 x 高) | 单门 双门 | 36.6 x 56.5 x 78.5 in. (93.1 x 143.5 x 199.4cm) |
内部储存容量 | 单门 双门 | 45.8 立方英尺(1297L) |
搁架/抽屉 | 单门 双门 | 8 个金属丝搁架 |
门安全性 | 钥匙锁, 电子锁适配器选件可用 | 钥匙锁, 电子锁适配器选件可用 |
设定点接口 | 微处理器 | 微处理器 |
重量 | 单门 双门 | 611 lbs.(277kg) |
选择疫苗冷冻冰箱
查看手动除霜冷冻冰箱 3D 演示。单击演示中的图标,以查看疫苗计算器。
查看自动除霜冷冻冰箱 3D 演示。单击演示中的图标,以查看疫苗计算器。
![]() | ![]() | ![]() | |
立即订购 | 立即订购 | 请求报价 | |
描述 |
|
|
|
类型 | 台下型 | 立式单门 | 立式单门 |
外部尺寸 (深 x 宽 x 高) | 19.7 x 18.7 x 20.8 in (50 x 47.5 x 52.8cm) | 28.5 x 30.0 x 58.0 in. (72.3 x 76.2 x 147.3cm) | 37.5 x 28 x 78.6 in (95.3 x 711 x 199.6cm) |
内部储存容量 | 1.13 立方英尺(32L) | 29.2立方英尺 (827L) | 23 立方英尺(650L) |
搁架/抽屉 | 1 个搁架 | 4 个搁架 | 4 个搁架 |
门安全性 | 钥匙锁 | 钥匙锁 | 钥匙锁 |
设定点接口 | 数字式 | 微处理器 | 微处理器 |
重量 | 44 lbs(20kg) | 415 lb. (188kg) | 388 lbs(176kg) |
选择 ULT/超低温冰箱
![]() | ![]() | ![]() | |
可靠的样品储存是我们的标准。选择专为确保可靠性而设计的超低温冰箱。 | 卓越性能,提供每日保障。使用经久耐用的超低温冰箱保护珍贵样品,减少能源成本。 | 安心保护珍贵样品。因为您的关注点在于您的研究和发现。我们的关注点是如何保证它们的安全。即使在严苛的使用条件下,我们的 TSX 超低温冰箱也可提供理想保护。 | |
每日耗电量 | 低至 12.0 kWh/天 | 低至 10.5 kWh/天 | 低至 7.9 kWh/天 |
开门恢复时间 | 低至 19 min | 低至 11 min | 低至 17 min |
散热(HVAC 负荷) | 中 | 低 | 最低 |
声音 | Normal | 安静 | 最安静 |
制冷技术 | 双级级联压缩机 | 双级单速压缩机 | 双级变速压缩机 由 V 型驱动器驱动 |
系统制冷剂 | HFC1 | 天然 HC2 | 天然 HC2 |
立式冰箱储存容量 | 280-360 盒3 | 300–600 盒3 | 400–700 盒3 |
用户界面 | 微处理器控制 | HIC:触摸按键控制器 | VIC:触摸屏 |
认证 | UL、cUL、CE、RoHS、xFDA4 | UL、cUL、CE、RoHS、FDA II 类、 ENERGY STAR®5 | UL、cUL、CE、RoHS、ENERGY STAR® |
外门 | 双向型 | 单门 | 单门 |
符合美国 EPA SNAP | ✓ | ✓ | |
符合欧盟 F-Gas | ✓ | ✓ | ✓ |
卧式超低温冰箱 | ✓ | ||
软握柄 | ✓ | ||
薄壁高密度储存 | ✓ | ✓ | |
机载事件/温度记录 | ✓ (仅服务) | ✓ | |
远程监控兼容 | ✓ | ✓ | ✓ |
访问/用户设置控件 | ✓ | ✓ | ✓ |
数据下载用 USB 端口 | ✓ (仅服务) | ✓ | |
设定点安全 | ✓ | ✓ | ✓ |
访问键/卡片控制选项 | ✓ | ||
研究性能 ULT | 研究 STP ULT | 研究 TSX ULT |
CDC 还建议使用连续监控和记录数字数据记录器(DDL),以提供最精确的储存装置温度信息。精确的温度历史记录和连续的温度监控对于保护疫苗至关重要,每个疫苗储存装置均应自带温度监控设备。可靠的数据记录器比更换浪费的疫苗更便宜。**
Thermo Scientific™ InSight 是一种无线监控解决方案,旨在主动监控您的冷藏设备。InSight 包括无线模块、传感器和软件工具,通过 Wi-Fi 或专有无线协议,使您能够监控冷藏设备的温度、耗电量、门禁、可靠性、预测故障分析以及其他参数。
温度监控用数据记录器
Smart-Tracker 无线数据记录器
在智能手机上开通温度跟踪权限,确保在运输或储存过程中维持冷链。使用 Smart-Tracker 移动应用程序查看完整的温度读数和历史记录。
常见疫苗储存问题和误解
遗憾的是,仍存在许多关于疫苗储存的误解。这些“误解”可能对患者的健康有害,特别是在流行病期间,免疫系统必须尽可能强大。这就是我们揭穿一些最常见误解的原因。前五大误解如下:
不管一些人怎么想,并非所有冷藏冰箱都完全一样。许多医疗保健机构仍依赖于家用或白箱制冷装置来确保其敏感生物医学样品的安全。这些装置并不旨在保持对疫苗和其他医学样品的必要严格温度控制。 如果您曾从冷藏冰箱后面取出冷冻饮料,则证明您已遇到过该问题。使用这几类装置的许多实验室均在努力确保机柜温度均匀性,这可能导致一些疫苗的温度高于或低于其他疫苗。温度稳定性也可能成为一个问题,因为这些装置并不能在每次开门后立即恢复温度。在实验室繁忙的一天结束时,由于室温空气进入机柜,白箱装置的内部温度可能升高到危险的程度,使疫苗处于危险之中。
正是由于这些原因,许多家用和商用级冷藏冰箱均明确注明,它们不适合在实验室使用。正如家用咖啡机在发生火灾时可能使办公室保险单失效一样,在实验室使用白箱装置可能对实验室设施不利。Thermo Scientific™ TSX 系列实验室冷藏冰箱等专用冷藏装置有助于保护疫苗等珍贵的高度敏感生物材料。与为家用装置提供动力的标准压缩机不同,TSX 系列采用变速或 V 型驱动器技术,旨在提供整个机柜的温度均匀性,同时持续适应用户模式和开门情况,以便始终将温度保持在疫苗安全范围内。对于经 Underwriter Laboratories(UL)认证用于实验室的 Thermo Scientific 冷藏产品,这种可靠性至关重要。自 2010 年起,Thermo Fisher 与 UL Environment® 合作,以确保在出现问题时尽可能保护我们的客户。UL Environment® 是一家第三方认证机构,为索赔验证和行业标准认证事宜提供明确的规定。UL 清单证明,产品适合实验室使用,并在保险范围受到质疑时提供多一层的保护和验证。
我们很骄傲地说,Thermo Scientific 实验室级冷藏冰箱可以实现这一目标。我们斥巨资研发了专项技术,以实现机柜温度的精密控制和一致性,因此,在我们装置的任何位置都能安全储存疫苗。但是,对于家用装置来说,并非如此。事实上,疾病控制中心(CDC)不得不发布专门指南来应对白箱装置温度不稳定的问题。其中包括将疫苗储存在远离冷藏冰箱壁或门的位置(因为这些位置的温度波动最大),还包括在周边使用水瓶来稳定装置温度。如果未遵守这些规则,疫苗可能暴露于其强制范围之外的温度下,导致其完整性受到质疑。
为了保持高度专一性制冷水平,实验室冷藏冰箱必须保持 24 小时不间断运行。这种必要性的不利副作用是会产生令人分心的噪声和不舒适的热量。这些情况将实验室冷藏冰箱逐出主工作区或迫使实验室使用不会导致此类不便的家用装置。但是,值得一问的是:以何代价?家用装置不会输出相同噪声或热量,因为它们不具有相同的精度或可靠性。这曾使许多实验室专业人员陷入僵局,但幸运的是,情况已大不相同。
近年来,TSX 系列等实验室级冷藏冰箱的压缩机技术得到了巨大改进。因此能够生产出热量输出更少、工作效率更高的静音运行装置。在 52 A 加权分贝(dBA)的声级下,我们的客户可以在 TSX 系列实验室冷藏冰箱旁边专心工作。这可能使实验室级冷藏冰箱重返主工作区,因此,最终用户可以在不影响保护性能的情况下轻松获取样品。
虽然白箱装置的前期成本可能低于专用冷藏冰箱,但是,充分考虑该决定的风险和长期成本很重要。白箱装置的可靠性存疑,这可能使至少数千美元的样品处于危险之中。也可能使偏远社区面临疫苗短缺的风险。仅一台装满疫苗的装置断电所产生的费用,就可能是专用装置的十倍以上。此外,由于在家用装置内储存疫苗的规则很严格,因此,无法充分利用机柜空间。为此,实验室不得不购买多台家用装置,而相同体积的产品本可以轻松储存在一台专用装置内。
可以说,这是所有误解中最危险的一个。温度控制对样品完整性来说是必要的,因此,样品的可靠性取决于其储存装置。许多疫苗仅在保持在 2°C 至 8°C 的极有限温度范围内时才有效。如果超过该范围,无法保证疫苗的有效性。与家用级装置不同,专用冷藏冰箱具有疫苗等高度敏感且复杂的医用材料所必需的可靠性和性能,因为它们经过专门设计。医务人员知道其产品已受保护,可以放心操作。
标准插头类型 | 电压 | Hz | |
---|---|---|---|
![]() | NEMA 5-15 | 115–120 | 60 |
![]() | NEMA 5-20 | 115–120 | 60 |
![]() | NEMA 6-15 | 208–230 | 60 |
![]() | 欧陆国家 | 230 | 50 |
另提供替代插头和电源线,以满足您的特殊需求。 了解更多 ›