The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
在 Thermo Scientific™ Nalgene™ 和 Nunc™ 离心器具中,您可以为您的离心分离应用找到最完美的容器,不管是大容量颗粒分离还是 DNA 分离。我们提供 10 mL 至 2 L 范围内的各种锥形和圆底试管及离心瓶,以及各种封闭方式。
CW3 细胞清洗机仅需三分钟即可对血细胞进行可重复的彻底清洗。您可以自动执行程序以节省宝贵时间,或者手动操作程序以进行分步监测。选择 12 或 24 位转头以满足您的实验方案要求。该仪器配备了便于使用的键盘,以及可以指示盐水不足和运行完成等状态的报警系统。
容量 | 24 管 |
最大速度 | 3,000 rpm(离心) 1,200 rpm(清洗) 350 至 500 rpm(注入) |
最大 RCF | 1,180 x g(离心) 190 x g(清洗) |
尺寸(高宽深) | 16.1 x 14.6 x 17.7 in. (41 x 37 x 45 cm) |
重量 | 61.6 lb (28.0 kg) |