使用 Thermo Scientific 流变学、粘度测定法、混合和挤出技术表征和合成您的材料。 无论您从事研发、QA/QC、产品开发或生产工作,这些录制的网络讲座都可以提升您的认识,有助于解决日常挑战。
了解即将举行的材料表征网络讲座。
预先录制的网络讲座
本网络讲座探讨了双螺杆挤出对马铃薯淀粉化合物生产的影响。 它解释了用户如何才能更熟练地设计淀粉基质以满足所需的产品特性。
Thermo Scientific™ Process 11 卫生双螺杆挤出机允许用户通过控制以下各项不同的工艺参数来影响最终产品的质地、稳定性和进一步加工性,例如:
- 螺杆配置
- 螺杆转速
- 进料速率
- 温度
通过流变学进一步研究所得淀粉基质的特性,以便精确分析最终产物。
目标受众: 参与基于淀粉化合物产品的食品加工的科研人员和工程师。
新型功能高分子在各个领域不断有新的应用涌现。 混合工艺是开发过程中的决定性因素,可确保活性成分的性质满足要求。 本讲座根据从工业生产中选取的示例介绍混合的原理。 深度聚焦了从研发到生产过程的规模转化(放大生产)
目标受众: 聚合物行业、从事新型高分子化合物的开发和测试以及生产加工的科学家、工程师和资深工作人员。
该网络讲座适用于所有新手以及使用转矩流变仪和实验室挤出机并将其用于流变学测量的用户。 此处,解释“挤出机流变学”时使用了一系列实例并与实际工艺相联系。
- 转矩流变仪——设计和应用
- 比较挤出机流变学和高压毛细管流变学
- 挤出机流变学原理
- 圆形槽状毛细管喷嘴的应用
- 根据流程特点和加工性以及加工助剂、着色颜料、填充剂、润滑剂和添加剂的影响描述流量-粘度曲线的测量程序说明
目标受众:
该网络讲座适用于所有新手以及使用转矩流变仪和实验室挤出机并将其用于流变学测量的用户。
本网络讲座涉及转矩流变仪和测量混合器的结构和应用,包括适用于常规监测和小批量样品生产的测量混合器。
- 根据凝胶化和塑化行为判读测量曲线
- 硫化作用和固化时间
- 网络行为
- 热稳定性试验
- 吸收能力
- 加工特性
- 加工性
目标受众:
从事高分子化合物和橡胶共混料的质量保证、开发和测试以及生产加工的员工。
该网络讲座介绍了材料挤出后的可控冷却和成型。 我们讨论了由热熔挤出 (HME) 提供的模具设计和剂型选项。 我们回顾了料条、冷却辊、型材/薄膜和注射成型下游处理在生产颗粒、微粒或薄片方面的用途和优势,通过研磨、可控冷却来实现形态学和经皮给药应用。 配方开发期间还需考虑到下游处理、可重现性、药物释放和储存等问题。
- HME 工艺参数对下游加工的影响
- 料条制粒
- 冷却辊
- 可能用于下游过程的注射成型
- 熔融混练的替代程序
目标受众: 来自药物配方和工艺开发领域、想要了解更多 HME 下游应用可能性相关信息的科学家、工程师和工作人员。
本网络讲座演示了一种连续制粒的模块化途径。 其讨论了从混合到成品的技术可能性,比较了采用双螺杆挤出机进行的典型批处理方法的制粒特点。
目标受众: 来自制药工艺研发领域、从事药物固体制剂开发和生产的科学家、工程师和资深工作人员。
热熔挤出 (HME) 技术多年来在研发低溶解度活性成分配方方面一直处于领先地位。 根据案例研究,介绍了一种使用关键工艺参数放大生产的系统方法。
目标受众: 在制药业中主动使用双螺杆挤出机进行科研、工艺开发和生产并想要了解一种工艺放大系统方法的科学家、工程师和工作人员。
热熔挤出 (HME) 技术多年来在研发低溶解度活性成分配方方面一直处于领先地位。 使用实例介绍并详细讨论 HME 工艺。 介绍了使用挤出机进行水分挤压和制粒。
目标受众: 来自科研、工艺开发和生产领域、急需了解双螺杆挤出机在制药业不同领域应用的科学家、工程师和管理者。
口感…涂抹性…外观…保质期稳定性…测试食品结构对于确保最终产品对消费者的吸引力至关重要。
样品处理或测试方法本身的一些轻易疏漏可能左右关键的流变学结果。 本网络讲座回顾了在流变仪上按下“开始”之前的关键步骤:
- 样品处理
- 上样
- 充足的恢复时间
- 测试方法的设计
增强您在从研发到质量控制过程中对采样技巧、测试方法和流变学结果的信心。
将通过与真实工艺相关联的实例解释食品流变学基础知识。
- 口感,涂抹性,加工性
- 受时间和温度影响的特性
- 填充特性,拉伸流变学
- 聚合和解聚,触变性
适宜参加人群: 具备基本流变学知识、从事食品及其加工性的研发、表征和测试的客户。
同步流变学测量和光学测量已变得越来越流行——特别是对于高分子领域的产品开发而言。 因此,流变学特性变化可以与微观结构(显微镜)或分子结构 (FTIR) 的信息进行关联。
从此处您将了解到:
- 同步流变学和 FTIR 光谱学测量
- 同步流变学和光学显微测量
- 粘弹性
- 热固化和 UV 固化
- 制药聚合物与热熔挤出 (HME)
同步流变学测量和 FTIR 光谱法已变得越来越流行——特别是对于高分子领域的产品开发而言。相关属性的流变学特性变化可能与分子结构及其变化的信息相关。
从此处您将了解到:
- 同步流变学和 FTIR 光谱学测量
- 粘弹性
- 热固化和 UV 固化
- 制药聚合物与热熔挤出 (HME)
适宜参加人群: 本网络讲座专为所有科学家、工程师和实验室工作人员开设,其工作范围与使用流变学和/或光谱学测量进行聚合物相关产品开发及配方制定有关。
旋转模式下的流变学测量反映了生产过程(如搅拌、泵送、管流)以及储存、运输和应用(如涂装或压缩)中的流动特性。
目标受众: 从事产品配制、开发、表征和质量保证以及加工和工艺过程的科学家、工程师和实验室工作人员。
振荡模式下的流变学测量通常可通过无损方式实现,并用于多种用途,例如材料和加工特性、存储稳定性、松弛属性、软化、熔化、凝胶化、网络化和硬化的表征。
目标受众: 从事产品配制、开发、表征和质量保证以及稳定性和加工性相关问题研究的科学家、工程师和实验室工作人员。
在该网络讲座中,我们介绍了流变测试的性能,以帮助您理解基本流动特性以及配方的复杂应用性能。
- 流动特性、屈服应力、触变性
- 旋转、振荡和拉伸流变学
- 质量控制、研发
- 有效期
适宜参加人群: 具备基本流变学知识、从事涂层开发、表征和测试工作的客户。
结合流变学和光学及偏光显微镜可深入观察食品、药品、化妆品和原油等产品的流动和应用特性。 此处所介绍的综合结果将实际流动和传输过程与微观结构相关联。
目标受众: 从事食品、药品和化妆品的表征、研发和测试以及生产加工并具备流变学领域经验的科学家、工程师和实验室工作人员。
Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ 流变仪
了解更多新型质量控制标准流变仪的相关信息——操作更加简易、快速、方便,更加直观和高度模块化。 使用“Connect Assist”快速联接、单手操作和仪器反馈进行测量优化,获得可靠而可重现的数据测量结果。
通过触屏面板进行简易直观的操作或者使用 USB 或 PC 软件实现自动测量、评估、通过/失败分析和 QC 文件记录。
根据对泊洛沙姆系统的流变学溶胶/凝胶系统化研究,介绍凝胶形成过程及其动力学以及凝胶稳定性的不同影响因素。
目标受众: 从事溶胶/凝胶转变的表征以及凝胶化和强度相关问题研究,参与配制、研发和质量保证的科学家、工程师和实验室工作人员。
本网络讲座探讨了双螺杆挤出对马铃薯淀粉化合物生产的影响。 它解释了用户如何才能更熟练地设计淀粉基质以满足所需的产品特性。
Thermo Scientific™ Process 11 卫生双螺杆挤出机允许用户通过控制以下各项不同的工艺参数来影响最终产品的质地、稳定性和进一步加工性,例如:
- 螺杆配置
- 螺杆转速
- 进料速率
- 温度
通过流变学进一步研究所得淀粉基质的特性,以便精确分析最终产物。
目标受众: 参与基于淀粉化合物产品的食品加工的科研人员和工程师。
新型功能高分子在各个领域不断有新的应用涌现。 混合工艺是开发过程中的决定性因素,可确保活性成分的性质满足要求。 本讲座根据从工业生产中选取的示例介绍混合的原理。 深度聚焦了从研发到生产过程的规模转化(放大生产)
目标受众: 聚合物行业、从事新型高分子化合物的开发和测试以及生产加工的科学家、工程师和资深工作人员。
该网络讲座适用于所有新手以及使用转矩流变仪和实验室挤出机并将其用于流变学测量的用户。 此处,解释“挤出机流变学”时使用了一系列实例并与实际工艺相联系。
- 转矩流变仪——设计和应用
- 比较挤出机流变学和高压毛细管流变学
- 挤出机流变学原理
- 圆形槽状毛细管喷嘴的应用
- 根据流程特点和加工性以及加工助剂、着色颜料、填充剂、润滑剂和添加剂的影响描述流量-粘度曲线的测量程序说明
目标受众:
该网络讲座适用于所有新手以及使用转矩流变仪和实验室挤出机并将其用于流变学测量的用户。
本网络讲座涉及转矩流变仪和测量混合器的结构和应用,包括适用于常规监测和小批量样品生产的测量混合器。
- 根据凝胶化和塑化行为判读测量曲线
- 硫化作用和固化时间
- 网络行为
- 热稳定性试验
- 吸收能力
- 加工特性
- 加工性
目标受众:
从事高分子化合物和橡胶共混料的质量保证、开发和测试以及生产加工的员工。
该网络讲座介绍了材料挤出后的可控冷却和成型。 我们讨论了由热熔挤出 (HME) 提供的模具设计和剂型选项。 我们回顾了料条、冷却辊、型材/薄膜和注射成型下游处理在生产颗粒、微粒或薄片方面的用途和优势,通过研磨、可控冷却来实现形态学和经皮给药应用。 配方开发期间还需考虑到下游处理、可重现性、药物释放和储存等问题。
- HME 工艺参数对下游加工的影响
- 料条制粒
- 冷却辊
- 可能用于下游过程的注射成型
- 熔融混练的替代程序
目标受众: 来自药物配方和工艺开发领域、想要了解更多 HME 下游应用可能性相关信息的科学家、工程师和工作人员。
本网络讲座演示了一种连续制粒的模块化途径。 其讨论了从混合到成品的技术可能性,比较了采用双螺杆挤出机进行的典型批处理方法的制粒特点。
目标受众: 来自制药工艺研发领域、从事药物固体制剂开发和生产的科学家、工程师和资深工作人员。
热熔挤出 (HME) 技术多年来在研发低溶解度活性成分配方方面一直处于领先地位。 根据案例研究,介绍了一种使用关键工艺参数放大生产的系统方法。
目标受众: 在制药业中主动使用双螺杆挤出机进行科研、工艺开发和生产并想要了解一种工艺放大系统方法的科学家、工程师和工作人员。
热熔挤出 (HME) 技术多年来在研发低溶解度活性成分配方方面一直处于领先地位。 使用实例介绍并详细讨论 HME 工艺。 介绍了使用挤出机进行水分挤压和制粒。
目标受众: 来自科研、工艺开发和生产领域、急需了解双螺杆挤出机在制药业不同领域应用的科学家、工程师和管理者。
口感…涂抹性…外观…保质期稳定性…测试食品结构对于确保最终产品对消费者的吸引力至关重要。
样品处理或测试方法本身的一些轻易疏漏可能左右关键的流变学结果。 本网络讲座回顾了在流变仪上按下“开始”之前的关键步骤:
- 样品处理
- 上样
- 充足的恢复时间
- 测试方法的设计
增强您在从研发到质量控制过程中对采样技巧、测试方法和流变学结果的信心。
将通过与真实工艺相关联的实例解释食品流变学基础知识。
- 口感,涂抹性,加工性
- 受时间和温度影响的特性
- 填充特性,拉伸流变学
- 聚合和解聚,触变性
适宜参加人群: 具备基本流变学知识、从事食品及其加工性的研发、表征和测试的客户。
同步流变学测量和光学测量已变得越来越流行——特别是对于高分子领域的产品开发而言。 因此,流变学特性变化可以与微观结构(显微镜)或分子结构 (FTIR) 的信息进行关联。
从此处您将了解到:
- 同步流变学和 FTIR 光谱学测量
- 同步流变学和光学显微测量
- 粘弹性
- 热固化和 UV 固化
- 制药聚合物与热熔挤出 (HME)
同步流变学测量和 FTIR 光谱法已变得越来越流行——特别是对于高分子领域的产品开发而言。相关属性的流变学特性变化可能与分子结构及其变化的信息相关。
从此处您将了解到:
- 同步流变学和 FTIR 光谱学测量
- 粘弹性
- 热固化和 UV 固化
- 制药聚合物与热熔挤出 (HME)
适宜参加人群: 本网络讲座专为所有科学家、工程师和实验室工作人员开设,其工作范围与使用流变学和/或光谱学测量进行聚合物相关产品开发及配方制定有关。
旋转模式下的流变学测量反映了生产过程(如搅拌、泵送、管流)以及储存、运输和应用(如涂装或压缩)中的流动特性。
目标受众: 从事产品配制、开发、表征和质量保证以及加工和工艺过程的科学家、工程师和实验室工作人员。
振荡模式下的流变学测量通常可通过无损方式实现,并用于多种用途,例如材料和加工特性、存储稳定性、松弛属性、软化、熔化、凝胶化、网络化和硬化的表征。
目标受众: 从事产品配制、开发、表征和质量保证以及稳定性和加工性相关问题研究的科学家、工程师和实验室工作人员。
在该网络讲座中,我们介绍了流变测试的性能,以帮助您理解基本流动特性以及配方的复杂应用性能。
- 流动特性、屈服应力、触变性
- 旋转、振荡和拉伸流变学
- 质量控制、研发
- 有效期
适宜参加人群: 具备基本流变学知识、从事涂层开发、表征和测试工作的客户。
结合流变学和光学及偏光显微镜可深入观察食品、药品、化妆品和原油等产品的流动和应用特性。 此处所介绍的综合结果将实际流动和传输过程与微观结构相关联。
目标受众: 从事食品、药品和化妆品的表征、研发和测试以及生产加工并具备流变学领域经验的科学家、工程师和实验室工作人员。
Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ 流变仪
了解更多新型质量控制标准流变仪的相关信息——操作更加简易、快速、方便,更加直观和高度模块化。 使用“Connect Assist”快速联接、单手操作和仪器反馈进行测量优化,获得可靠而可重现的数据测量结果。
通过触屏面板进行简易直观的操作或者使用 USB 或 PC 软件实现自动测量、评估、通过/失败分析和 QC 文件记录。
根据对泊洛沙姆系统的流变学溶胶/凝胶系统化研究,介绍凝胶形成过程及其动力学以及凝胶稳定性的不同影响因素。
目标受众: 从事溶胶/凝胶转变的表征以及凝胶化和强度相关问题研究,参与配制、研发和质量保证的科学家、工程师和实验室工作人员。