Search Thermo Fisher Scientific
实验室烘箱是您日常工作流程不可或缺的实用工具,既可用于简单的玻璃器具干燥,也可用于非常复杂的温控加热应用。我们的加热和干燥烘箱产品组合能保证温度稳定性和可重现性,满足您的所有应用需求。Thermo Scientific Heratherm 加热和干燥烘箱在设计时将样本保护作为首要目标,有助于实现出色的效率、安全性和易用性。
在自然对流烘箱中,热空气自下而上流动,使温度分散均匀(参见上图)。无风扇主动吹动箱内空气。这种技术的优势在于超低空气湍流,可实现温和的干燥和加热。
在机械对流(强制空气驱动)烘箱中,通过一个集成风扇主动驱动箱内的空气,实现整个箱内的温度均匀分布(参见上图)。其一大优势是具有出色的温度均匀性,可在材料测试等应用中获得可重现的结果,同时还适用于温度要求非常严苛的干燥方案。另一优势是干燥速度远远超过自然对流。打开箱门后,机械对流烘箱内的温度会更快地恢复至设定的温度水平。
|
|
基础型 | 高端型 | 高端型 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
规格 | 台式 | 大容量 | 台式 | 大容量 | 台式 |
温度 范围 | 50°C - 250°C | 50°C - 330°C | 50°C - 250°C | 50°C - 330°C | |
温度 均匀性/稳定性 | 性能良好 | 性能出色 | 性能出色 | ||
自然对流 | 选择 | ✓ | 选择 | • | 选择 |
机械对流 | 选择 | • | 选择 | ✓ | 选择 |
可调风扇转速 | • | 5档转速 | 2档转速 | 5档转速 | |
定时器功能 | 开/关 | 可选择每周、每小时 或实时 | 可选择每周、每小时 或实时 | ||
可编程 (上升/保持) | • | ✓ | ✓ | ||
快速升温功能,可加速加热 | • | ✓ | • | ✓ | |
自动低温报警 | • | • | ✓ | ||
门报警 | • | • | ✓ | ✓ | |
可上锁的门 | • | • | ✓ | ||
表面抛光 | 镀钢 | 镀钢 | 镀钢或不锈钢 | ||
产品支持的电气要求 |
不锈钢或 |
不锈钢或 |
专用烘箱 | 应用 |
Precision 高性能烘箱 | 这种高性能烘箱具有加热均匀、温度控制精确以及干燥迅速等优点。 |
Precision 紧凑型烘箱 | 紧凑型加热和干燥烘箱采用机械对流或重力对流技术,可节约宝贵的工作台空间。干燥和加热应用的理想选择。 |
易燃溶剂 |
易燃溶剂 |
Heratherm 烘箱有机械对流型号和温和重力对流型号可供选择,前者可提供出色的温度控制和均匀性,后者则非常适合对气流敏感的材料。
了解有关 Heratherm 烘箱的更多信息。