真空干燥可以使液体在低于正常沸点的温度下蒸发。优势包括:
- 干燥速度更快,因为液体在更低温度下蒸发。
- 在低温下以非常柔和的方式干燥热不稳定性材料(非常适合制药/食品干燥应用)。
- 减小毛细管力并完全干燥中间产品或成品(非常适合电子工业)。
- 在惰性气体环境下干燥,例如可避免氧化过程。
Thermo Scientific 真空烘箱提供多种温度范围和规格,以安全、可靠和效率为设计宗旨,提供适合您特定应用的功能。从多个不同产品线中选择 - 从基础到高端。
从良好到出色的方法,提供多种功能和控制选项。
选择适合您应用的烘箱
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
温度范围 | 环境温度 +10/+15° 至 200°/300°/400°C | 环境温度 +6° 至 260°C | 环境温度 +10°/50° 至 280°C | 环境温度 +5° 至 220°C |
可选规格 | 25/53/128L (0.88/1.87/4.52 cu. ft.) | 18.6/42.5/127.4L (0.65/1.5/4.5 cu. ft.) | 18.4/42.4L (0.65/1.5 cu. ft.) | 12.5/19.8/65L (0.44/0.7/2.3 cu. ft.) |
特点 | PID 控制、数字显示、带表盘式温度计的模拟控制、超温断路器、惰性气体连接(在大型号上) | PID 控制、可调节的超温保护、惰性气体连接 | 电子控制、固定式超温保护、开/关计时器(仅限大型号)、惰性气体连接 | 带表盘式温度计的模拟控制、超温断路器、惰性气体连接(在大型号上) |
应用示例 |
|
|
|
|
资源
支持
- Unity Lab Services
访问我们的专家服务团队,了解有关支持计划、零件和耗材资源以及其他仪器服务的信息。