微生物培养箱
值得信赖的培养稳定性和创新功能
成功的培养是您日常工作流程必不可少的步骤。Thermo Scientific™ 微生物学和制冷型培养箱基于您的样品需求而设计,可提供值得信赖的结果。  
成功的培养是您日常工作流程必不可少的步骤。Thermo Scientific 微生物和低温培养箱基于您的样品需求而设计,可提供值得信赖的结果。  
下载手册
微生物培养箱推荐产品
用于微生物研究的培养箱采用不同的技术,以满足应用所需的特定培养温度。
微生物培养箱,也称为"仅加热"或"标准"培养箱,具有加热元件,可以提供仅高于环境温度的培养温度。如果实验室的环境温度约为 22°C ,它们只能解决高于约 27°C 甚至 30°C 的培养温度。 
冷藏培养箱,也称为"冷却"培养箱,具有冷却和加热功能,可以提供更宽的温度范围,也可以提供接近环境温度甚至低于环境温度的温度。它们通常也会覆盖高于环境温度的培养温度范围,就像"微生物"或"仅加热"培养箱一样。由于采用了更复杂的技术,低温培养箱的投资更高。
下表支持为给定的应用正确选择培养箱。
选择适合您的应用的培养箱
微生物培养箱
低温
培养箱
应用
特别适用于
温度
范围
设计用于
温度范围 
环境温度 +5℃ 至 105℃
设计用于
温度范围
+5℃ 至 70℃
细菌研究:
细菌生长,检测
+15° 至 +35° C 
+28° 至 +70° C
微生物学:
细胞、微生物培养
+18° 至 +35° C 
+28° 至 +50° C
大肠杆菌测定+35° 至 +37° C
恒温储存
(例如,培养基、液体或固体样品)
+5° 至 +70° C 
+28° 至 +105° C 
药物稳定性检测+5° 至 +70° C 
+28° 至 +105° C 
食品和饮料检测+5° 至 +70° C 
+28° 至 +105° C 
酵母生长+10° 至 +40° C 
+28° 至 +40° C
石蜡包埋+35° 至 +50° C 
蛋孵化约 +37°C  
BOD约 +20°C 
水污染检测 
昆虫/鱼类孵化+5° 至 +40° C 
+28° 至 +40° C
下载应用资料
"SARS-CoV-2 病毒灭活"
2020年初,世界卫生组织 (WHO) 将 SARS-CoV-2 确定为一种新的传染病。它迅速蔓延到世界各地,被公认为世界性健康危机。由于具有传染性,安全处理冠状病毒样品变得越来越重要。在本应用资料中,我们探讨了如何利用热量安全地灭活病毒,以保护实验室专业人员免受潜在感染。
  了解有关实验室设备特殊限时优惠的信息。
  前往实验室商店 ›