The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
赛默飞酶标仪具有灵活性、高性能和易用性。可提供包括光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光和 AlphaScreen等检测模式。您可根据应用方向、样品量和总体实验室需求选择适合您的酶标仪。还可查看以下仪器分类和相关参数对比,更能通过酶标仪型号链接了解更多详细信息。
概述 | |||||
---|---|---|---|---|---|
传承40多年经验设计而成,采用著名的 Multiskan品牌的易用型酶标仪。该仪器通过创新的检测设计和内置的自我诊断,可在 ELISA 检测或各种其他研究和常规应用中提供成熟性能和可靠结果。 |
全波长酶标仪是各种终点法、动力学和光谱检测的理想选择。配备适合独立使用的大触摸屏,并配有适用于最常见 DNA、RNA 和蛋白检测的现成检测方案。 提供对 Thermo Fisher Connect 和 Microsoft OneDrive 云端工具的访问,以实现安全和远程数据管理。 |
荧光和化学发光微孔板读数仪简单可靠,能够提高研究工作流程效率。蛋白和酶研究、分子相互作用、核酸定量等生命科学研究应用以及使用荧光或化学发光检测的报告基因、激酶、免疫和细胞测定的理想选择。 |
提供多达五种测量技术的最先进多功能酶标仪,包括吸光度、荧光强度、化学发光、时间分辨荧光和 Alpha。在所有应用中均具有出色性能,它还提供了多种自动化功能,可帮助您节省时间并减少实验中的常见错误。 |
||
技术 | |||||
光吸收 |
光吸收 |
Fluoroskan- 荧光 Fluoroskan FL- 荧光、 化学发光 Luminoskan - 化学发光 |
光吸收、荧光 可选:时间分辨荧光 (TRF)、 化学发光、AlphaScreen |
||
光吸收-滤光片 | |||||
|
|
|
|||
光吸收-光栅 | |||||
|
|
||||
荧光-单色仪 | |||||
|
|
|
|||
荧光-滤光片 | |||||
|
|
|
|||
荧光共振能量转换 (FRET) | |||||
|
|
||||
时间分辨荧光 (TRF) | |||||
|
|
仅适用于 Fluoroskan FL |
|||
闪光和辉光化学发光(包括 BRET) | |||||
|
|
||||
化学发光光谱扫描 | |||||
|
|
|
|||
Alpha | |||||
|
|
|
|||
分液器 | |||||
|
|
||||
比色皿端口 | |||||
|
|
||||
气体控制 | |||||
|
|
|
|||
孵育 | |||||
震荡 | |||||
荧光顶读 | |||||
|
|
||||
荧光底读 | |||||
|
|
||||
µDrop 板兼容性 | |||||
96、384 |
6-48*、96、384 |
6-384 |
6-1536 |
||
多点测量 | |||||
|
|
||||
用户界面 | |||||
彩色 LCD 或 PC |
触摸屏或 PC |
PC |
PC |
||
机器人兼容性 | |||||
可升级 | |||||
|
|
|
|||
21 CFR 第11部分 | |||||
*带盖的最大板高度为 19.5 mm
仅供科研使用。不可用于诊断程序。