The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
将 Thermo Scientific HAAKE 流变学解决方案的灵活性带入您的实验室,看看您能以多快的速度响应当今新材料不断变化的测试要求。 HAAKE 流变仪和粘度计旨在准确测量液体、半固体甚至固体材料的流动和变形特性,为您当今的的质量控制、产品开发和研究应用提供所需的快速、可重复的数据。
HAAKE 流变仪和粘度计设计用于简单直观的操作,智能引导操作人员完成所有步骤,实现无故障测量。用户可利用 "连接辅助 "技术带来的增强易用性和工作流程,并以直观的触摸屏显示直接从仪器上轻松实现测量结果的可视化。
HAAKE Viscotester iQ 触摸屏
Thermo Scientific 流变仪和粘度计旨在为所有用户提供快速、可重复的结果。此外,我们的先进软件使操作员能够创建标准化、可重复的测量程序 (SOP),包括快速轻松地集成视频和照片指导,快速为其提供所需的答案。
HAAKE RheoWin 软件照片指导
HAAKE 流变仪和粘度计的设计可满足应对日常测量挑战所需的高精度、性能和稳定性。我们的仪器由高性能材料制成,可减轻振动,并尽可能减少热膨胀,且具有高耐化学性。
具有“连接辅助”的转头,带快速适配接头和自动识别功能
凭借其模块化设计,HAAKE 流变仪和粘度计可轻松、快速地适应各种应用以及随着需求的不断变化而产生的新测试要求。用户可添加包括如温度模块、以应用为中心的测量元件和测量几何结构在内的附件,以随着测试要求的变化而扩展测试能力。
HAAKE MARS iQ 流变仪及附件
Thermo Scientific HAAKE RheoWin 测量和评估软件使用户能够轻松导航其 MARS iQ、MARS 和 Viscotester iQ 流变仪的操作,从而减少代价高昂的测量和数据分析错误。这种用户友好型软件可以针对新手进行默认设置,也可为资深流变学家提供所有相关测量参数的完整访问权限。用户还能够通过该软件为多种应用轻松创建标准化、可重复的测量程序。
HAAKE RheoWin 作业管理器屏幕
对于不同的应用,我们提供特殊的可选软件模块,如符合 21 CFR 第 11 部分相关要求的软件、界面或聚合物特定的流变学以及许多其他模块。
可选的符合 21 CFR 第 11 部分相关要求的 HAAKE RheoWin 软件模块可助用户进行研究和质量控制,以符合美国食品和药物管理的严格要求。它提供用户管理系统、文件完整性、审计跟踪和电子签名,以确保维护电子记录的完整性。
HAAKE 过程控制流变仪 (PCR) 具有快速反馈回路,可连续实时测量粘度和熔融指数 (MFI),用于生产或聚合物回收生产线中聚合物的在线质量控制。该设计适用于非危险和危险生产环境中的挤出生产线和熔体管道(可提供防爆版本)。返回液流选项可避免熔体和废液的损失。该软件通过简单的菜单导航以及可清楚显示与过程相关的所有信息的熔融指数信息中心等功能,为操作员提供支持。
HAAKE 在线过程控制流变仪
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.