有多种水浴槽型号可供选择
豪华系列
→ 环境温度 +13 至 300°C
→ 泵容量,24 lpm
→ 编程/通信选项
→ 提供 4 种水浴槽尺寸可供选择
高级系列
→ 环境温度 +13 至 200°C
→ 泵容量,20 lpm
→ 115V 型号上的 UL 认证系列
→ 提供 5 种水浴槽尺寸可供选择
标准系列
→ 环境温度 +13 至 150°C
→ 泵容量,17 lpm
→ 最小、最紧凑的系列
→ 提供 5 种水浴槽尺寸可供选择
按温度范围选择型号
标准 - SC100 | |||
温度 (℃) | 环境温度 +13 至 100 | ||
最大流速 (lpm,在 0 mbar/psi 时) | 17 | ||
最大压力 (Mbar/psi,在 ) lpm时) | 300/4.35 | ||
通信选项 | |||
USB 端口 | -- | ||
远程传感器端口 | -- | ||
升温程序 | -- | ||
合规性 | CE/ROHS/WEEE | ||
语言 | 英语、德语、法语 | ||
水浴槽型号 | 容量 | 115/60 | 230/50 | 100/50-60 |
S7 | 8 升 | 1521078 | 1521071 | 1521076 |
S13 | 12 升 | 1521138 | 1521131 | 1521136 |
S21 | 19 升 | 1521218 | 1521211 | 1521216 |
S45 | 41 升 | 1521458 | 1521451 | 1521456 |
S49 | 53 升 | 1521498 | 1521491 | 1521496 |
进阶 - AC150 | 标准 - SC150 | |||||
温度 (°C) | 环境温度 +13C 至 150C | 环境温度 +13C 至 150C | ||||
最大流速 (lpm,在 0 mbar/psi 时) | 20 | 17 | ||||
最大压力 (mbar/psi,在 ) lpm时) | 475/6.89 | 300/4.35 | ||||
通信选项 | ||||||
USB 端口 | -- | ✓ | ||||
远程传感器端口 | ✓ | -- | ||||
运行程序 | -- | -- | ||||
合规性 | CE/ROHS/WEEE/UL | CE/ROHS/WEEE | ||||
语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语 | 英语、德语、法语 | ||||
水浴槽型号 / 容量 | 115/60 | 230/50 | 100/50-60 | 115/60 | 230/50 | 100/50-60 |
S7 | 8 升 | 1551078 | 1551071 | 1551076 | 1531078 | 1531071 | 1531076 |
S13 | 12 升 | 1551138 | 1551131 | 1551136 | 1531138 | 1531131 | 1531136 |
S21 | 19 升 | 1551218 | 1551211 | 1551216 | 1531218 | 1531211 | 1531216 |
S45 | 41 升 | 1551458 | 1551451 | 1551456 | 1531458 | 1531451 | 1531456 |
S49 | 53 升 | 1551498 | 1551491 | 1551496 | 1531498 | 1531491 | 1531496 |
豪华 - PC200 | 高级 - AC200 | ||||
温度 (°C) | 环境温度 +13 至 200 | 环境温度 +13 至 200 | |||
最大流速 (lpm,在 0 mbar/psi 时) | 24 | 20 | |||
最大压力 (mbar/psi,在 ) lpm时) | 560/8.12 | 475/6.89 | |||
通信选项 | |||||
USB 端口 | ✓ | ✓ | |||
远程传感器端口 | ✓ | ✓ | |||
升温程序 | 10 | 1 | |||
合规性 | CE/ROHS/WEEE | CE/ROHS/WEEE/UL | |||
语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文、日语 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语 | |||
水浴槽型号 / 容量 | 100-115/50-60 | 200-230/50-60 | 115/60 | 230/50 | 100/50-60 |
S7 | 8 升 | 1571072 | 1571075 | 1561078 | 1561071 | 1561076 |
S13 | 12 升 | 1571132 | 1571135 | 1561138 | 1561131 | 1561136 |
S21 | 19 升 | -- | -- | 1561218 | 1561211 | 1561216 |
S45 | 41 升 | 1571452 | 1571455 | 1561458 | 1561451 | 1561456 |
S49 | 53 升 | 1571492 | 1571495 | 1561498 | 1561491 | 1561496 |
标准 - SC100 | |||
温度 (℃) | 环境温度 +13 至 100 | ||
最大流速 (lpm,在 0 mbar/psi 时) | 17 | ||
最大压力 (Mbar/psi,在 ) lpm时) | 300/4.35 | ||
通信选项 | |||
USB 端口 | -- | ||
远程传感器端口 | -- | ||
升温程序 | -- | ||
合规性 | CE/ROHS/WEEE | ||
语言 | 英语、德语、法语 | ||
水浴槽型号 | 容量 | 115/60 | 230/50 | 100/50-60 |
S7 | 8 升 | 1521078 | 1521071 | 1521076 |
S13 | 12 升 | 1521138 | 1521131 | 1521136 |
S21 | 19 升 | 1521218 | 1521211 | 1521216 |
S45 | 41 升 | 1521458 | 1521451 | 1521456 |
S49 | 53 升 | 1521498 | 1521491 | 1521496 |
进阶 - AC150 | 标准 - SC150 | |||||
温度 (°C) | 环境温度 +13C 至 150C | 环境温度 +13C 至 150C | ||||
最大流速 (lpm,在 0 mbar/psi 时) | 20 | 17 | ||||
最大压力 (mbar/psi,在 ) lpm时) | 475/6.89 | 300/4.35 | ||||
通信选项 | ||||||
USB 端口 | -- | ✓ | ||||
远程传感器端口 | ✓ | -- | ||||
运行程序 | -- | -- | ||||
合规性 | CE/ROHS/WEEE/UL | CE/ROHS/WEEE | ||||
语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语 | 英语、德语、法语 | ||||
水浴槽型号 / 容量 | 115/60 | 230/50 | 100/50-60 | 115/60 | 230/50 | 100/50-60 |
S7 | 8 升 | 1551078 | 1551071 | 1551076 | 1531078 | 1531071 | 1531076 |
S13 | 12 升 | 1551138 | 1551131 | 1551136 | 1531138 | 1531131 | 1531136 |
S21 | 19 升 | 1551218 | 1551211 | 1551216 | 1531218 | 1531211 | 1531216 |
S45 | 41 升 | 1551458 | 1551451 | 1551456 | 1531458 | 1531451 | 1531456 |
S49 | 53 升 | 1551498 | 1551491 | 1551496 | 1531498 | 1531491 | 1531496 |
豪华 - PC200 | 高级 - AC200 | ||||
温度 (°C) | 环境温度 +13 至 200 | 环境温度 +13 至 200 | |||
最大流速 (lpm,在 0 mbar/psi 时) | 24 | 20 | |||
最大压力 (mbar/psi,在 ) lpm时) | 560/8.12 | 475/6.89 | |||
通信选项 | |||||
USB 端口 | ✓ | ✓ | |||
远程传感器端口 | ✓ | ✓ | |||
升温程序 | 10 | 1 | |||
合规性 | CE/ROHS/WEEE | CE/ROHS/WEEE/UL | |||
语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文、日语 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语 | |||
水浴槽型号 / 容量 | 100-115/50-60 | 200-230/50-60 | 115/60 | 230/50 | 100/50-60 |
S7 | 8 升 | 1571072 | 1571075 | 1561078 | 1561071 | 1561076 |
S13 | 12 升 | 1571132 | 1571135 | 1561138 | 1561131 | 1561136 |
S21 | 19 升 | -- | -- | 1561218 | 1561211 | 1561216 |
S45 | 41 升 | 1571452 | 1571455 | 1561458 | 1561451 | 1561456 |
S49 | 53 升 | 1571492 | 1571495 | 1561498 | 1561491 | 1561496 |
宽 x 长 x 深 | |||||
8L | 12L | 19L | 41L | 52L | |
mm | 154.2 x 111.9 x 200 | 111.9 x 200 x 154.2 | 296.5 x 311.9 x 150 | 298.1 x 311.9 x 300 | 498 x 429.9 x 200 |
在 | 6.1 x 4.4 x 7.9 | 9.4 x 4.4 x 7.9 | 11.7 x 12.3 x 5.9 | 11.8 x 11.7 x 12.3 | 19.6 x 16.9 x 7.9 |
千克/磅 | 10.6 / 23.4 | 12.3 / 27 | 14.2 / 31.2 | 20.3 / 44.7 | 24.3 / 53.4 |
卓越的温度控制
我们的 Sahara 系列加热水浴循环器应用广泛--在世界各地的实验室和生产环境中均有使用。当我们遇到常见应用时,我们会更多地了解客户真正需求。我们了解到的一些常见应用包括:
常见问题
由于这些水浴槽几乎用于任何研究或生产环境中,我们可以告诉你--所有在实验室里会遇到的一些共同的问题。所以我们创造了一些简单的方法来处理这些看似复杂的问题,这样你就可以快速地回到你的工作中去。以下是一些值得一看的实用说明:
无论您的温度控制单元(TCU)是水浴槽、制冷/加热水浴循环器、制冷/加热循环冷却器还是循环冷却器,都必须选择一种流体。如果你在大约 5℃ 到 95℃ 之间的温度操作,那么水似乎是可能的选择。你可能会发现自己靠近自来水、过滤水、蒸馏水、反渗透(RO)水或去离子(DI)水的水源。然而,仅仅使用最靠近液体来源可能不是正确的选择。这些水的类型都有其各自的用途,并非所有的水都适合您的 TCU 需求。无论如何处理,所有的水在开始时都具有相同的基本性质、优点和缺点。
当您需要控制应用程序的温度上升时,请确保您已考虑到热量损失、质量和不良的传热。如果您的水浴循环器不能维持所需的温度升温,则需要添加一个辅助加热器附件来进行控制。
当您需要速度时,请采取适当的步骤来优化您的应用/安装。如果您的水浴循环器不能在设置的时间内达到所需的温度,添加辅助加热器附件来提供您所需的速度。
为您的容器选择水浴循环器时,尺寸很重要。一定要根据容器的大小和循环器所需的空间来确定水浴槽的大小。利用可用的配件可确保达到应用的完美匹配。