Precision 重新定义
Thermo Scientific Precision 恒温水浴以增强功能设立了新标准,简化了工作流程并尽量提高了生产率。其坚固结构、紧凑外形、先进的温度控制、简单易用和安全功能使我们的水浴产品无疑成为您智慧实验室的明智之选。
Thermo Scientific Precision 恒温水浴具有以下特征:
- 紧凑——通用型恒温水浴,占地面积小,节约宝贵的台面空间。
- 省力——通过新增具有自动开关功能的定时器,可自动预热和关闭水浴,从而实现高效的工作规划。
- 直观——基于图标设计的新控制器界面简化了参数设置和监测过程,有助于确保操作安全。
- 安全——借助声音报警、低液位保护和高温断电保护等功能,确保您的工作安全。
- 无处不在——如有需要,请联系全球服务与支持中心,解除您的后顾之忧。
推荐 Precision 恒温水浴
应用
Thermo Scientific Precision 水浴 | |||||
一般用途 | 循环 | 大肠杆菌测试 | 振荡 | Dubnoff | |
细菌学检验 | • | • | • | • | • |
凝血试验 | • | • | • | ||
大肠杆菌测定 | • | • | • | ||
铜条腐蚀测试 | • | • | • | ||
原油研究 | • | • | |||
细胞化学 | • | • | • | ||
透析 | • | ||||
破乳化性研究 | • | • | |||
酶研究 | • | • | |||
电泳凝胶脱色 | • | ||||
环境研究 | • | • | • | • | • |
食品加工质量控制 | • | • | • | • | |
基因研究 | • | • | • | • | |
激素研究 | • | • | • | • | |
免疫学研究 | • | • | • | • | |
微生物培养分析 | • | • | • | • | |
微量离心培养管 | • | • | |||
琼脂融化 | • | ||||
冶金分析 | • | • | • | • | |
分子生物学 | • | • | • | • | |
蛋白质分析 | • | • | |||
放射性同位素摄取研究 | • | • | • | • | |
放射化学 | • | • | • | ||
血清学研究 | • | • | • | • | |
解冻 | • | • | • | • | |
解冻冷冻瓶 | • | ||||
组织培养研究 | • | • | • | • | |
病毒学研究 | • | • | • | • | |
加热试剂 | • | • | |||
水质研究 | • | • | • | • | • |
资源
支持
Unity Lab Services:请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。
Style Sheet for Global Design System