实现科学目标所需的一切
选择型号专用附件,配置您的理想实验室水纯化系统。
备用耗材
备用滤芯、过滤器、紫外灯以及清洁 / 灭菌溶液是确保实验室用水符合或超出预期用途的关键。监测滤芯寿命和更换耗材以保护您的投资并维护纯化系统,实现最佳纯化性能。
滤芯
易安装 Barnstead 滤芯
多种水纯化系统都支持可轻松自助安装的滤芯。取决于系统和型号,必须使用滤芯才能确保实现和保持所需用水的类型。例如,许多 1 级水纯化系统只有在使用要求的滤芯时才能正确工作,而其他型号可能需要不同的滤芯才能实现标称性能。取决于您实验室的用水要求,可选滤芯可为您实现额外的性能。我们的滤芯式 1 级水纯化系统 (E-Pure) 是一整套滤芯和过滤器系统,可满足您所有的一步纯化和预处理需求。Bantam 去离子装置、软管短接式滤芯或 B-Pure 滤芯支持简单的一步纯化。
过滤器
Barnstead 终端过滤器可在各种纯水和超纯水系统的取水点上使用。
取决于具体用水类型,滤芯可用于多种性能要求。在使用预过滤器、终端过滤器和无菌过滤器的装置与系统中,滤芯可保护其免受水中不溶解物质的损坏。Thermo Scientific Point of Use 滤芯安装简单,可用于 10 和 20 英寸的 Point of Use 系统预过滤器、终端过滤器与无菌过滤器。
紫外灯
紫外灯连续工作以确保准确的总有机碳测量值。
光化学氧化和紫外光清除进水中的痕量有机物,并灭活微生物。我们的实验室水纯化系统中的紫外灯可生成 185 和 254 nm 两个波长的紫外线。254 nm 紫外线有最大的抗细菌作用,可与细菌 DNA 反应而导致其失活。185/254 nm 紫外线组合可氧化有机化合物,将总碳水平降至 5 ppb 以下。这些工艺可有效防止细菌污染并氧化有机物,从而生成低 TOC 含量的实验室用纯水。
取水
GenPure xCAD Plus 超纯水纯化系统取水器的三个角度的照片
使用 xCAD Plus 远程取水器或远端控制和取水器可提高您实验室的灵活性。此款台式或壁挂式装置可与特定型号配合使用,将水送至距系统 2.4 m(8 英尺)处。Thermo Scientific 手动取水器套件仍保持了取水的灵活性,兼容多种 Thermo Scientific Barnstead 水纯化系统。这一套件包括一个取水器,以及连接到水纯化系统水箱的 3 米软管和一个 0.2 微米终端过滤器。Barnstead E-Pure 系统提供远程取水器,送水距离为 2.4 m(8 英尺),并配有安装支架。
储水
提供多种水箱尺寸以容纳预处理水。
将蒸馏水安全地储存于 Mega-Pure 玻璃蒸馏瓶中。
将蒸馏水安全储存于更轻质的防碎替代品 Mega-Pure 塑料蒸馏瓶中。
实验室供水的重要目标是确保其可为多种应用随时提供纯化水。Thermo Scientific 水纯化系统储水箱提供 30L、60L 和 100L 三种规格,可安全地储存(来自兼容系统的)纯水。Barnstead Mega-Pure 储水瓶采用塑料或玻璃制成,可安全地储存蒸馏水。这些储水瓶兼容 Barnstead Mega-Pure 玻璃蒸馏器,并提供多种容量规格。Barnstead MegaPure ACS (自动收集系统)可收集最多 45L 水。