The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
每套 Barnstead 实验室水纯化系统都包含多种功能,从而在开箱后即可方便地使用且具有可靠的性能。 这些系统基于定制需求而设计,可精确满足您的具体要求。
实验室的环境空间通常有限。我们的 Thermo Scientific Barnstead 实验室水纯化系统系列具有占地面积小以及提供多种安装选项和灵活取水选项的优势,不仅可为实验室始终提供纯水和超纯水,而且可为您优化工作空间。
您可选择安装在机柜下、墙壁上、工作台上,或作为带滚轮的独立装置使用,从而增加设备的移动性。
专注工作,而不是水。免手动远程取水让您拥有完全的控制,省去了必须回到主系统才能调整参数的麻烦。xCAD Plus 远程取水器或远端控制和取水器让您在手边即可完全控制系统,进一步提高了灵活性。动作半径 32 英寸,最多可从距水纯化系统 8 英尺处送水,单个系统最多可额外增加 2 个取水器。您甚至可从这三个取水器中同时取水。提供工作台或壁挂式安装型号。
电子控制计量功能允许您设置包括体积和流速在内的取水规格。电子控制取水器可高精度地自动加水和关闭。
提供多种储水罐和储水箱尺寸,可满足您实验室要求的最佳水量。这一重要功能可确保您的实验室获得用于日常工作所需的预处理、纯水或超纯水量。
需要不同类型的水?我们的很多系统都可根据您的需要配置,从而生产多种类型的水。满足您实验室要求的正确配置应考虑所需用水类型、储量和流速。您的系统配置也将包括某些必需的附件和可选配件。请使用我们的型号选择指南找到适合您的正确系统。
水纯化是一个逐步流程,通常要求多种技术的组合,其中每种技术都在去除特定污染物的能力方面有所不同。Barnstead 实验室水纯化系统采用多种技术去除杂质,其中部分技术具有协同作用,可始终如一地为您提供纯水。 下表列出了各种技术可去除的杂质。
试剂用水的纯度通过定量特征描述。 这些特征已在 ASTM(美国材料试验协会)D1193 中规定。 ISO(国际标准化组织)3696。
试剂用水的测量(单位) | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
25°C 下电阻率 (MΩ cm) | >18 | >1 | >4 |
总有机碳 (ppb) | <50 | <50 | <200 |
钠 (ppb) | <1 | <5 | <10 |
氯 (ppb) | <1 | <5 | <10 |
总二氧化硅 (ppb) | <3 | <3 | <500 |
Barnstead 系统和配件可缩短等待部件和服务的时间,让您有更多时间安心工作。 我们在设计系统时选用了方便的介质和滤芯耗材以及简单的自助维护程序。您可灵活地选择自助服务,或利用可满足具体需求的服务计划。
便捷是系统设计的关键。我们的快接式设计允许您快速更换滤芯,从而让自行维护变得更加简单。此外,所有要求的零件和附件都在一个零件号下发货,让您在再次采购耗材时更加便利。
更换紫外灯可保护系统不被微生物污染,并可氧化供水中的有机化合物,从而获得正确的 TOC 水平。紫外灯的更换与换灯泡一样简单。
简化的系统设置和易用的实验室水纯化流程让您仅需轻按按钮即可为实验室提供纯水和超纯水。
高级进水监测功能通过额外的测量元件监测进水的电导率。如果水质低于设定值,或者进水质量出现其他波动,用户将会收到故障消息。较差的进水质量可缩短滤芯寿命,所以这一技术有助于延长预防性维护间隔并降低成本。
智能功能,包括提供多种观看角度的背光倾斜显示屏,以及在参数超出设置时可立即提示用户的内置关键参数连续监测功能。界面直观,通过传感器、计时器和提示实现纯度、泄漏、自动关闭与耗材监测,让操作变得更加简单。
实时连续监测和记录总有机碳 (TOC) 测量值,确保水纯度满足或超过灵敏应用的最严格要求。光传感器持续检查紫外灯强度,防止紫外辐射测量值下降,从而导致 TOC 测量不正确。
带储水罐再循环功能的系统可在整个系统内持续循环水,从而在长期使用中保持水的纯度和自定义体积。
纯度是我们最重视的指标。Barnstead 水纯化系统(包括可纯化实验室用水的过滤器)由高品质聚丙烯制成,减少了释放有机物的可能性。我们使用焊接方式生产,并不使用任何粘合剂。批号和产品编号采用加热标记方式,无需使用油墨或染料。我们仅使用新树脂,从不使用再生产品,可保证准确的容量。全面的保修和全球服务是我们对于质量追求的强大后盾。
高品质聚丙烯、超声焊接接头和接缝可防止有机物和化学粘合剂造成的污染。
滤芯中的高质量树脂可以最大程度提高过滤能力,并延长滤芯的使用寿命。