现在是时候选择优质塑料制品了。
改变使用玻璃制品习惯的十大理由
10 防碎
9 轻质
8 边缘光滑
7 杜绝浪费
6 有专有应用程序
5 试剂瓶不泄漏
4 提供更环保的解决方案
3 成本低
2 运输成本低
1 Nalgene 超值包
使用我们的选择工具查看更多产品 ›
帮助您改变使用玻璃制品习惯的更多理由
- Nalgene 实验室器具仅采用洁净的实验室级塑料树脂制成。
- Nalgene 实验室器具不使用廉价的日用塑料或不必要的添加剂。
- Nalgene 实验室器具的析出物和溶出物含量更低。
- Nalgene 实验室器具提供完整的验证支持。
- Nalgene 实验室器具耐用,瓶子防漏。
- Nalgene 技术支持部门随时为您解答技术问题。
痕量证明塑料更洁净
*注:上表中列出的值代表主要成分的典型含量。不同等级的塑料可能与这些值不同。塑料相关痕量元素的其他数据可以在以下文章中找到:Selection and Cleaning of Plastic Containers for Storage of Trace Element Samples, John R. Moody and Richard Lindstrom, ANALYTICAL CHEMISTRY, Vol. 49, Page 2264, December 1977。
“塑料和硼硅酸盐玻璃的平均元素含量汇总表”显示,对于大多数痕量金属分析来说,塑料通常比玻璃“更洁净”或污染更少。然而,塑料的确含有痕量水平的某些金属。
为什么 Nalgene 瓶防漏?这源自其独特的设计。
Nalgene 瓶有各种重量和包装配置,可适应多种应用、预算和使用规模。为轻型解决方案选择重量轻的瓶子,或者为更重要的装盛选择标准重量瓶。从小批量实验室包装到大批量生产瓶,均无需更换塑料。
安全地使用实验室化学品。
防止实验室发生化学事故。根据适用于二级实验室容器的《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 规范,洗瓶上预先贴上了化学鉴定和安全处理信息标签。从带易识标签的 Nalgene™ LDPE 或 FEP 洗瓶中进行选择。
![]() | 通用实验室器具树立了优良品质、出色性能的典范,为您的宝贵研究提供保障。 |
![]() | 其他资源如需获取纸质版上述资料,请点击下方的"索取资料"链接并填写表格:
|