从“Fit for Purpose”项目,找到最适合您需求的产品
按Fit for Purpose项目方便您查找并选择最适合您特定应用需求的实验室耗材。只需要查找相应的“适用用途”命名,并确信产品经过严格检测,随时可提供质量证明文件 (如质量认证、无菌、满足PCR、无菌与满足PCR)&。对于该计划项下的所有合适产品,提供特定批次的质量合格证,以供审查,同时提供材料、生产标准及相关检测的详细信息。
确保您使用的产品可满足您的科研需求
您使用的实验室用品对科学研究的起着重要作用,而这种作用往往得不到重视。 我们承诺支持您的科研工作,确保 Thermo Scientific 的优质产品可获得你们的信赖,并且性能可以满足或者超出您的应用需求。Fit for Purpose 项目方便客户查找并选择最适合其特定应用需求的实验室耗材。此外,您可以放心购买我们的产品,因为我们的全球分布和地区生产战略可以确保供应链的安全,同时我们致力于实现可持续发展的承诺有助于确保随时满足您的需求。 这些产品可以为您提供可靠的结果,让您无后顾之忧、勇往直前,专注科学研究。
产品测试
我们的塑料制品和耗材在设计和生产时都考虑到了科学实验室的严格要求。我们深知科学研究的本质是求精,因此需要使用同样精准的产品,因为变量会影响或毁掉研究成果 。因此,我们的实验室产品从原材料到生产过程再到成品生产均经过全面严谨的检测,从而为客户提供能够帮助其获得科研成功和可靠研究结果的产品。我们根据用途命名的产品按照经过国际标准化组织 (ISO) 和美国药典等认证的全球标准,采用各种检测和质量控制程序。
检测方法和重点领域
以下部分对信息进行了概括性地汇总。 有关各个产品类型和生产批次的详细检测参数、方法和认证信息,参见每个认证产品特定批次的相关质量合格证。
原材料 | 实验室器具和容器仅由顶级的实验室级、制药级和食品级塑料树脂制成。我们的树脂经过精心挑选,可最大限度地减少添加剂并减少潜在的可浸出物,并且不含增塑剂、填料或动物源性产品。 |
制造 | 严格遵守 ISO 9001 和 13485 生产标准,对产品功能、形状精度、低润湿性、耐化学性和耐热性、稳定性等标准进行整体控制和检查。 |
无菌性 | 实验室器具上的微生物会对多种研究分析和培养产生不利影响。我们按照 ISO 11137 标准,检测是否将微生物的含量减少至规定的无菌保证水平 (SAL) 。 |
内毒素(热原) | 微生物外层热稳定物质残留(热原)会对细胞功能产生不利影响,导致细胞培养、医学和药理学研究结果不准确。对于命名为不含内毒素的产品,我们根据现行 FDA 法规,使用鲎变形细胞溶解物 (LAL) 凝胶检测法,检测是否存在内毒素污染。 |
DNase/RNase | 脱氧核糖核酸酶 (DNase) 和核糖核酸酶 (RNase) 分别是降解 DNA 和 RNA 的酶。 消除 DNase 和 RNase 污染对于进行准确的 DNA 分析至关重要。对于命名为不含 DNase and RNase 的产品,我们使用核酸酶检测法,检测是否去除了这些酶的污染。 |
人类 DNA
| 去除实验室耗材中的人类 DNA 对于进行准确的 DNA 研究和分析至关重要。 对于命名为不含人类 DNA 的产品,通过聚合酶链式反应 (PCR) 检测其是否存在污染。使用人类和小鼠 DNA 靶标特异性引物,制备检测反应物,包括相应的阳性和阴性对照品。检测反应物不存在扩增子,表明产品中不含可检测的 DNA 污染。 为了更好地确保产品不含人类 DNA,Thermo Fisher Scientific 在其生产过程中利用受控环境、访问限制和着装要求,防止产品受到 DNA 污染 |
PCR 抑制剂
| 扩增样品中的核酸是进行灵敏的聚合酶链反应 (PCR) 分析的依据。由于 PCR 方法灵敏度较高,因此使用的实验室耗材不得含有能够抑制反应过程及对结果产生不利影响的物质。对于命名为不含 PCR 抑制剂的产品,使用 PCR 对人类 DNA 靶标序列进行扩增,检测是否去除了这些物质,并进行凝胶电泳分析。检测和对照反应必须以相等的产量和纯度扩增预期的 DNA 片段,以确认产品不含可检测的 PCR 抑制剂。 |
腺苷三磷酸 (ATP) | 如果存在 ATP,则表明出现了生物污染。使用基于荧光素酶的检测法,检测产品中是否存在 ATP,以便确定是否能将其命名为不含 ATP。 |
检测参数 | 人类 DNA | RNase | DNase | PCR 抑制剂 | 无菌性 | 内毒素 |
检测方法 | PCR | 核酸酶检测法 | 核酸酶检测法 | PCR | 电子束、γ 射线照射或 EtO 气体处理 | 鲎变形细胞溶解物 (LAL) 凝胶法或动态浊度法 |
LOD | < 30pg | < 1.0 x 10-9 酶活力单位/µl | < 8.0 x 10-7 酶活力单位/µl | 对照品产量 = 检测产量 | 按照 ISO 11137 标准进行检测 SAL 因产品而异 | 按照 USP 85 标准进行检测,灵敏度因产品而异 |