每个实验室安全计划都应该考虑改变使用玻璃制品的习惯,只要能找到合适的塑料实验室器具来替代玻璃器具,改用防碎、防漏的 Thermo Scientific Nalgene 实验室器皿具。Nalgene 实验室器具是专业、高质量的产品,具有可靠的低萃取率,可以支持和保护员工及其工作。除了坚固的瓶、烧杯和其他通用实验室器具外,还可以从各种专用安全产品进行选择,包括 Right-to-Know 洗瓶、β 辐射防护屏、安全型废液容器、Versi-Dry 工作台保护面等。
广受欢迎的实验室安全产品
精选实验室安全用品系列产品
Nalgene 安全标签洗涤瓶使用符合 GHS 要求的符号。从包含完整 GHS 打印内容的经典 Right-to-Know 款式或较新 Right-to-Understand 款式中进行选择。
辐射安全
Nalgene 辐射安全产品由 3/8" (9mm) 厚的丙烯酸制成,旨在阻隔能够发射 β 射线的放射性同位素。 提供研究材料的无障碍视图。
废弃物处理
安全载瓶器
Nalgene 安全载瓶器可用于固定和保护化学品试剂瓶,减少破损的几率,同时在试剂瓶破裂或泄漏时提供二次密封。非常适合在实验室之间或从库存室托运化学品试剂瓶。
BioTransport 运载盒
使用 Nalgene BioTransport 运载盒运输潜在的感染性物质。透明、抗冲击的聚碳酸酯结构在容纳和保护内容物的同时可以提供出色的可视性。大小适合一个 Nalgene Unwire 试管架或两个 Nalgene 半长试管架不包括试管架。
去除实验室工作表面的 RNase 和 DNA。Thermo Scientific RNase AWAY 特别适用于仪器、工作台面、玻璃器具以及塑料器皿的去污。其能够减少对有致癌作用的 DEPC 处理的依赖,并节省用于焙烤玻璃器皿的时间
相关产品
用可靠的实验室器具开始每一天工作 | Thermo Scientific Nalgene 实验室器具
支持
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。