不良姿势
坐姿:
- 肩膀抬高
- 上臂抬高
- 肘部伸长
- 手腕偏移
站姿:
- 上背部和颈部弯曲
- 腰部和躯干部弯曲
- 屈肘
手腕姿势:
- 上臂弯曲
- 肘部伸长
- 手腕向下偏移
良好的姿势
坐姿:
- 下背部倚靠座椅
- 上背部和颈部直立
- 上臂垂直
- 手腕与前臂处于同一平面
站姿:
- 下背部和躯干部直立
- 上背部和颈部直立
- 上臂垂直
- 肘部弯成 90°
- 前臂平行于地板
- 手腕与前臂处于同一平面
手腕姿势:
- 前臂平行于地板
- 手腕和前臂在同一平面上
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.