选择最适合的移液器和吸头
气体活塞式移液器
气体活塞式移液器用于标准移液极为准确。但是,温度和大气压以及溶液比重和粘度可能会影响气体活塞式移液器的性能。
吸取液体(步骤 1-3)
- 体积设置完成后,活塞移动到适当的位置。
- 按下操作按钮至第一档时,活塞排出与所设体积相同的气体量。
- 将吸头浸入液体后,松开操作按钮。产生的部分真空将指定体积的液体吸入吸头中。
分液(步骤 4)
- 当再次按下操作按钮至第一档时,通过气压进行分液。为了完全排空吸头,按下操作按钮至第二个档位(排出气体)。
外置活塞式移液器:
外置活塞式移液基于活塞与液体的直接接触。吸入液体量取决于套筒或毛细管的尺寸以及活塞的移动距离。在外置活塞式移液器中,吸头同时包含套筒/毛细管和活塞。
- 活塞在吸头内向下移动并直接与样品接触
- 活塞向上移动以将样品吸入吸头。
- 分液时,活塞下降并分配选定体积量的液体。
推荐产品
F1-ClipTip 多道移液器
ClipTip 技术将吸头牢固锁定到位,并确保完整密封每个通道,同时最大程度减少使用 Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ 多通道移液器的吸头连接和弹出力。最新完善的容量调整功能可为用户带来无声,轻松易用且符合人体工程学的使用体验。