移液器清洁
通过为所有 Thermo Scientific 移液器以及大多数其他品牌的移液器提供快速、专家级校准,预防性维护和维修服务,我们可以使您长时间维持移液器性能,并符合 GLP/GMP要求。经验丰富的维修人员对于所有移液器型号都经过严格培训。我们提供标准和定制化服务包以满足单个客户的需求,在大多数主要市场中,我们都有能力上门提供校准、预防性维护和维修服务(小修)。(注:各国之间的提供现场维修有所不同。有关最低订购数量,请查看网站以获取详细信息)
填写表格并下载 pdf 版 GLP 指南。
定义校准和预防性维护
移液器校准是指测定分液体积与选定体积之间的差值。调整意味着更换移液器,以使分液体积在标准范围内
要了解有关您所在地区 Unity Lab Services 移液器支持计划的更多信息,请联系您本地的销售代表,或访问 www.unitylabservices.com
了解更多
质量体系中移液器的校准
质量体系中移液器校准的主要目的是确保以预期准确度进行分液。误差限值通常来自制造商的标准,尽管执行操作时所需的准确度要低得多。请记住,在实验室环境(不受控环境)中,可能无法达到制造商标准。因此,每个用户都应根据应用类型和环境条件定义自己的可接受限值。另一种选择是使用标准中规定的可接受限值,例如,EN ISO 8655 标准值的两倍。仅当可以在受控环境中使用蒸馏水或去离子水进行检测时,才应使用实际的标准要求(如果需要最高准确度,则应使用制造商标准)。
检查校准的操作步骤
使用最大体积(标称体积)和最小体积和/或最大体积的 10%(以较高者为准)检查移液器。例如,Thermo Scientific Finnpipette 0.5–10 μl 分别以 1 μl 和 10 μl 进行测试。首先将新的吸头预先润湿 3–5 次,然后用两个边缘通道连续移液 10 次来检查两个体积。始终针对选定体积的移液(EX)进行移液器校准。如果计算结果在选定限度范围内,则移液器的调整正确。
维护间隔
维修间隔因移液器的使用频率和移液类型而有所不同。以下是移液器维修频率指南。
您知道我们的移液器有维修提醒吗?
您可以设置 E1-ClipTip 电动移液器维修和校准提醒,或者当您在线注册以获得延长保修时,我们将根据您选定的次数发送电子邮件提醒。
了解更多
日常维修程序
建议每天开始操作前检查移液器上是否有灰尘。若要清洁脏的移液器,请用蘸有消毒剂的海绵擦拭表面。应特别留意吸头锥体,吸头锥体容易与移取的液体接触。手柄不需要进一步维修,请勿浸入消毒剂。移液器应始终垂直放置,以防残留液体进入吸头锥体。移液器支架非常适合此目的。
定期维修程序
如果每天使用移液器,则应至少每三个月清洁和润滑一次。维修过程从拆卸移液器开始。有关拆卸的详细说明,请参见《使用说明》。清洁后必须始终检查校准。有机溶剂等一些化学药品会影响移液器的某些部件。因此,经常移取这类化学药品时,应特别注意移液器维护。
有机溶剂蒸气可能会导致 O 形圈膨胀。频繁移液有机溶剂时,应打开移液器下部,使其保持敞开状态并过夜,以确保正确通气。每周还应检查和润滑 O 形圈,并在必要时更换以防止泄漏。另一方面,来自酸和碱的气溶胶会影响润滑效果。因此,当频繁移取酸和碱性溶液时,应定期润滑活塞、活塞弹簧和 O 形圈,这一点至关重要。除移液器随附的润滑剂外,请勿使用任何其他润滑剂来润滑移液器。
过滤吸头是保持移液器清洁并保护移液器和样品免受污染的最佳方法。过滤器可防止气溶胶以及多余液体或异物进入移液器。
计算公式
质量到体积的转换
V = (w+e) x Z
v = 体积 (µl)
w = 重量 (mg)
e = 蒸发损失 (mg)
Z = mg/µl 转换系数
体积小时蒸发损失会很大。若要测量质量损失,将水分配到称量容器中,记下读数,并使用秒表开始计时。检查读数在 30 秒内下降了多少。并将其与移液进行对比。通常,移液时间可能是 10 秒,质量损失是 2 mg。如果使用容器上的蒸发阱或盖子,则无需进行蒸发校准。
转换系数 Z 用于计算在检测温度和压力下悬浮在空气中的水的密度。
温度 °C | 气压 kPa* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 101 | 105 | |
15.00 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 |
15.50 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 |
16.00 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 |
16.50 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 |
17.00 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 |
17.50 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 |
18.00 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 |
18.50 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 |
19.00 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 |
19.50 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 |
20.00 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 |
20.50 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0030 | 1.0030 |
21.00 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0030 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 |
21.50 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 |
22.00 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 |
22.50 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 |
23.00 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 |
23.50 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 |
24.00 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 |
24.50 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 |
25.00 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 |
25.50 | 1.0039 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 |
26.00 | 1.0040 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 |
26.50 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 |
27.00 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 |
27.50 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 |
28.00 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 |
28.50 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 |
29.00 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 |
29.50 | 1.0050 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 |
30.00 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 |
准确度(系统误差)
准确度是指移液器分液体积与选定体积之间的差值。
A = V - V0
A = 准确度
V = 平均体积
V0 = 目标体积
准确度可以表示为相对值:
A% = 100% x A/V0
精密度(随机误差)
精密度是指移液器的可重复性。表示为标准偏差或变异系数(cv)。除移液器的特性外,实验室操作和用户体验也是影响精密度的主要因素。
s = 标准偏差
V = 平均体积
n = 测量次数
vi = 单个测量结果(i = 1…n)
标准偏差可以表示为相对值 cv。
CV = 100% x s/V
常规移液器预防性维护和校准的优势
阅读有关常规移液器预防性维护和校准优势的更多信息
查看应用文档