- 去污—去除和/或杀死微生物的过程。该术语也用于去除或中和危险性化学品和放射性物质。
- 消毒—杀死微生物(但不一定是孢子)的物理或化学方法。
- 灭菌—杀死和/或清除所有微生物和孢子种类的过程。
填写表格并下载 pdf 版 GLP 指南。
移液器清洁
清洁要求取决于所使用的移液器和液体类型。清洁前,应检查移液器的化学相容性。必要时穿戴防护服、护目镜和一次性手套。
表1.Thermo Scientific 手动移液器的清洁指南。参阅《电动移液器指南》中的使用说明。
移取液体 | 清洁指南 |
---|---|
水溶液和缓冲液 | 打开移液器,用蒸馏水彻底冲洗受污染的部件,然后干燥。 |
酸和碱 | 如果处理酸或碱性溶液,建议更频繁地使用蒸馏水清洁吸头锥体和吸头弹出器的下部。按照“水溶液和缓冲液”中的描述进行清洁。 |
有机溶剂 | 将污染部件浸入 Deconex®12 Basic 等清洁剂溶液中。用蒸馏水彻底冲洗并晾干。 |
放射性溶液 | 打开移液器,将污染部件置于强洗涤剂或清洁剂溶液中。用蒸馏水冲洗几次,然后干燥。 每次去污完成后,确认放射性是否已经降至可接受水平。所有使用过的清洁材料都属于放射性废物,必须按照规定进行处置。 |
蛋白质 | 打开移液器,将部件浸入 Deconex®12 Basic 等清洁剂溶液中。用蒸馏水彻底冲洗并干燥。 |
DNA,RNA |
|
DNase,RNase |
|
病毒、支原体、细菌和真菌 | 紫外线(UV)辐射是一种灭活病毒、支原体、细菌和真菌的实用方法。如果移液器内部暴露在紫外线下,请确保对活塞和 O 形圈进行充分润滑。 |
组装移液器之前,用 70% 的乙醇擦拭活塞,并用移液器随附的润滑剂润滑。清除 RNase 时,请使用新打开的乙醇,并在 DEPC 处理过的水中制备 70% 的乙醇。
移液器灭菌
如果所有移液器部件都能耐受高温,则高压灭菌是最简单的灭菌方法。应根据制造商的说明进行移液器高压灭菌。为了达到无菌状态,需要在 121°C(252°F)温度下至少保持 20 分钟。
- 全面高压灭菌:Finnpipette F2 和数字手动移液器
- 高压灭菌吸头锥体:F1-Clip 吸头、Finnpipette F1、F3 和 Novus 移液器(参阅《使用说明》)。
所有 Thermo Scientific 手动移液器均可使用 STERRAD® 和环氧乙烷进行灭菌处理。灭菌处理之前,应先拆卸移液器。
化学消毒杀菌
如果无法进行高压灭菌,则使用化学消毒剂或灭菌剂对表面和设备进行清洁。化学消毒剂或灭菌剂的选择取决于所关注的微生物类型。同样,应考虑材料的化学相容性。表 2 列出了化学消毒剂或灭菌剂的示例。
如果必须对移液器的下部吸头锥体和吸头弹出器进行化学清洁,则应根据《使用说明》拆卸移液器。
表 2.化学消毒剂和灭菌剂示例
消毒时间 (在 20°C/68°F 下) | 灭菌时间 (在 20°C/68°F 下) | |
---|---|---|
过氧化氢(7.5%) | 30 分钟 | 6 小时 |
戊二醛(2.5%) | 20-90分钟 | 10 小时 |
次氯酸钠(5%) | 20 分钟 | 不适用 |
乙醇(70%) | 10-30分钟 | 不适用 |