从移液器至样品
受污染的移液器或吸头会导致样品污染。
预防:
- 使用过滤式吸头。
- 移取每个样品后,更换吸头。
- 定期清洁移液器。
从样品至移液器
样品或样品中的气溶胶可以进入移液器锥头。
预防:
- 移液时,保持移液器垂直,防止液体流入移液器主体。
- 缓慢释放按钮。
- 为了避免气溶胶污染,可使用过滤式吸头或外置活塞式移液器和吸头。
从样品到样品(残留物)
样品残留物可能与吸头内的下一个样品混合,导致错误检测结果。
预防:
- 移取每个样品后,更换吸头。
- 如果怀疑移液器已被污染,使用适当的方法进行清洁,并根据需要进行高压灭菌。