在几乎所有应用中具有出色性能
我们严格的质量控制标准能够保证您收到的 Thermo Scientific™ 和 Applied Biosystems 孔板、培养皿和培养瓶没有缺陷,并保证极小的尺寸误差,从而为您提供出色的性能。
微孔板、培养皿和培养瓶专题分类
适用各种需求的多种表面。培养皿有超过100种规格和表面的组合,具有出色的适用于手动或自动成像的光学优点。
制备和储存细胞培养基,并通过我们的扁身瓶和附件、塑料转瓶和塑料锥形瓶应用各种培养技术。
聚丙烯的低结合力能防止蛋白质和 DNA 结合,从而能够完全回收样品。孔板可承受很高的温度,且有多种颜色可选。
我们提供的一系列附件,能让您通过利用出色的密封、跟踪和整理功能,充分发挥微孔板的性能。
聚丙烯储存板对低结合测定和基因组样品和细胞储存而言,是经济实惠且可靠的选择。封板仪利用可靠的密封保护样品,并防止污染或蒸发。
适用于 PCR 和相关应用的孔板、管、联管、密封选件和储存板。
Applied Biosystems MicroAmp 塑料耗材拥有出色的 PCR 或定量 PCR 性能,提供各种不同的规格以满足您的实验所需。
我们的插入式细胞培养器和载板符合 ANSI 标准,且标有微孔识别数字字母。所有部件均为 USP VI 级,无菌,带盖。
适用于 ELISA 的工具和制品,包括空白聚苯乙烯微孔板、移液试剂槽、微孔板密封带、排架管系统、以及适用于基于过滤的 ELISA 程序的一种独特真空多联器设备。
Simply select your criteria from the available options; the cell culture plate guide will return all plates that match your selections.
- 需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。