Finntip 和 Finntip Flex 吸头,将使您的实验更加安全、轻松、成功。这些吸头专为手动和电动 Finipette 移液器设计,是 Finnpipette 移液系统的组成部分,Finnpipette 移液系统已成为舒适、易用、可靠的理想标杆。
Finntip 将满足您所有的移液器和吸头需求
Finntip
这些吸头可在您使用 Finnpipette 移液器时提供安全密封,打造出一套具有出色准确度和精确度的移液系统。
Finntip Flex
Finntip Flex 吸头采用更柔软的吸头接口设计,符合人机工效学,更适配您的 Finnipipette,可较大限度提高性能和舒适度,减少装配和弹出吸头的用力,减轻手部肌肉疲劳。
个性化定制 Finnpipette 系统以实现出色的舒适性和耐用性
移液器款型多样,因而可为您的 Finnpipette 搭配不同的兼容吸头,打造既可充分发挥移液技术性能,又能保障每种组合均具有出色精确度和准确度的系统。
尽管您可为任意 Finnipette 选配 Finntip 和 Finntip Flex 吸头,我们仍提供了如下部分建议。
个性化定制您的 Finnpipette 移液系统 | |||
您的需求 | Finnpipette | 建议的吸头 | 性能 |
增强的人机工效学 当您整天移液,并想要减轻手部肌肉疲劳时 | | Finntip Flex![]() |
|
耐用性 适用于苛刻应用和使用环境 |
| Finntip |
|
通量更高 适用于高生产效率和更高通量需求 | Finntip Flex |
|
选择具有合适功能的理想 Finntip 或 Finntip Flex 吸头
吸头类型 | 优势 | 建议用途 |
滤芯吸头 |
|
|
非滤芯吸头 |
|
|
加长型吸头 |
|
|
Micropoint 吸头 |
|
|
Macro 吸头 |
|
|
大开口吸头 |
|
|
Finntip 吸头盒和 Finnpipette 根据容量进行颜色编码,轻瞄一眼即可轻松找到兼容的吸头。
颜色 | 容量范围 |
![]() | 10 µL |
![]() | 20 µL |
![]() | 20 µL / 50 µL |
![]() | 100 µL / 200 µL |
![]() | 300 µL |
![]() | 1000 µL |
![]() | 5 mL |
![]() | 10 mL |
选择合适的包装
包装类型 | 特点 | |
Finntip 铰链式吸头盒 | ![]() |
|
Finntip Flex 铰链式吸头盒 | ![]() |
|
Finntip 预装板套装 | ![]() |
|
Finntip Flex 预装板套装 | ![]() |
|
散装 | ![]() |
|
单独包装 | ![]() |
|
选择具有合适功能的理想 Finntip 或 Finntip Flex 吸头
吸头类型 | 优势 | 建议用途 |
滤芯吸头 |
|
|
非滤芯吸头 |
|
|
加长型吸头 |
|
|
Micropoint 吸头 |
|
|
Macro 吸头 |
|
|
大开口吸头 |
|
|
Finntip 吸头盒和 Finnpipette 根据容量进行颜色编码,轻瞄一眼即可轻松找到兼容的吸头。
颜色 | 容量范围 |
![]() | 10 µL |
![]() | 20 µL |
![]() | 20 µL / 50 µL |
![]() | 100 µL / 200 µL |
![]() | 300 µL |
![]() | 1000 µL |
![]() | 5 mL |
![]() | 10 mL |
选择合适的包装
包装类型 | 特点 | |
Finntip 铰链式吸头盒 | ![]() |
|
Finntip Flex 铰链式吸头盒 | ![]() |
|
Finntip 预装板套装 | ![]() |
|
Finntip Flex 预装板套装 | ![]() |
|
散装 | ![]() |
|
单独包装 | ![]() |
|
为您的移液系统选择合适的 Finntip
滤芯、非滤芯或专用移液器吸头:Finntip 和 Finntip Flex 产品组合可为任何应用提供广泛的滤芯吸头选择。
滤芯吸头 | 非滤芯吸头 | 专用吸头 |
滤芯可阻断气溶胶和污染物,保护样品和移液器。是下列应用的理想选择:
| 非滤芯 Finntip 和 Finntip Flex 吸头提供无菌和非无菌选择,适于以下应用:
| 专用吸头设计用于独特的实验室应用。无论是移取脆弱细胞系,从细长容器转移液体,抑或高准确度大量移液,总有一款 Finntip 产品适合您。
专用吸头包括:
|
Finntip 和 Finntip Flex 吸头可适配您实验室的任意移液器
世界各地的研究人员都对 Finntip 和 Finntip Flex 吸头的适配性和性能青睐有加,常常将其用于自己所有的移液器。您也可以相信我们。不妨考虑选用我们的 Finntip 250 通用移液器吸头及任意 Finntip Flex 吸头,享受安全适配、准确精密移液的优势。
资源
支持
- 需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持