适用于自动化系统的移液器吸头
通过准确和精密的性能提升效率
Thermo Scientific™ 提供多达300种可适配于超过50种移液工作站的自动化吸头,满足您所需的准度和精度。 
我们的吸头经过严格的质量监控,确保移液效果的一致性和可靠性。通过我们的产品目录了解更多内容。
申请试用
查找适合您工作站的吸头
点击移液工作站品牌名称,查找对应的吸头。
TecanBeckmanPerkinElmerQiagenEppendorf
Tecan Freedom Evo
Tecan Te-MO
Tecan Genesis
Beckman Biomek FX
Beckman Biomek NX
Beckman Biomek 3000
PerkinElmer Janus
PerkinElmer MultiPROBE II
PerkinElmer SciClone
PerkinElmer Zephyr
BioRobot 3000/8000/ 9600/9604epMotion
选购 Tecan
吸头 ›
选购 Beckman 吸头 ›选购 Perkin Elmer / Packard 吸头 ›选购 QIAGEN 吸头 ›选购 Agilent 吸头 ›
值得您信赖的质量
我们的吸头均经过严苛的质控检验,确保在您开展液体处理应用时可提供值得信赖的可靠性和一致性。*
生产概况
相关测试流程包括
1.
原料
入库检验
  • 树脂电导率检验
  • 熔体流动性检验
  • 准备测试元件及尺寸检验
2.
首件
检验
  • 密封完整性
  • %CV
  • 吸头平直度/吸头长度
  • 吸头肩下外径
  • 吸头开口内径
3.
吸头
制造
4.
制程
质量控制
  • 样品目视检验
  • 密封完整性
  • %CV 
  • 吸头平直度
5.
成品
组装
6.
成品
质量控制
  • 密封完整性
  • %CV
7.
上市
销售
*自动化吸头产品须经过一系列质控流程,包括上述部分或全部测试项目,部分产品还要接受此处未列出的其他测试项目。