高温高压灭菌
FEP 实验室器具和瓶可高温高压灭菌。空容器的推荐高压釜循环为 121°C,15 psi,20分钟。高温高压灭菌必须注意在高压釜循环期间允许自由空气流入和流出容器,特别是在通风和冷却阶段。如果容器没有正确排气,可能会发生塌陷或内爆(有时易与熔化混淆)。
当对瓶进行高温高压灭菌时,螺纹盖必须完全从容器上拧开;盖子可按不规则的角度松散地放置在开口上,以确保螺纹不会意外啮合。一旦容器完全冷却,就可以无菌地将盖子翻到合适的位置并拧紧。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
氟化乙烯丙烯 (FEP) 被许多人认为是“Teflon”,但是 Teflon 含氟聚合物是由 Chemours Company FC,LLC 独家生产的,而 Teflon 商标只能在 Chemours 的许可协议下使用。Teflon 商标与一系列 Chemour 生产的氟碳聚合物相关,包括氟化乙烯丙烯 (FEP)、全氟烷氧基 (PFA) 和其他材料。
其他制造商生产类似的氟碳聚合物,但它们不能称之为“特氟龙”聚合物。这就如同把所有面巾纸都称为“Kleenex”一样。虽然 Teflon 商标被许可用于某些含有真正 Teflon 品牌 FEP 和 PFA 聚合物的 Nalgene 实验室器具产品,但在 thermofisher.com 网站和大多数文献中,我们通常以其通用材料术语来提及这些含氟聚合物材料,以确保商标的合规性。
与所有碳氟化合物一样,FEP 是塑料界的超级英雄之一,具有出众的化学耐受性,并且可在出色的温度范围内执行工作。
FEP 呈半透明,柔韧,并且由于其高密度而感觉很重。由于其非常低的摩擦系数,它具有润滑的触感。FEP 具有惰性和低粘合性,可萃取物和痕量金属含量极低。FEP 在高温下可耐受除了熔融碱金属、元素氟和氟前体之外的所有已知化学品。它不应与浓缩的高氯酸一起使用。FEP 可在高达 +190°C 的温度下使用,并可在低至 –270°C 的温度下保持其保护性弹性。
FEP 可通过所有已知的化学和热方法反复灭菌。它甚至可以在硝酸中煮沸。与许多超级英雄一样,PFA 确实存在缺陷——当暴露于灭菌级剂量的 γ 辐射时,材料会破裂。
由于 FEP 出色的化学和物理特性,FEP 产品的制造成本较高,价格也较高。成本因素包括 FEP 树脂本身,成型所需的高加工温度,与其他产品相比的高产品废品率,以及 FEP 在成型温度下的腐蚀性,此腐蚀性不仅会缩短成型设备的使用寿命,且需要的模具和其他设备需以高成本的特殊金属制成。
FEP 较常用于制造惰性和低可萃取性倍受重视的关键应用所需产品,例如防漏 Nalgene 瓶和离心管。在实验室器具得暴露于腐蚀性化学品或极限温度下时,塑料制品的接受度会比玻璃制品更广,FEP 因其防碎性能也常用于此方面的应用。
温度 | 物理学特性 | 渗透性 | 灭菌[4] | 调节性 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
热变形温度 (HDT)[1]:70℃ 最高使用温度[2]:190℃ 脆化温度[12]: -270℃ | 紫外线:抵抗性好 出色的韧性 半透明 可否微波加热[13]:临界 比重:2.15 | cc.-mil/ 100in2-24hr.-atm cc.-mm/ m2-24 hr.-Bar | 可高温高压灭菌:是 EtO 灭菌:是 干热灭菌:是 辐照灭菌:否 消毒剂灭菌:是 | 无细胞毒性[6]:是 适用于食品 & 饮料应用[7]:是 法规 Part 21 CFR: 177.1550 |
下表包括在 20°C 下的一般使用暴露等级。塑料材料抵抗化学侵蚀和损坏的能力还取决于温度,暴露于化学品下的长度和附加应力(例如离心)。有关 Nalgene 产品和材料的更详细的化学耐受性等级,请参阅本页底部引用的相关资源。
类别 | 一般等级 |
稀酸或弱酸 | E |
浓缩强酸 | E |
脂肪醇类 | E |
醛类 | E |
碱 | E |
酯类 | E |
脂肪族碳氢化合物 | E |
芳香族碳氢化合物 | E |
卤化碳氢化合物 | E |
芳香族酮类 | E |
强氧化剂 | E |
*氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"。
E | 持续暴露30天无损坏。塑料甚至可能耐受数年。 |
G | 持续暴露30天无损坏或轻微损坏。 |
F | 持续暴露7天有些影响。影响可能是塑料龟裂、开裂、强度下降或变色,具体情况与塑料性质有关。 |
N | 不建议连续使用。可能立即发生损坏,包括严重的龟裂、开裂、强度下降、变色、变形、溶解或渗透损失。 |
使用 FEP 实验室器具的一个好处是化学相容性几乎不成问题。您可以享受使用防碎实验室器具的安全性,而无需考虑需要装盛的内容。不过,要想从购买的 FEP 实验室器具中充分受益,您需要考虑一些事情。
塑料材料识别
确保您认为是 FEP 制成的实验室器具确实是由含氟聚合物制成的。Nalgene FEP 瓶的瓶底会有模塑的“FEP”字样。其他线索是依据实验室器具尺寸所得的重量感,外观应为半透明、略带乳白色或朦胧白色,且表面光滑。
使用、保养和清洁
切勿在明火或直接在热板上使用 FEP 实验室器具。热板可能有热点,会损坏 FEP。另外,FEP 是不良的导热体,无法有效加热 FEP 容器内的物质。
如果暴露于研磨材料,FEP 实验室器具会被刮伤。请仅使用柔软的海绵型清洁用具而不要使用刷子。如果将 FEP 实验室器具放入洗碗机中,请用一块柔性管盖住任何硬质金属主轴,以防止它们刮伤实验室器具。
高温高压灭菌
FEP 实验室器具和瓶可高温高压灭菌。空容器的推荐高压釜循环为 121°C,15 psi,20分钟。高温高压灭菌必须注意在高压釜循环期间允许自由空气流入和流出容器,特别是在通风和冷却阶段。如果容器没有正确排气,可能会发生塌陷或内爆(有时易与熔化混淆)。
当对瓶进行高温高压灭菌时,螺纹盖必须完全从容器上拧开;盖子可按不规则的角度松散地放置在开口上,以确保螺纹不会意外啮合。一旦容器完全冷却,就可以无菌地将盖子翻到合适的位置并拧紧。
离心
由于 FEP 是一种非常有韧性的材料,Nalgene FEP 离心管和瓶必须在旋转前灌装至 100% 容量。这样可以防止管或瓶的肩部在旋转的离心力作用下塌陷。此外,FEP 离心管应仅用于冷冻离心机进行高速离心。建议离心瓶仅用于低速离心,额定温度为 –100°C 至 +150°C。有关最高速度额定值和密封盖的使用,请参阅特定产品说明,以便在更高速度下保持防漏性能。
脚注:
[1].热变形温度是指当置于 66 psig (ASTM D648) 压力下时注塑棒材偏斜 0.1” 的温度。在非应力应用中,可以在热变形温度以上使用该材料;参阅最高使用温度。
[2].最高使用温度°C:这与最高连续使用温度、韧性/脆化温度和玻璃化转变温度有关,并且表示聚合物在几分钟至2小时内能够暴露的最高温度,其中强度损失极少或者几乎没有损失。
[3].塑料将吸收并保留大量的热量,导致其表面会非常的热。
[4].灭菌:高温高压灭菌(121°C,15 psig 下20分钟) - 在高温高压灭菌前用蒸馏水清洁和冲洗物品。(在高温高压灭菌之前务必完全拧开螺纹盖。)除非事先用蒸馏水清除,否则在常温下对树脂没有明显影响的某些化学品,在高温高压灭菌的温度下可能会对塑料产生不良影响。
EtO 气体灭菌 - 环氧乙烯:100% EtO、EtO:氮气混合物、EtO:HCFC 混合物
干热灭菌 - 在聚合物上无应力/负载的情况下,暴露在 160°C 下120分钟
消毒剂灭菌 - 苯扎氯铵、福尔马林/甲醛、过氧化氢、乙醇等
辐照灭菌 - 对未进行稳定化处理的塑料,在 25 kGy (2.5 MRad) 剂量下进行 γ 射线或 β 射线辐照
[6].“是”表示已确定该树脂无细胞毒性,根据 USP 和 ASTM 生物相容性测试标准,使用 WI38 人二倍体肺细胞系的 MEM 洗脱技术而定。
[7].树脂符合“联邦食品和药品法”食品添加剂修正案 CFR21 部分的要求。最终用户负责验证与其特定应用一起使用的特定容器的合规性。
[12].脆化温度是指树脂制成的物品在掉落时可能破碎或破裂的温度。如果在使用和处理过程中保持谨慎,这并非最低的使用温度。
[13].评级基于对暴露的空实验室器具使用600瓦功率进行的5分钟测试。注意:请勿超过最高使用温度,或将实验室器具暴露于加热会导致侵蚀塑料或被快速吸收的化学品。
请致电 +1-585-586-8800 或(1-800-625-4327 美国免费热线),或通过电子邮件将您的请求发送至 technicalsupport@thermofisher.com,与我们的支持代表团队取得联系。
如果您位于奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800-1234-9696(免费热线)或 +49-6184-90-6321,或通过电子邮件将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com,与技术支持部门取得联系。
法规支持:有关产品或材料声明的监管文件,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系。
如需了解有关化学、温度和暴露时间的化学相容性评级信息,请使用 Nalgene 一般实验室器具化学相容性指南
如需了解有关离心器具的化学相容性评级信息,请仅使用离心器具化学耐受性
表