Nalgene 干燥器是安全且经济实惠的玻璃干燥器替代品。 这类干燥器防碎、轻质,安全且易于操作。如果在实验室不同工作站之间移动干燥器,您将体会到 Thermo Scientific Nalgene 塑料干燥器与玻璃干燥器之间的重量差异。您也会对成本差异印象深刻。与玻璃相比,Nalgene 真空干燥器可以轻松节省 60% 的购买价格,保护您和员工免受人身伤害,并能节省由于玻璃替代品较脆弱和更重而带来的相关成本。
哪种干燥器最适合您的应用?
Nalgene 经典设计可抽真空干燥器 | Nalgene 可抽真空干燥器 | Nalgene 可高压灭菌大型干燥器 | Nalgene 可高压灭菌小型干燥器 | Nalgene 柜式干燥器 |
坚固 PC 结构可耐受冲击。操作无需真空脂,可抽或不抽真空。 | 坚固 PP 干燥器主体与所有固体干燥剂兼容,仅适合室温使用。可在抽或不抽真空的情形下使用。 | 适合蒸汽灭菌。坚固 PP 干燥器主体与所有固体干燥剂兼容。 | 适合蒸汽灭菌。坚固 PP 干燥器主体与所有固体干燥剂兼容,较小尺寸。 | 透明丙烯酸柜式干燥器,室温下固定实验台使用,3 种尺寸 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
非常适合冷却温度较高的干燥物品(未抽真空)和储存吸湿性材料(有或没有真空),易于在实验室工作站之间移动;可容纳较大物品;可用于气体净化。 | 非常适合冷却温度较高的干燥物品(未抽真空)和储存吸湿性材料(有或没有真空),易于在实验室工作站之间移动。 | 非常适合冷却温度较高的干燥物品以及储存无菌和/或吸湿性材料,易于在实验室工作站之间移动。可高压灭菌 ,便于在使用间隔进行去污。 | 试剂、用于重量分析的小件物品以及其他需要干燥和/或无菌储存的物品的小体积干燥储存和实验室邻近区域运输。可高压灭菌,便于在使用间隔进行去污。 | 是储存无水和吸湿性生物制品和化合物、电子组件以及任何需要干燥固定储存的组件的理想选择。 |
重量 2.2lbs/1.0Kg(相比之下玻璃干燥器重量约 18lbs/8Kg) | 重量 1.8lbs/0.8Kg | 重量 1.7lbs/0.8Kg | 重量 0.6lb/0.3Kg | 重量 13lbs/5.9Kg; 22lbs/10Kg; 31lbs/14Kg |
经典样式 | 太空船样式 | 太空船样式 | 太空船样式 | 柜式 |
干燥腔尺寸:内径 250mm (10") x 高度 200mm (11") | 干燥腔尺寸:内径 246mm (9.9") x 高度 143mm (5.6") | 干燥腔尺寸 内径 246mm (9.9") x 高度 143mm (5.6") | 干燥腔尺寸 内径 150mm (9.9") x 高度 87mm (3.4") | 占地面积 12" x 12" (305mm x 305mm),具有三种高度和 2-4 个托架可供选择 |
透明 PC 盖和底座,红色硅胶 O 型垫圈,PP 旋塞 | 透明 PC 盖,蓝色 PP 底座(带旋塞) | 透明 PC 盖,蓝色 PP 底座 | 透明 PC 盖,蓝色 PP 底座 | 丙烯酸与不锈钢五金件,氯丁橡胶垫圈 |
可维持 28" Hg (71.1cm) 的真空度 24 小时 | 可维持 28" Hg (71.1cm) 的真空度 24 小时 | 无真空 | 无真空 | 无真空 |
可在抽或不抽真空的情形下使用 | 可在抽或不抽真空的情形下使用 | 无真空 | 无真空 | 无真空 |
垫圈密封;操作无需真空脂 | 无垫圈; 需要 真空脂 | 无垫圈;需要 真空脂 | 无垫圈;需要 真空脂 | 垫圈密封;操作无需真空脂 |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
需要 230 mm 干燥器板(单独销售) | 需要 230 mm 干燥器板(单独销售) | 需要 230 mm 干燥器板(单独销售) | 随附 铝板 | 无需干燥板 |
Nalgene 干燥板
230mm Nalgene 干燥器板由陶瓷搪瓷涂层金属制成。此干燥板可以承受最高 900°C 的温度而不会损坏,并且防碎。适用于 Nalgene 经典设计干燥器 (5333-0250) 和 250mm Nalgene 蓝色干燥器(5309-0250 和 5310-0250)。
资源
相关信息
支持
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。