Nalgene 滴瓶有多种规格和体积可供选择,可满足各类实验室应用的需求。 带有彩色螺纹盖的滴瓶提供可控的、定量的 (40µL*) 分液功能,一次一滴。
有小量实验室包装或方便的大量包装可供选择,以满足不同的包装应用需求。它们采用天然半透明低密度聚乙烯 (LDPE) 或不透明白色 LDPE 制成,以保护光敏试剂免受暴露。这些滴瓶适用于大多数生物技术、诊断和制药应用。
带有系留式瓶盖的 Thermo Scientific Nalgene LDPE 滴瓶是我们广受欢迎的实验室试剂滴液分配瓶。这些滴瓶的尺寸范围为 15mL 至 250mL,采用优质实验室级 LDPE 塑料树脂材料制成,可用于装盛和分配各种实验室试剂,包括大多数酸、碱和醇。
为了更快地通过液滴或液流进行分配,以及进入难以触及的位置接触试剂,请尝试使用带有吸头移液管式瓶盖组件的 Nalgene 滴瓶。
需要一个可以消毒的滴瓶吗?Nalgene 聚丙烯共聚物 (PPCO) 滴瓶可高温高压灭菌。该产品与各种实验室化学品兼容。这个瓶子是以精细稳定的液流状态而不是一滴一滴地分配流体。
对于更具侵蚀性的化学品或高纯度试剂分配,请选择 Nalgene 含氟聚合物 FEP 滴瓶。这些滴瓶由高纯度 FEP 树脂材料制成,几乎可与任何化学品兼容,可在 -105°C 至 +150°C 的极宽温度范围内使用。该滴瓶一次仅分配一滴液体。当挤压瓶子时,一体化喷嘴盖保持原位,防止发生意外分配。
我们所有的 Nalgene 滴瓶均由我们通过 ISO 13485:2003 认证的工厂生产。我们使用的大多数塑料树脂材料均在 DMF 注册,可满足多种监管规范要求,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR pt 177。如需了解适用于特定 Nalgene 滴瓶的监管声明和认证,请与 Nalgene 法规支持部门取得联系。
带彩色瓶盖的 Nalgene LDPE 滴瓶(2750 & 2752 系列) | 带彩色瓶盖的 Nalgene LDPE 白色滴瓶(2751 & 2753 系列) | 带系留式瓶盖的 Nalgene LDPE 滴瓶(2411系列) | 带吸头移液管式瓶盖的 Nalgene LDPE 滴瓶(2416系列) | 带系留式瓶盖的 Nalgene PPCO 滴瓶(DS2420系列) | 带系留式瓶盖的 Nalgene FEP 滴瓶 (2414-0030) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
需要精确测量液滴的小体积溶液 | 要求精确测量液滴的光敏感小体积溶液 | 实验室试剂,大体积,按液滴分配 | 实验室试剂,液滴或液流分配,更难获得试剂终点 | 分配无菌溶液 | 腐蚀性化学品和高纯度试剂 |
LDPE 瓶体 & 分液头,PP 瓶盖 | LDPE 瓶体 & 分液头,PP 瓶盖 | LDPE 瓶体/PP 封盖 & 瓶盖 | LDPE 瓶体 & 滴管管体/氯丁橡胶吸头/PP 密封盖 | PPCO 瓶/蓝色 PP 封盖 & 瓶盖 | FEP 瓶体/ETFE 封盖 & 瓶盖 |
彩色螺旋式喷嘴盖 | 彩色螺旋式喷嘴盖 | 系留式卡扣喷嘴盖 | 带滴管组件的螺旋盖 | 系留式卡扣喷嘴盖 | 系留式卡扣喷嘴盖 |
乳白色半透明瓶体 | 不透明白色瓶体 | 乳白色半透明瓶体 | 乳白色半透明瓶体 | 乳白色半透明瓶体 | 朦胧白色半透明瓶体 |
4mL–15mL | 4mL–15mL | 15mL–250mL | 60mL–125ml | 125mL–250mL | 30mL |
40µL 液滴分配 | 40µL 液滴分配 | 逐滴分配 | 液滴或液流分配 | 精细液流分配 | 逐滴分配 |
防漏** | 防漏** | 防漏** | 不防漏 | 防漏** | 防漏** |
温度范围 -76°C 至 70°C | 温度范围 -76°C 至 70°C | 温度范围 -76°C 至 70°C | 温度范围 -76°C 至 70°C | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -105oC 至150oC |
不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1580 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
带彩色瓶盖的 Nalgene LDPE 滴瓶(2750 & 2752 系列) | 带彩色瓶盖的 Nalgene LDPE 白色滴瓶(2751 & 2753 系列) | 带系留式瓶盖的 Nalgene LDPE 滴瓶(2411系列) | 带吸头移液管式瓶盖的 Nalgene LDPE 滴瓶(2416系列) | 带系留式瓶盖的 Nalgene PPCO 滴瓶(DS2420系列) | 带系留式瓶盖的 Nalgene FEP 滴瓶 (2414-0030) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G | G | E |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | G | E |
碱 | E | E | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G | G | E |
脂肪族碳氢化合物 | F | F | F | F | F | E |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | N | E |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | N | E |
芳香族酮类 | N | N | N | N | N | E |
强氧化剂 | F | F | F | F | F | E |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 适用于:非酸性水性产品;可以含盐、糖或同时含有两者(pH 值高于5.0)。乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
*分液头的液滴体积基于水;粘度会影响液滴尺寸。
†术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会溢出;b) 盖尺寸大于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会溢出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
Nalgene LDPE 一次性滴管一体化成型,可提供出色的液滴形成,不润湿的尖端和可见的液位。与大多数酸、碱和醇化学相容。每毫升提供30至35滴,容量约为 68mL。
相关资源
相关信息
支持
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。