Nalgene 低密度聚乙烯瓶具备了可挤压的柔韧性和我们保证的防漏*性能。与各种实验室试剂兼容,可在低至 -76°C 的温度下保持柔韧性,并且成本低于许多其他材料,这些特点使其成为许多应用的理想选择。
低密度聚乙烯瓶对多种实验室试剂(包括大多数酸、碱、醇、醛、酯和脂肪烃)具有良好的化学相容性。
对于按照特定化学品和应用温度划分的化学相容性评级,请查阅 Nalgene 化学耐受性指南,或者索取一份 印刷版挂图。 低密度聚乙烯瓶仅由高品质实验室级树脂材料制成,这些材料符合多项监管规范要求,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR pt 177.15201 针对食品接触器具的要求。对于适用于特定 Nalgene 瓶的监管要求和认证,请联系 Nalgene 法规支持部门。
为了帮助选择适合实验室应用的 Thermo Scientific Nalgene 瓶,请使用 在线选择指南。如需个人帮助,请联系 Nalgene 技术支持团队。
窄口圆形 实验室级瓶 (2003系列) | 大窄口 圆瓶 (2202系列) | 广口圆形 实验室级瓶 (2103系列) |
传统重复使用型实验室瓶, 适合长期使用、 关键应用 | 尺寸更大、更坚固的实验室 级结构 | 传统重复使用型实验室瓶, 适合长期使用、 关键应用 |
![]() | ![]() | ![]() |
LDPE 瓶 PP 密封盖 | LDPE 瓶 PP 密封盖 | LDPE 瓶 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
8mL–1L | 2L–8L | 30 mL 至1 L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
温度范围 -76°C 至 70°C | 温度范围 -76°C 至 70°C | 温度范围 -76°C 至 70°C |
不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
窄口圆形 实验室级瓶 (2003系列) | 大窄口 圆瓶 (2202系列) | 广口圆形 实验室级瓶 (2103系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E |
醛类 | G | G | G |
碱 | E | E | E |
酯类 | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | F | F | F |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
Nalgene LDPE 样品袋
Thermo Scientific Nalgene LDPE 样品袋使干样品保持干燥,湿样品保持湿润。这些耐用的双线低密度聚乙烯拉链袋能牢固锁闭,是适用于小型实验室物件、植物样品或者其他样本的理想产品。不建议用于储存液体。
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电+1.585.586.8800或(1.800.625.4327美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表团队,或通过电子邮件将您的请求发送至
technicalsupport@thermofisher.com。
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电+800 1234 9696(免费热线)或+49.6184.90.6321联系技术支持,或者将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com。
法规支持:有关产品或材料声明的监管文件,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系。
相关资源
- 手册:改变使用玻璃制品的习惯
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁铁
- 塑料实验室器具化学耐受性墙贴