相比圆形瓶,Nalgene 矩形实验室瓶占用的储物架空间更小。适用于低至-100℃ 下的冷冻储存。结实均匀的瓶壁结构和直边可防裂、防刺穿,广口密封盖可确保防漏,非常适合长期反复使用。
我们的塑料树脂仅采用较高质量的塑料材料制成,符合制药、实验室及食品级标准,经过精心选择,极大限度减少了添加物成分,并减少了潜在溶出物。
Thermo Scientific Nalgene 瓶由我们通过 ISO 13485:2003 认证的生产工厂生产。我们使用的大多数塑料树脂材料均在 DMF 注册,可满足多种监管规范要求,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR pt 177。Nalgene 容器采用多种类型的塑料制成,可以满足许多实验室应用需求。
为了帮助选择最适合您实验室应用的 Nalgene 瓶,请使用我们的在线选择指南。如需个性化帮助,请联系 Nalgene 技术支持团队。 有关特定的监管要求,请联系 Nalgene 法规支持部。
广口矩形瓶 (2007 系列) | 琥珀色广口矩形瓶 (2009 系列) |
矩形外形,可节省空间 | 采用琥珀色,可保护光敏溶液, 矩形外形,可节省空间 |
![]() | ![]() |
琥珀色 HDPE 瓶体 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶体 PP 密封盖 |
乳白色 半透明 | 不透明琥珀色 |
125 mL 至2 L | 125 mL 至2 L |
防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
广口矩形瓶 (2007 系列) | 琥珀色广口矩形瓶 (2009 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G |
脂肪醇类 | E | E |
醛类 | G | G |
碱 | E | E |
酯类 | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N |
芳香族酮类 | N | N |
强氧化剂 | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在20oC 条件下持续接触30天未造成损坏。 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天造成部分影响 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下可实现防漏效果。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电+1.585.586.8800或(1.800.625.4327美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表团队,或通过电子邮件将您的请求发送至
technicalsupport@thermofisher.com。
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电+800 1234 9696(免费热线)或+49.6184.90.6321联系技术支持,或者将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com。
法规支持:有关产品或材料声明的规范性文档,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部
资源
- 改变使用玻璃制品的习惯手册
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁铁
- 塑料实验室器具化学品耐受性墙贴