Search Thermo Fisher Scientific
Axiom myDesign 芯片可为小型和大型研究灵活实现定制基因分型。他们得到了世界级设计团队的支持,可以快速设计和交付。使用 Axiom myDesign 基因分型芯片,您可以为农业基因组学和人类基因分型应用创建完全或半可定制的基因分型芯片。基于基因分型解决方案的通用工作流程,Axiom myDesign 芯片提供前所未有的规模和灵活性,为您感兴趣的物种设计极其出色的阵列。 可以在 SNP 确定后短短 6 周内设计和使用包含 1500 至 260 万个标志物的全定制芯片或半定制芯片。
有兴趣开发新阵列的联盟成员可以通过联系我们的阵列设计团队申请设计咨询 BioinformaticsServices@thermofisher.com.
Axiom myDesign 芯片提供卓越的规模和灵活性,可为疾病和人群研究设计出色阵列,涉及全基因组关联、复制、精细定位和候选基因研究。包括您选择的标志物或从 Axiom 基因组数据库中选择标志物,该数据库包含超过 1000 万个经过试验的高效基因型(经过生物学和技术验证)带注释的常见和罕见变体。专有的基于确实推断的 SNP 选择算法可用于设计群体优化的 GWAS 标志物模块,从而提供高基因组覆盖率和准确性。
灵活的优化解决方案为育种者和研究人员提供功能强大且价格合理的基因分型工具,以识别、验证和常规筛选复杂的遗传特征,利用畜群或植物的极高经济价值。我们稳健的、可重现性高、可扩展的产品系列,有助于标志物辅助选育、全基因组关联研究、数量性状位点分析、亲子代关系和可追溯性, 这些都将为您快速进行基因组选择程序提供帮助 。我们为您定制基因分型芯片或检测板,可充满信心地用于任何高通量工业应用,将您所关注的所有标志物设定为目标然后在定制的芯片上生产。
Axiom myDesign 定制芯片功能:
Axiom myDesign 芯片可提供适用于适当数量标志物的规格:
Axiom myDesign 基因分型芯片包括:
货号 | 产品 | |
---|---|---|
000870 | Axiom 384HT myDesign 定制芯片 |
|
000928 | Axiom Mini 96 myDesign 定制芯片 (1.5K-50K) |
|
000841 | Axiom myDesign TG 芯片 (1K-90K) |
|
000799 000919 (1x24) | Axiom myDesign TG 芯片 (90K-200K) |
|
000780 000920 (1x24) | Axiom myDesign GW 芯片 (200K-675K) |
|
000786 | Axiom myDesign GW 芯片 (675K-1.3M) |
|
000794 | Axiom myDesign GW 芯片 (1.3M-2.0M) |
|
000787 | Axiom myDesign GW 芯片 (2.0M-2.6M) |
|
901758 | Axiom 2.0 试剂盒 | 包括处理 96 个反应/板所需的所有试剂(异丙醇除外) |
902798 | Axiom 2.0 试剂盒 4x24 反应 | 包括处理 4 x 24 芯片所需的所有试剂(异丙醇除外) |
902245 | Axiom 2.0 384HT 试剂盒 | 包括处理一块 Axiom 384HT 芯片所需的所有试剂 |
901606 | Axiom GeneTitan 耗材套件 | 包含处理一块 Axiom 芯片所需的所有 GeneTitan 耗材 |
902234 | Axiom 384HT GeneTitan 耗材套件 | 包括在 GeneTitan 仪器上处理一块 Axiom 384 芯片所需的耗材 |
902289 | Axiom 384HT QC 耗材套件 | 包括 10 块 Axiom 384 芯片 QC 所需的所有耗材 |
902288 | 用于 Biomek FXp 的 Axiom 384HT 耗材套件 | 包括在 Biomek FXp 上对 5 块 Axiom 384 芯片进行靶标制备所需的耗材 |
903013 | Axiom 2.0 Assay Mini 96 试剂盒 | 包括处理 2 块 Axiom Mini 96 规格芯片所需的试剂 |
903014 | Axiom Mini 96 QC 耗材套件 | 包括 10 块 Mini 96 芯片 QC 所需的所有耗材 |
903015 | Axiom 2.0 Assay Mini 96 培训试剂盒 | 包括培训所需的试剂、耗材和 DNA |
902986 | Axiom 2.0 Assay Mini 96 手动靶标制备耗材试剂盒 | 包括用于 4 块 Mini 96 芯片规格板手动靶标制备所需的耗材 |
902629 | Axiom 384HT 大容量耗材 | 包括用于在 GeneTitan MC 仪器上处理 5 块 Mini 96 芯片所需的耗材 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。